Search Thermo Fisher Scientific
본 기기는 자석 비드(Magnetic Bead)를 사용하여 혈액 및 다양한 검체로부터 DNA 또는 RNA 등 핵산을 흡착, 세척, 분리하여 추출하는 자동화 장비입니다. 유전자 증폭 검사를 위해 혈액 및 혈청, 객담, 조직 등의 다양한 검체에서 필요한 핵산을 분리하는 장치입니다.
(수신 20-480호, KingFisher Duo Prime, 핵산 추출 기구)
"본 제품은 의료기기이며, 사용시 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하십시오"