Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific KingFisher Presto는 핸즈프리 자동화를 위해 호환되는 robotic liquid handler(필수)와 통합되는 다용도 벤치탑 샘플 전처리 기기입니다. 이 제품은 일관성 있는 ultrahigh-throughput 추출과 DNA, RNA, 단백질 및 세포의 정제를 제공합니다.
Presto는 모든 KingFisher 정제 시스템의 공통 특징 외에도 다음을 제공합니다.
자동 ultrahigh-throughput 정제
실험 당 24~96개 샘플
소형 사이즈
자동화 시스템에 쉽게 적용
통합을 위한 설계
선택한 liquid handling 기기에 호환됨
두 가지 플레이트 형태 중에서 선택 가능
넓은 20µL~5mL 볼륨 범위
Heating 기능
높은 온도가 요구되는 애플리케이션에 사용
Thermo Scientific BindIt 소프트웨어는 KingFisher Duo Prime 및 Flex, Presto 기기에 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어는 KingFisher 애플리케이션에서 프로토콜을 쉽게 생성, 다운로드, 실행, 수정 및 저장할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 통해 프로토콜의 모든 부분(bind, wash 및 elution)에 대한 단계, 파라미터, 플레이트 및 시약을 정의하고 편집할 수 있습니다.
BindIt 상세 정보는 특징 탭을 참조하십시오.
KingFisher Presto는 다양한 다운스트림 애플리케이션에서 다양한 샘플 유형에 대해 핵산, 단백질 및 세포를 부드럽고 효율적으로 분리 및 정제할 수 있습니다. KingFisher Presto에서 실행되는 애플리케이션 키트, 시약 및 프로토콜을 보려면 키트, 시약 및 프로토콜 탭을 참조하십시오.
대부분의 상용화된 Robotic liquid handlers는 KingFisher Presto와 호환됩니다. 개발되고 테스트된 KingFisher 인터페이스를 보시려면 KingFisher 영업 담당자 또는 선호하는 공급업체에 문의하십시오.
KingFisher Presto와 최적으로 작동하도록 설계된 플레이트, 플라스틱 제품 및 플레이트 셋업 제품의 상세 정보는 액세서리 탭을 참조하십시오.
속성 | 설명 |
기기 크기 | 벤치탑 — Robotic liquid handlers와 통합 |
처리량 수준 | Ultrahigh |
처리 볼륨 범위 | 50–150 µL: KingFisher 96-well plate 50–1,000 µL: 96 deep-well plate 200–5,000 µL: 24 deep-well plate |
Samples per run | 24 or 96 |
Software included | BindIt |
사용자 정의가 가능한 프로토콜 | 있음(BindIt 소프트웨어 포함) |
Heating/cooling | 주변 온도보다 5ºC 높은 온도 ~115ºC |
UV 램프 | 없음 |
바코드 리더 | 포함 |
사용자가 선택가능한 마그네틱 헤드 | 2 |
독립형 사용 | 아니오, liquid handler와 결합해야 함 |