개요
iBright 이미징 시스템 제품군에는 다음 세 가지 모델이 있습니다: iBright CL750 이미징 시스템, iBright CL1500 이미징 시스템, 그리고 iBright FL1500 이미징 시스템. iBright CL750 이미징 시스템은 핵심적인 필수 웨스턴 블랏 및 젤 이미징 기능을 제공하며, 암실과 필름에서 전환하여 쉽게 사용할 수 있습니다. iBright CL1500 이미징 시스템은 확장된 애플리케이션을 지원하며 최고급 iBright FL1500 모델은 다양한 고성능 사양을 갖추고 있습니다. iBright FL1500 이미징 시스템은 한 번에 최대 4개의 형광 채널 형광 웨스턴 블랏 이미징을 포함해 최대의 애플리케이션을 지원하고 있습니다.
Specifications
iBright CL750 이미징 시스템
iBright CL1500 이미징 시스템
iBright FL1500 이미징 시스템
필수적인 핵심 웨스턴 블랏 및 젤 이미징 - 암실 및 필름 기반의 검출에서 쉽게 전환 가능
iBright FL1500 imager와 동일한 다양한 고성능 사양으로 확장된 애플리케이션 지원
최대 4채널 멀티플렉스 웨스턴 블랏 이미징을 포함한 최대 애플리케이션 지원
핵심 이미징 애플리케이션
Colorimetric stained protein gels
Fluorescent stained protein gels
Fluorescent stained nucleic acid gels
Colorimetric stained membranes
제한됨*
Chemiluminescent western blots
Colorimetric western blots
Fluorescent western blots
특수 플레이트 기반 이미징 애플리케이션
형광 콜로니(예: GFP 발현)
가시(Visible) 콜로니(예: 크리스털 바이올렛 염색)
정성적 가시(visible) 이미징 애플리케이션**
불투명 개체 (예: 2D 스트립, TLC 플레이트, 잎 단면)
Camera
Detector Cooled 16-bit CCD, 65,535 shades of gray
Resolution 9.1 megapixels
Lens Fixed, 25 mm, f/0.95
Field of view 22.5 x 18.0cm(W x D) (최대 4개의 미니 블랏 또는 젤 이미지)
Binning modes 1x1, 2x2, 4x4(고해상도/감도 설정)
1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8(필요에 따라 해상도와 감도를 조정할 수 있는 최대의 유연성)
Zoom 1–2x, 디지털(디지털 줌이 줌된 이미지의 유효 해상도를 감소시킴) 1–8x(1–2x 기계식 + 1–4x 디지털)(기계식 줌은 카메라를 샘플 스테이지에 더 가깝게 이동하여 초점 거리를 줄여 감도를 최대화함)
System interface
Touchscreen 12.1 inch capacitive LCD display, 1,024 x 768 pixels
Storage and connectivity
USB USB 2개(2.0)
Network Ethernet port, Connect (클라우드 기반) connectivity, optional Wi-Fi (어댑터 별매)
Image file format G2i (proprietary), TIFF, JPG, PNG
Hard drive 64 GB SSD 256 GB SSD
System Hardware
Sample drawer and stage 고정 스테이지를 갖춘 수동 드로어
자동 회전 스테이지(최대 10°)를 갖춘 자동 열기/닫기 드로어
Filter set 2 filters (0 excitation, 2 emission)
4 filters (2 excitation, 2 emission)
12 filter (6 excitation, 6 emission)
Illumination source
  • Green LED (470–550 nm) transilluminator
  • Green LED (470–550 nm) transilluminator
  • Epi white LED
  • Green LED (470–550 nm) transilluminator 
  • Epi white LED
  • Epi near-IR LED
System software
자동화된 기능 및 알고리즘
  • Automatic zoom
  • Automatic focus
  • Automatic exposure (Smart Exposure)
  • Automatic on-board image analysis
  • High dynamic range(HDR) 이미지 캡처 기능(Smart Range HDR***)
Stand-alone analysis applications
iBright 분석 소프트웨어: 데스크탑 버전(macOS™ 또는 Windows™ 운영 체제) 및 Connect(클라우드 기반) 버전
iBright 분석 소프트웨어—Secure: (macOS™ 또는 Windows™ 운영 체제) 21 CFR Part 11 규정 준수 지원
배송, 보증 및 업그레이드
Dimensions
(길이 x 폭 x 높이): 68 x 38 x 60 cm
Weight
약 47kg(105lb)
약 50kg(110lbs)
보증 구입일로부터 1년
구입일로부터 2년
업그레이드 가능 No
Yes, to FL1500 imager
No
* 반드시 멤브레인이 적셔진 상태에서 이미지를 찍어야 합니다. (Thermo Scientific Pierce Reversible Protein Stain Kit for Nitrocellulose membrane 또는 Thermo Scientific Pierce Reversible Protein Stain Kit for PVDF membrane을 사용)
** 애플리케이션은 샘플 물질의 정성적 시각화 또는 시그널의 유무 확인을 제공합니다. 정량 분석에는 권장되지 않습니다.
*** Smart Range HDR은 화학 발광(chemiluminescent) 블랏 모드에서만 사용할 수 있습니다.