Search Thermo Fisher Scientific
在整個生產過程中,進行快速且準確的微量元素及合金元素分析。我們的 OES 金屬分析儀可用於冶金過程的不同生產階段,以控制成品及半成品金屬產品。我們極為可靠的儀器可以準確地分析從微量到高含量的元素濃度,滿足鋼鐵及其他金屬產業的所有分析工作。
Thermo Scientific OES 儀器,旨在針對所有存在於樣本中、濃度從微量到高含量的元素,實現最高精度及準確度的元素分析。此外亦可在元素分析的同時進行非金屬夾雜物分析,為鋼廠提供一種獨特的方式,將與夾雜物有關之品質問題及成本降至最低。
金屬加工廠需要適合其處理各種冶金樣本的多功能元素分析解決方案。從例行元素分析到金屬研發,Thermo Scientific ARL iSpark Plus OES 分光儀為初級金屬生產商、鑄造廠、汽車業、航空業與家電業的製造商、合約實驗室及金屬回收業者提供其所需的解決方案。ARL iSpark Plus 金屬分析儀可因應最惡劣的環境提供高度的功能性及特點,以實現生產力與品質目標。
我們提供精巧的桌上型 OES 分光儀,專用於進行鋼、鐵或其他金屬的元素分析,經濟實惠的解決方案能夠改善鑄造廠、金屬加工廠和其他冶金行業及實驗室中的任何冶金作業,進而提升品質及生產力。我們的 Thermo Scientific ARL easySpark 金屬分析儀,能夠進行品質管控、對進出料進行分類,或在製程中進行生產控制,且能分析大部分的金屬元素。
鋼材製造商可藉由在其應用中納入實驗室自動化技術,進一步提升程序控制及效率。OES 分光儀可完全自動化,以提高處理量、提升分析準確度並降低成本。此等自動化程度能夠提供一個完整的實驗室工作流程解決方案,可縮短反應時間、提高樣本處理速度,並提升在極度關鍵之生產控制環境中自動樣本製備的可取得性。
ARL iSpark Plus OES分光儀配備有 Spark-DAT ,提供無與倫比的夾雜物分析速度。
一次量測即可提供元素及夾雜物分析的綜合結果,所需時間與單獨元素分析所需的時間大致相同,實現極高效率的金屬品質與生產程序控制。
Thermo Scientific OXSAS 光學發射分析軟體是專為 Thermo Scientific OES分光儀配備的最先進軟體。功能強大且容易使用,採用最先進的技術及軟體基礎。提供一鍵式整合設計、快速校正、使用者友善的介面等,OXSAS 軟體平台設計不斷演進,以滿足您整個儀器生命週期內的需求。