OES 光學發射光譜分析
了解金屬的元素組成可以協助您因應主要市場中的新挑戰。Thermo Scientific OES 儀器可用於金屬製程的多個階段,從原料的初步篩選、到最終產品驗證及品質管控。在實驗室環境中也經常能看到我們的 OES 解決方案,用來測試新興材料的組成與結構。
鋼鐵的元素分析
我們的 OES 分析儀專為分析冶金生產過程中多個階段的鐵樣本所設計,可進行快速且高性能的元素分析。
我們與鋼鐵業合作,以因應市場對具有更優良機械性質之純淨鋼材與超純淨鋼材日漸成長的需求。滿足這些市場需求意味著要協助鋼材生產商簡化作業流程、提高效率及生產力,並改善品質管控,保持其競爭力。
非金屬夾雜物分析
除元素分析外,配備 Spark-DAT 的 Thermo Scientific ARL iSpark Plus OES分光儀亦可提供無與倫比的夾雜物分析速度。 一次量測即可提供元素及夾雜物分析的綜合結果,所需時間與單獨元素分析所需的時間大致相同,實現極高效率的金屬品質與生產程序控制。
火試金(Fire assay)分析
Thermo Scientific ARL iSpark Plus 火試金分析儀是一款高性能的火花直讀光譜儀,專門用於火試金鉛錠的分析。憑藉其獨特的一公尺焦距光學元件,以及光電倍增管與先進技術,偵測限值可對鉛錠中的金、銀及鉑族元素的微量含量進行最佳的量化。
非鐵金屬分析
品質分析對於鋁及其他非鐵金屬產品至關重要。Thermo Scientific ARL iSpark Plus 是最新系列的高性能 OES 分光儀,完全發揮出光學發射技術的優點,並滿足所有細分市場的品質要求。配置光電倍增管 (PMT),可實現偵測關鍵微量含量的優異性能、從 ppm 到百分比等級的最高精度及準確度,甚至採用超快速的方法來評估微量的夾雜物。毫無疑問,ARL iSpark Plus 系列是生產可靠品質的鋁產品的解決方案,可提高您的生產力及獲利率。
鋁的光學發射光譜
鋁是最通用、最經濟且最具吸引力的金屬材料之一,用途廣泛,從柔軟、高延展性的包裝鋁箔,到飛機製造等嚴苛的工程應用。雖然包裝仍然是鋁的主要用途,但其亦用於交通運輸、建築、電氣及機械等領域。ARL iSpark Plus OES 分光儀為各種鋁應用分析提供優異的準確度、靈敏度、精度及穩定性。
銅的 OES 分析
目前生產純銅與超純銅主要使用兩種精煉方式:火法冶金(pyrometallurgy)及濕法冶金富集。銅的應用取決於其純度-高純度銅用於電力傳輸或電子元件應用,而火法精煉後的銅主要用於生產黃銅、青銅或銅鎳等合金。在我們的 OES 分光儀系列中,ARL iSpark Plus 是專為實現純金屬及超純金屬的高性能分析所設計。
貴金屬的 OES 分析
相較其他替代技術, 使用OES 分析貴金屬具有多項優勢。Thermo Scientific OES 儀器比傳統分析儀便宜,且 OES 技術能以更經濟實惠的方式製備樣本。我們的 OES分析儀 亦提升了靈敏度、精度、準確度、樣本分析時間、記憶效應及維護操作。
其他非鐵金屬及合金分析
 Thermo Scientific OES 分光儀適合用於分析各種其他非鐵金屬、 鈷、鉛、鎂、鎳、錫、鈦、鋅,以及這些金屬相應的合金。