Search Thermo Fisher Scientific
光學發射光譜是冶金應用的業界標準分析解決方案,可用於分析多種金屬及合金(從銀到鋅)。是用於金屬生產程序及品質管控的理想技術,通常直接應用於鑄造生產的現場。光學發射光譜可以分析低至微量等級的合金元素成分,而且能將對操作處理量的影響降至最低,確保在一分鐘內精確且可靠地讀取多達 40 種合金元素。 亦可使用先進的光學發射光譜調查非金屬夾雜物。
如果您想深入了解有關在您的應用領域中使用光學發射光譜的資訊,請與我們專業的銷售人員聯絡。
閱讀型錄、海報及電子書,深入了解光學發射光譜及其各種應用的詳細資訊。
利用客製化的虛擬示範體驗,展示 Thermo Scientific 光學發射光譜儀器如何協助您的金屬程序控制。
ARL iSpark OES金屬分析儀可同時進行夾雜物分析及元素分析,在鋼鐵生產中每天分析之數百個樣本的同時進行即時夾雜物控制。觀看我們的夾雜物分析專家 Jean-Marc Bohlen 介紹我們的超快速夾雜物分析方法,以及現場示範。