Search Thermo Fisher Scientific
我們的 OES 分光儀配備全套的分析解決方案,能快速並同時測定多種金屬與合金中的所有相關元素。我們的儀器擁有高可靠度,可以準確地分析從微量到高含量的元素濃度,滿足冶金業及分析實驗室的所有分析工作。
金屬加工廠需要適合其處理之各種冶金樣本的多功能元素分析解決方案。從例行元素分析到金屬 R&D,Thermo Scientific™ ARL iSpark™ Plus 系列 OES 金屬分析儀為初級金屬生產商、鑄造廠、汽車業、航空業與家電製造商、合約實驗室及金屬回收業者提供其尋求的解決方案。&ARL iSpark Plus 可因應最惡劣的環境提供高度的功能性及特點,以實現生產力與品質目標。ARL iSpark Plus 提高了分析的穩定度、可取得性及速度,能夠產生更多熱能並更快地實現投資回報。
Thermo Scientific ARL iSpark 是經驗與創新的綜合體。以 ARL 3460 及 ARL 4460 分光儀的 PMT 光學元件為基礎進行設計,將經過實證的技術與加強的功能及許多創新特點相結合,包括:
ARL iSpark 系列可滿足所有冶金市場的要求,並為需要卓越分析能力的客戶提供最佳的解決方案。
ARL iSpark Plus 夾雜物分析儀配備 Spark-DAT ,能以無與倫比的速度分析鋼材的夾雜物。借助 Spark-DAT 技術,可在取得元素濃度的同時取得夾雜物資料。使用 OES 分光儀評估所有分析樣本中的夾雜物濃度,每天可處理多達數百個樣本。這提供了快速有效的解決方案,以避免夾雜物對鋼材性質的不利影響,並防止連續鑄造過程中出現噴嘴堵塞等代價高昂的問題。
Thermo Scientific ARL easySpark 金屬分析儀具有中小型鑄造廠、金屬加工廠以及其他冶金業與實驗室追求的所有功能及效益,藉由可靠的金屬分析將生產力發揮極致。
Thermo Scientific ARL iSpark Plus 火試金分析儀是我們高性能 OES 分光儀家族成員之一。用來直接測定鉛錠中貴金屬的濃度,相較於傳統的火試金分析技術而言具有許多優勢,特別是藉由灰吹法(cupellation)及複雜的後續分析方法,來簡化並加速整個程序。
產品 | 優勢 | 優點 | 限制 |
ARL SMS-2300 |
|
|
|
ARL SMS-3300 Single ARL SMS-3300 Dual |
|
|
|
ARL SMS-3500 Entry |
|
|
|
ARL SMS-3500 |