Search Thermo Fisher Scientific
The rapid innovations in advanced 2.5D and 3D packaging, complex interconnect schemes, and higher-performance power devices are creating unprecedented failure localization and analysis challenges. Defective semiconductor devices often show a variation in the local power dissipation, leading to local temperature increases. The Thermo Scientific ELITE System utilizes lock-in IR thermography (LIT) to accurately and efficiently locate these areas of interest and provide non-destructive 3D device insights. The ELITE System’s optics and InSb camera are specifically designed to achieve high localization resolution and sensitivity and solve the most difficult analytical challenges.
LIT, a form of dynamic IR thermography, provides maximum signal-to-noise ratio, increased sensitivity, and higher feature resolution compared to steady-state thermography. It is the ideal solution for the localization and analysis of line shorts, ESD defects, oxide damage, defective transistors, diodes, and device latch-ups. An optional laser scanning microscope enables high-resolution OBIRCH to complement the ELITE System’s thermal analysis capabilities.
The ELITE System is also available in the VX configuration, which provides all the features required for localizing defects in advanced power devices based on Si, SiC, or GaN technologies.
Lateral resolution |
|
Depth resolution |
|
Defect types |
|
Sample types |
|
FOV |
|
DUT stimulation |
|
Time to results |
|
*Performance may vary depending on sample and specific setup.
Microscopia eletrônica avançada, feixe de íon focalizado e técnicas analíticas associadas para identificar soluções viáveis e métodos de desenho para a fabricação de dispositivos semicondutores de alto desempenho.
Oferecemos recursos analíticos avançados para análise de defeitos, metrologia e controle de processos projetados para ajudar a aumentar a produtividade e melhorar o rendimento em uma variedade de aplicações e dispositivos semicondutores.
Estruturas de dispositivos semicondutores cada vez mais complexas resultam em mais locais onde defeitos que induzem falhas podem se ocultar. Nossos fluxos de trabalho de última geração o ajudam a localizar e caracterizar problemas elétricos sutis que afetam o rendimento, o desempenho e a confiabilidade.
Cada plano de controle de descarga eletrostática (ESD) é necessário para identificar dispositivos sensíveis à ESD. Oferecemos um conjunto completo de sistemas de teste para ajudar com os requisitos de qualificação do seu dispositivo.
A demanda contínua dos consumidores impulsiona a criação de dispositivos eletrônicos menores, mais rápidos e mais baratos. Sua produção depende de instrumentos e fluxos de trabalho de alta produtividade que fazem imagens, analisam e caracterizam uma ampla gama de semicondutores e dispositivos de exibição.
A distribuição desigual da dissipação de energia local pode causar grandes aumentos localizados de temperatura, causando a falha do dispositivo. Oferecemos soluções exclusivas para isolamento térmico de falhas com termografia por infravermelho (LIT) de alta sensibilidade.
A distribuição desigual da dissipação de energia local pode causar grandes aumentos localizados de temperatura, causando a falha do dispositivo. Oferecemos soluções exclusivas para isolamento térmico de falhas com termografia por infravermelho (LIT) de alta sensibilidade.
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.