Iliad 扫描透射电子显微镜概述
对于寻求能打破分析显微镜限制的用户而言, Thermo Scientific Iliad (S)TEM 是先进材料表征的优秀解决方案。Iliad EELS 能损谱仪和能量过滤器,结合几种 EDX 探测器系统以及新的 NanoPulser 静电阀门,用于电子剂量优化和时间分辨实验,确保了多功能性,帮助您应对各种进阶实验的挑战。
Iliad 扫描透射电子显微镜型号
最终,无论您选择 Thermo Scientific Iliad Ultra (S)TEM 还是 Thermo Scientific Iliad 300 (S)TEM,都可确保投资于先进的系统,将您的分析实验提升到新的高度。选择符合您特定需求的型号,并开始科学发现和创新之旅。
Iliad Ultra (S)TEM
Iliad Ultra (S)TEM 是表征复杂和具挑战性材料的出色解决方案。通过无缝提供多模式的高速 EDS 和 EELS,结合 Ultra-X EDS 探测器、Iliad EELS 能损谱仪和能量过滤器以及 NanoPulser,Iliad Ultra (S)TEM 使得对最复杂的现代材料的研究成为可能。轻松的高压切换可让您选择最佳电压,以减少电子束敏感材料的电子束损坏。此外,为每种技术选择最佳实验条件时,您可以在广泛的高压范围内自由切换,以确保获得良好结果。
  • 利用 Iliad EELS 能损谱仪和能量过滤器和 Ultra-X EDS 检测器确保无缝多模态谱学研究
  • 用于优化电子束剂量和时间分辨率实验的 NanoPulser
  • 在 30 kV 至 300 kV 的工作电压范围内的自由切换高压
Iliad 300 (S)TEM
Iliad 300 (S)TEM 兼具高灵活性和高效率,可确保对现代复杂材料的准确表征。Iliad EELS 能损谱仪和能量过滤器可以结合两种 EDS 能谱系统,可为您提供无缝的谱学实验。工作电压范围为 30 至 300 kV ,为您提供了各种合适的实验参数。NanoPulser 静电阀门可提供电子剂量优化,并为时间分辨实验提供基础。使用 Iliad 300 (S)TEM ,您可以获得多模态、灵活的多种材料研究。
  • 通过结合 Super-X 或 Dual-X EDS 能谱的 Iliad EELS 能损谱仪和能量过滤器确保无缝谱学研究
  • 用于优化电子束流和时间分辨实验的 NanoPulser
  • 高度的灵活性,适合各种应用