使用 Iliad (S)TEM 实现多种集成 TEM 技术
Thermo Scientific Iliad (S)TEM 具有原子化成像和光谱分析功能,可为纳米级材料的结构和特性提供宝贵的见解。 
HRSTEM 和 HRTEM 成像
透射电镜对于表征各种材料的局部结构和缺陷具有宝贵价值。高分辨率的 STEM 和 TEM 可提供有关材料原子结构的信息。 
使用 HAADF (DCFI) STEM 在 300 kV宽极靴 (S-TWIN)下看到了氮化镓 [212]40.5 pm 的镓-镓哑铃形, 通过快速傅立叶变换显示其39 pm 的分辨率。
使用差分相位对比进行磁场可视化
现代电子研究依赖于纳米级的电性和磁性性质分析。差分相位对比 (S)STEM (DPC-STEM) 可以对样品中磁场的强度和分布进行成像,并显示磁畴结构。
DPC-STEM 可提供磁性结构中磁场方向的定量信息。此处,六铁氧体的场方向以彩色车轮表示。样品由大阪府立大学的 H. Nakajima 和 S. Mori 提供。
无磁场条件下的成像
Lorentz (S)TEM 模式可对磁性材料进行成像,同时保留样品的磁性结构。可在高分辨率 TEM 或 STEM 模式下进行,在整个样品中具有真正的无磁场条件。它还可以通过改变磁场来触发磁现象进行原位磁化实验。
由康奈尔大学的 D. Muller 教授提供,由 130 mt 的残留磁场采集的 FeGe 薄片的洛伦兹叠层成像。刻度条等于 50 nm。 
原子级 EDS
原子分辨率 STEM-EDX 提供关于化学成分的信息,能够在小局部范围内提供信息,从而帮助您将结构和化学信息相关联。 
能谱
能谱 (EDS) 可提供当局部范围元素组成的信息。
3D EDS 断层扫描
现代材料研究依赖于纳米尺度下的三维分析。电子断层扫描与能谱结合可以 三维表征包括整个化学和结构背景下的组分数据。
存在元素的纳米粒子的分段表面渲染:银核,铂壳(为了增加可见度,铂壳已着色为半透明)。
电子能量损失谱
材料科学和半导体研究借助 EELS 得以进行广泛的分析应用。它提供高通量、高信噪比元素分布、轻元素检测、化学键信息以及氧化状态和表面声子的探测。
LMnO3/LaFeO3 界面的原子分辨 EELS 元素分布。
原位实验
需要通过电子显微镜直接实时观察微观结构变化,以便了解在加热、冷却和润湿过程中的动态过程(如再结晶、晶粒生长和相变)的基本原理。
自动化颗粒分析工作流程
Thermo Scientific 自动化颗粒工作流程 (APW) 是一种用于纳米颗粒分析的透射电子显微镜工作流程,提供纳米级大面积、高分辨率的纳米级成像和数据采集,并进行即时处理。