强势围观新晋网红:注射剂一致性评价(一)
什么是注射剂?
国内注射剂仿制药有什么特点?
注射剂仿制产品如何达到与原研药一致?
如何应对CFDA技术要求?
……
近期火速蹿红的热点“注射剂一致性评价”究竟是什么?
注射剂(Injection)
指药物制成的供注入体内的无菌溶液(包括乳浊液和混悬液)以及供临用前配成溶液或混悬液的无菌粉末或浓溶液。
注射剂主要特点
  • 1、 药效迅速,作用可靠。
  • 2、 适用于不宜口服给药的药物。
  • 3、 适用于不能口服给药的病人。
  • 4、 可以产生局部定位作用。
注射剂要求无菌、无热源,在澄明度、PH值、渗透压、安全性和稳定性方面都有严格的质量要求。
2017年12月22日和2018年3月13日,CDE 相继发布关于公开征求《已上市化学仿制药(注射剂)一致性评价技术要求》《药物注射剂研发技术指导意见》建议的通知,自口服制剂开展一致性评价后,覆盖面更广的注射剂也开始走上一致性评价和提升药学研究的道路。 通观上述两份意见稿不难发现,新规的推出对注射剂的质量控制做了更高更全面的要求。别急,跟紧飞飞的脚步,带您从以下四个方面揭开新晋网红的神秘面纱。
痛点
有关物质:重点对制剂的降解产物进行研究,包括原料药的降解产物或者原料药与辅料和/或内包材的反应产物。
遗传毒性杂质:根据相关文献、参比制剂的情况,通过对生产工艺、产品降解途径的分析,判断是否可能产生潜在的遗传毒性杂质,必要时进行针对性的研究,根据研究结果按照相关技术指导原则进行控制。
元素杂质:根据 ICH Q3D 的规定,通过科学和基于风险的评估来确定制剂中元素杂质的控制策略,包括原辅包、生产设备等可能引入的元素杂质。
方案
赛默飞提供完整的有关物质分析解决方案。从 UltiMate3000 到 Vanquish 液相色谱,实现有关物质从常规检测到超高效分离的准确定量,Q Exactive 高分辨质谱,可以高灵敏、高准确性的对未知有关物质进行鉴定。极低限量的基因毒性杂质对常规色谱方法形成了挑战,采用 ISQ 7000TSQ 9000 气质联用TSQ 系列液质联用ICS 离子色谱,可分别对痕量挥发性、非挥发性和离子型杂质进行检测。而对于元素杂质,iCAP 电感耦合等离子体质谱可以实现完美分析。
痛点
注射剂仿制药中的辅料种类和用量通常应与参比制剂相同。辅料的用量相同是指仿制药辅料用量为参比制剂相应辅料用量的 95%-105%
辅料如吐温、PEG、三乙醇胺等因缺乏共轭基团,在液相紫外条件无吸收,而常规示差,蒸发光散射存在重现性差,灵敏度不高,线性范围窄的问题。
方案
CAD电雾式检测器 作为一种新型的、质量型通用检测器,无需发色团或离子化,可以检测任何非挥发性和半挥发性物质,具有4个数量级(ng~ug)的灵敏度,RSD < 2%的重现性,完美解决了辅料检测难题。
痛点
注射剂中如含有抗氧化剂、抑菌剂、pH调节剂等辅料,在稳定性研究中需要考察其变化情况。
方案
离子色谱 作为一种高效的分离技术,在如亚硫酸钠、硫代硫酸钠等抗氧剂,和钾、钠、钙等离子,枸橼酸、柠檬酸、硫酸根等pH调节剂分析中选择性、灵敏度较传统方法更佳。如主成分中含有阴、阳离子或有机酸作为对离子,也可使用离子色谱对其进行定性定量检测。
痛点
根据生产工艺进行过滤器析出物研究、相容性研究、吸附研究。根据溶液的特点进行硅胶管等直接接触药液容器的相容性研究。
按照《化学药品注射剂与塑料包装材料相容性研究技术指导原则》、《化学药品注射剂与药用玻璃包装容器相容性研究技术指导原则(试行)》、《化学药品与弹性体密封件相容性研究技术指导原则》等相关技术指导原则开展包材相容性研究。
方案
相容性实验待测物质相当广泛,涉及加速剂、聚合物、抗氧化剂、光稳定剂、塑化剂、交联剂、加速剂等等。赛默飞丰富的 色谱质谱光谱检测方法,可实现对不同性质 E&L 的检测。更有包含上千种 E&L 化合物的质谱数据库,可用以对未知成分进行剖析。
痛点
特殊注射剂(如脂质体、静脉乳、微球、混悬型注射剂等)一致性评价在按照上述技术要求开展研究的同时,应采用商业批量的样品进行BE试验和/或临床试验。
方案
Chromeleon 变色龙 CDS 色谱数据系统Watson LIMS 实验室信息管理系统,广泛用于全球各地领先的生物技术和合约研究机构。兼具稳定性及耐用性的 TSQ AltisTSQ Quantis 三重四极杆质谱仪产品,为 BE 用户提供降低基质干扰、兼具准确度与精密度、确保高专一性及回收率的方法学验证数据。
想了解更多相关产品信息?请直戳 赛默飞质谱分析产品