今天将为大家介绍临床研究中常见的9种激素类化合物在赛默飞全新一代三重四极杆TSQ Altis上建立的高通量液质联用检测方法。
科普引言
类固醇激素是一类结构上具有环戊烷多氢菲结构的脂溶性激素,可以分为皮质激素和性激素。作为由内分泌细胞分泌的内源性生物活性物质,激素在体内通过调节各种组织细胞的代谢从而影响人体的生理活动,其指标含量对人体健康有重要诊断依据,缺乏或过量都会引发各种疾病。
本文针对9种激素类化合物在全新的TSQ Altis三重四极杆液质联用平台上建立了一种灵敏度高、专属性强的定量检测方法。实验方法经过验证后取得了良好的线性关系, 灵敏度能满足临床研究对于激素类化合物的检测要求,准确度与精密度的结果显示该方法和飞飞一样稳定可靠!
实验部分
仪器
化合物信息及溶液配制
取适量激素类化合物标准品混合储备液,稀释成浓度在0.01 ng/ml – 20 ng/mL范围的标准溶液,上样分析。
实验方法
色谱条件
  • 色谱柱:Thermo Accucore™ RP-MS(2.6 µm, 100 x 2.1 mm);
  • 柱温:40℃;
  • 进样量:5 µL;
  • 流动相:A为含0.05% NH4OH的水,B为甲醇,梯度洗脱程序见表2;
质谱条件
  • 可加热电喷雾电离源(HESI),正、负离子切换扫描模式;
  • 扫描方式SRM;
  • 喷雾电压 (+/-) 3500/3200V;
  • 离子传输管温度350℃;
  • 鞘气压力25 arb;辅助气压力 8 arb;
  • 离子源温度380℃;碰撞气压力2 mTorr;选择反应监测离子对信息见表3;  
实验结果与讨论
专属性
采用上述仪器分析方法,9种激素类化合物及其内标物在7分钟内均可获得良好的色谱峰,各化合物保留时间见图1。
图1 9种化合物及其内标物的色谱图
线性范围及灵敏度测试
所有化合物在0.01-20 ng/mL的浓度范围内,采用加权(1/x)计算线性相关系数r2均大于等于0.999,结果显示线性关系良好。
精密度测试
在低浓度水平下进行日内精密度测试(n=6)。结果证明,各化合物相对标准偏差RSD%均≤ 7.72%。
结尾
本文在赛默飞全新三重四极杆液质联用仪TSQ Altis平台上建立了同时定量检测9种激素类化合物的液质联用方法。由实验结果可以看出,该检测方法不仅具有优异的专属性、灵敏度和线性范围,而且通过对日内精密度的测试也反映了仪器及方法的稳定性良好,使用本方法进行激素类化合物的分析可以保证数据的可靠性,对激素类化合物的临床研究具有指导和参考意义。
想了解更多相关产品信息?请直戳赛默飞液相色谱分析液相色谱质谱联用产品。