完整 AAVS 可以作为保护和递送寡核苷酸疗法的工具。需要仔细表征完整的衣壳,以确保产品的有效性,以及宿主细胞 DNA 和蛋白质等杂质需要准确表征和控制,以确保产品的质量和安全性。
AAVS 的分离和分析
Thermo Scientific ProPac 3R SAX 3 μm 色谱柱 采用线性盐梯度和线性盐梯度,可出色地分离完整和空 AAV 衣壳和其他杂质,如应用说明盐 梯度分离和腺相关病毒样品分析所示 μm 3 μ m 单分散强阴离子交换色谱柱。其独特的色谱柱设计具有 AAV 分析所需的高分辨率,稳健性能和批间重现性。
AAVS 及其翻译后修饰的宿主细胞蛋白和肽图分析
除了含有所需基因材料的完整 AAV 衣壳,最终产品还可能含有多种不同类型的工艺以及产品相关杂质。在需要监测,表征 AAV 衣壳蛋白的氨基酸序列以及任何相关的翻译后修饰 (PTM) 的质量属性中,应执行。此全面表征还应包括过程相关杂质,如来源于生产细胞的残留宿主细胞蛋白 (HCP) ,以降低免疫原性并确保 AAV 产品的安全性,质量和有效性。基于 LC-MS 的肽图分析通常用于重组蛋白分析,可提供序列覆盖, PTM 信息以及 HCP 的鉴定,以改进相关生产工艺的产品开发和部署。
如应用说明 腺相关病毒衣壳蛋白表征和使用微流 UHPLC-Orbitrap MS 进行宿主细胞蛋白谱图分析,通过使用用于 AAV 衣壳消化的 Thermo Scientific SMART Digest 胃蛋白试剂盒可以实现高达 100% 的序列覆盖。此外, Thermo Scientific Hypersil GOLD C18 色谱柱是肽图分析的出色之处,因为色谱柱包含二次相互作用,可防止超纯硅胶,具有独特的孔径,有利于肽峰形。
HPLC柱选择指南
共有3种搜索方法
  1. 查找与您目前使用的色谱柱等效的色谱柱
  2. 查找最适用于美国药典(United States Pharmacopeia,以下简称 USP)法的色谱柱
  3. 查找适合您所用新方法的色谱柱