Search Thermo Fisher Scientific
样品瓶对生物分子分析的影响比您想象的大,因此,选择合适的样品瓶非常重要。寡核苷酸,蛋白质和肽通常粘附在常规样品瓶的玻璃上,这可能会对方法耐用性和回收率带来挑战。我们的HPLC 色谱柱选择指南使您能够轻松识别适合您生物分析需求的色谱柱和兼容样品瓶,以满足实验所需。
疏水性蛋白和多肽 >随着使用时间推移,在玻璃样品瓶生成盐类附加合物,降低了某些蛋白质或肽的回收率。Thermo Scientific SureSTART GOLD -Grade样品瓶拥有超低吸附玻璃表面,能够进行强吸附分析物,如蛋白质等的痕量水平分析。这些样品瓶可实现最高的回收率,同时也能提供氮原子和叔酰胺以及较低水平的碱性材料,以减少与玻璃壁相互作用。
核酸,包括寡核苷酸 通常与样品瓶玻璃内的残留金属形成附加物, 随着时间的推移,导致回收率和稳定性下降。为确保您方法的稳健性,应使用 Thermo Scientific SureSTART 聚丙烯样品瓶进行寡核苷酸分析。
使用 脂质纳米颗粒药物输送系统时,不仅要达到较佳灵敏度,还要确保小注射体积的稳健性。Thermo Scientific SureSTART 高回收率玻璃卡口微量样品瓶 在分析 2 mL 样品时可最大化进样量,其内置 V 形底设计,使残留体积保留为 4 µL。 这些小瓶子的设计是为了保护您最有价值的样本,并在您的样本量较低时,为您的最苛刻的分析提供一致的、可重复的结果。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.