Search Thermo Fisher Scientific
使用 Thermo Scientific Xcalibur 软件从一系列 Thermo Scientific LC-MS 系统和相关仪器上可靠地控制、采集和查询数据。
凭借简单的方法设置、数据采集、深度数据查询和报告工具以及与一系列其他 Thermo Scientific 应用专用软件和云端工具的无缝集成,Xcalibur 软件可作为您的 LC-MS 分析的强大而简便的平台。
所有已安装应用的综合工具集和登录页面 | 临时数据审查和定量功能 | 与云端工具集成以提高生产率 |
---|---|---|
凭借方便地托管所有已安装应用并可轻松进行仪器控制、方法开发、数据采集和审查的主页,Xcalibur 软件使您能够快速、简便地浏览整个工作流程。 | 当您需要查询数据(根据元素组成绘制色谱图、质谱图、执行谱库检索等)或进行基本定量时,Xcalibur 软件中包含的 FreeStyle 和 Quan Browser 应用供您深入了解您的数据。 | Xcalibur 软件的登录页面不仅用作您的应用的可配置门户,还可以接收应用更新信息,确保您拥有最新版本的软件。此外,云端应用(如 Almanac 基于网络的监控)使您能够远程监控系统并提高生产率。 |
自定义登录页面(或 Roadmap 视图)用于轻松访问已安装的所有应用,包括 Xcalibur 软件和您的应用专用软件包。
您不仅可以在任何已安装应用的新版本可用时收到通知,还可以访问 XApp Store 了解有关最新应用的更多信息并免费试用多种应用60天。
无论实验设计如何,都应可以轻松设置您的质谱仪以获得高质量数据。方法编辑器供您快速、简单地创建采集方法,这些方法控制必要的参数并提高您的采集要求。
对于最新一代的质谱仪,有许多按应用领域排列的预配置方法模板。这些方法供任何经验水平的用户获取与其问题相关的数据。或者,这些模板也可以用作基础以促进方法的快速开发。每种方法都涵盖所有仪器参数,同时涵盖了数据采集参数,以降低方法设置的复杂性。
先进的可视化工具可让您在定性查询数据时快速回答问题。
Xcalibur 软件附带的 FreeStyle 应用供您与来自简单色谱检测和积分到谱库搜索、谱图反卷积或诊断图中的数据进行交互。
为了快速定量少数靶标,Xcalibur 软件附带的 Quan Browser 可以让您快速识别组分峰、确定积分标准并绘制可视化校准曲线、积分和结果。
Xcalibur 软件供您在处理定量序列的同时交互式编辑处理参数、报告数据和快速访问定量信息。
为了在高度可视化环境中定性分析任何质谱数据(.raw 或 .sld),FreeStyle 供您在数据采集过程中显示色谱图和质谱图、检测并对色谱峰积分、搜索质谱库、模拟质谱、减除背景噪音、应用扫描过滤通道、使用文本和图形注释图、创建并保存布局模板以及查看各种仪器参数的状态。
通过熟悉的界面,可以随时获取访问在数据中存储的信息所需的工具。HRAM 数据智能意味着根据用于采集的 MS 系统的质量准确度显示数据。
在显示数据时,使用无限图、从质谱快速创建谱图、带结构、文本和图形的谱图注释以及状态参数的趋势图/诊断图并扫描标题条目;浮动/停靠/隐藏多个窗口并在整个监视器上拆分以真正充分利用您的数据。
通过简单修改任何图和数据视图来创建和自定义复杂数据集的高度可视化的谱图视图。然后,使用这些视图生成您自己的可视化报告,从而改善见解。
高分辨率蛋白质谱数据可使用 Thermo Scientific BioPharma Finder 软件所含的 Xtract 反卷积算法来反卷积,从而获得电荷状态包络内蛋白组分的完整质量和单一反卷积质谱。
当您需要快速应答时,Xcalibur 软件附带的 Quan Browser 供您在靶标较少时确定样品组中分析物的浓度。
您可以通过交互式编辑处理参数来查看或返工组分峰识别和积分标准、定量标准品的校准曲线、QC 样品、空白和未知组分。
对于较大型的定量研究,我们建议使用 Thermo Scientific TraceFinder 软件进行高通量分析或者使用 Thermo Scientific Chromeleon 色谱数据系统 (CDS) 软件进行质控研究,如监管生物分析,这需要符合质控要求的工具。
Xcalibur 软件附带的 Quan Browser 包含一个结果视图,您可以在其中观察用于创建校准曲线和峰积分的数据。可以处理定量序列(包括方括号内的序列),与结果交互编辑的任何处理参数都可以动态更新。