Search Thermo Fisher Scientific
超过 6 个数量级的线性动态范围与高选择性。加强的采集速度推动了离子对方法开发和优化的大规模研究,有效驻留时间低至0.3毫秒,同时5毫秒的极性切换时间能在更少的实验中更大化通量。
在数据必须可靠时,TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪的仪器功能可加快复杂基质的高性能靶向实验。
离子源、质量分析仪、主动 Q2 碰撞池和射频电子设备的创新技术提供高灵敏度、高选择性和极佳采集速度/极性切换时间,这非常适合超高性能液相色谱 (UHPLC) 分离。凭借预设的SRM离子表和高达 600 SRM /秒的采集速度,每个方法可筛查或定量分析数千种化合物。在极具挑战的基质中,快速的数据采集在极低浓度下获得达到高可信度所需的数据点数。
综合工作流程解决方案以 TSQ Altis Plus 质谱仪为中心,可满足针对日益增多的多种化合物目录的监管要求。新型 UHPLC 和离子色谱 (IC) 系统可极大程度地提高样品传输和分离能力,保持其灵敏度以便不使用昂贵的样品制备或衍生化步骤即可满足极低残留限量。Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 软件在监管环境中控制所有实验属性,以进一步提高生产率。
靶向研究和常规应用需要操作直观的快速响应式仪器控制软件。简化的校准方法整合了操作员所需的步骤,还兼具智能仪器检查和校准程序。从上一代 Thermo Scientific TSQ 质谱仪直接转移方法可保持或提高性能,无需优化。
分给每次离子对转换的驻留时间均基于用户定义的色谱峰宽度和固定循环时间选项或者每个色谱峰的最佳数据点数量在实验中自动确定。优先级设置允许进一步调整。
开发靶向采集方法需要优化的产物离子和碰撞能量。利用根据发现实验创建的实验库可以免去对纯化标准品和长时间优化流程的需求。Thermo Scientific TraceFinder 软件中已处理数据的输出可以直接导入仪器方法编辑器,从而简化大量离子对方法创建。
但是,发现实验可能不包含所有靶向研究的化合物。与 Thermo Scientific mzCloud 数据库集成可以从最先进的质谱数据库中选择其他化合物,这些化合物将被添加到现有的实验方法中。
要充满信心地进行定量测定,您需要与目标相关的液相色谱-质谱 (LC-MS) 工作流程解决方案
当今执行常规定量分析的分析方法不断发展,以应对新的环境和健康风险。对实验方法进行了改进,以包括在较低检测水平下以更快梯度测量更多的化合物,以解决通量问题。因此,特定 LC-MS/MS 性能特征对于评估生产力至关重要。
下载白皮书 ›
随着对全氟和多氟烷基物质 (PFAS) 的了解不断加深,检测环境样品中的这些化学品变得至关重要。PFAS 污染通常为 PFOA 或 PFOS 的形式,可通过几种美国 EPA PFAS 方法之一进行确定,包括用于测定饮用水中 PFAS 的方法533和537,以及用于检测空气排放物中 PFAS 的方法 OTM-45。
当我们鉴定给环境和健康带来风险的化学物质时,务必寻找有效且快速的常规定量分析解决方案以符合当前和新出台的法规。您的定量分析解决方案必须满足广泛的分析要求,以筛查和定量分析低水平化学污染物。这些化合物和方法均不相同,需要使用满足法规且快速、可靠地响应的综合解决方案。
确保世界粮食供应的安全性和合规性至关重要,因为食品供应是在不同环境下依照不同法规完成。农药的开发和使用以及运输和处理的差异,使得开发应对当前的测试要求和新出现的法规要求的工作流程解决方案变得复杂但重要。TSQ Altis Plus 质谱仪提供更高性能以解决这些挑战。
使用离子色谱分析和串联质谱分析测定谷类食品中的阳离子极性农残
使用自动在线 µSPE 净化结合 LC-MS/MS 对 QuEChERS 提取物进行多种兽药分析
提高食品中农药残留 LC-MS 分析的通量:使用双通道色谱-三重四极杆质谱分析
三重四极杆技术帮助Halvec 实验室进行新型常规明胶分析和用于猪痕量元素鉴定的靶向标记物检测
食品和环境安全应用:应对挑战并获得可靠数据
使用 VeriSpray PaperSpray 离子源与 TSQ Altis 三重四极杆质谱仪联用,快速定量肉类提取物中的兽药
其他资源
作为满足临床、法医学和转化研究的严苛需求的创新型解决方案,赛默飞世尔科技工作流程解决方案将有效的前端解决方案与 TSQ Altis Plus 质谱仪相结合以提供可靠的数据。
使用 FAIMS 技术分析人体血清中的睾酮
使用 TSQ Altis 质谱仪获得出色的工作效率: 通过靶向采集填补大规模脂质分析的空白
VeriSpray 离子源与 TSQ Altis 质谱仪联用检测临床研究和法医毒理学应用领域中血液样品中的监控物质
使用 LC-MS 进行病毒和宿主蛋白检测以减少 SARS-CoV-2 假阳性结果
改善靶向多肽定量分析:将 TSQ Altis MS 和 FAIMS Pro 接口结合以便分析复杂基质中的多肽
临床研究中 PaperSpray 串联质谱法定量分析抗真菌药物
使用新型 IC-MS/MS 法分析马血浆中双膦酸盐
其他资源
临床研究需要能够分析多种类型的分析物,同时提供强大、灵敏且省时的解决方案的灵活仪器。使用 Thermo Scientific LC-MS 解决方案,您可以执行应对各种挑战的测定,例如监测免疫抑制剂药物、研究疾病靶标的潜在生物标记物或检测内分泌腺的分泌物。
Thermo Scientific AccelerOme 自动化样品制备平台,凭借工厂提供的试剂和试剂盒、直观的软件以及独特的实验设计经验,对蛋白质组学样品制备进行变革。
Thermo Fisher Connect 平台是我们的全套数字平台的一部分,提供安全的云数据存储、科学分析应用及团队协作工具。此外、我们的资产管理工具还允许您远程安排实验室仪器的使用时间并通过移动设备监控其运行。
通过 Thermo Fisher Connect,您可以轻松连接、保存和同步您的文件到您的安全个人帐户,其中包括 1 TB 的免费存储空间。同行和文档协作工具支持安全的组协作。