用于生产控制的合规治疗性蛋白多属性监测 (MAM)
用于生产控制的合规治疗性蛋白CQA监测
现代生物制药药物,比如单克隆抗体 (mAb) 和抗体药物偶联物 (ADC),是活细胞内产生的极其复杂的分子。 在化学、生产和控制 (CMC) 以及质量控制环境下表征和监测这些化合物可能是一个巨大的挑战,但是高分辨率高质量精度 (HRAM) 质谱的应用为克服这些难题提供了一种强大的方法。
额外的分离维度与 Orbitrap MS 的灵敏度和特异性相结合,比传统表征检测更能深入洞察产品,同时避免了大量传统批次测试。 
通过在各个残基水平直接测量关键质量属性,了解工艺或生产中的变化如何影响药物成为了“质量设计”方法的一部分。 同时,通过 HRAM MS 得到的结果有助于生产出更安全、更有效的药物,并提供真正强大的研究至常规生产工作流程。
质谱分析在 QC 自下而上工作流程中的应用
Mass Spectrometry in Biopharma QC workflow
这篇 化学工程新闻文章论述了质谱分析 (MS) 在质量控制工作流程中的应用。 MS 专家探讨在实验工厂使用质谱分析来代替某些更传统的质量控制检测。 MS 具有较高的灵敏度和特异性,可检测生物治疗药物的微小变化: …一直以来用于检测这些新峰形的唯一仪器是 Orbitrap…”
HRAM MS 如何减少各个 CQA 评估的数量?
改编者 Rogers, R. 等。 MS 在 QC 中的应用: 用于生物制品质量控制和出厂检测的单一多属性方法。 2013 年 9 月 24 日在波士顿的 CASSS MS 2013 上发表。
 是 = 是否 = 否有时 = 有时
为了在 QC 分析中充分覆盖必需的多种关键质量属性,通常会执行几种不同的分析策略。 其中许多分析极为耗时,而且只能提供一条信息。
多属性方法 (MAM) 分析(通过肽图分析)可提供有关生物治疗药物的大量信息,既能减少需要执行的分析数量和各种实验数量,又能提高产品质量。
强大、合规的生物治疗药物 MAM 信息学
使用 Thermo Scientific Chromeleon 7.2 色谱分析数据系统 (CDS) 软件中强大的 MS 处理功能将 BioPharma Finder 无缝整合到符合 GMP 要求的常规监测中,以此鉴定多种关键质量属性,然后从基于鉴定结果的发现中获取蛋白表征数据。 以单一序列可靠、稳健、高精度地监测多种关键质量属性,有助于确保您的生物治疗药物得到有效控制。
Chromeleon 软件合并了色谱和 MS 分析的工作流程,将 LCMS 数据采集、审计、处理和报告全面整合在一起—您甚至可以管理第三方 LC 系统。 在一个应用中快速、轻松地处理和报告 UV 和 MS 数据,并且能在企业环境中运行您的分析,同时符合 GxP 法规要求(如 21 CFR 第 11 部分)。
稳健、灵敏 MAM 工作流程的组成部分
强烈推荐用于生物医药蛋白的肽图分析
Thermo Scientific Accucore Vanquish C18+ UHPLC 色谱柱具有出色的分离度,有助于确保获得尖锐峰形。 Accucore Vanquish C18+ UHPLC 色谱柱具有金属含量极低的超纯硅胶底物,可最大程度减少拖尾效应并提供对称峰形,而且其 1.5 µm 的孔径能实现无可匹敌的峰分离效果。
每次都能获得可靠的肽分离
新型Thermo Scientific Vanquish Flex Binary UHPLC 平台能进行最先进的生物相容性二元或四元溶剂共混,并且在肽类色谱分析的准确性、精度和灵敏度方面建立了新的基准。 通过坚如磐石的保留时间,您可以可靠地获得发现、开发和 QC 环境中每个肽的鉴定结果。
如果您需要更高的通量,那么 Thermo Scientific Vanquish 二元泵 H 可为您提供无与伦比的性能。 1500 个大气压的限值让您能够任意选择色谱柱和配置,无需权衡耐用性或牢靠性。
一流的分离度、灵敏度和准确性
Q Exactive Plus Hybrid Quadrupole-Orbitrap 质谱仪能为获得正确结果所必需的 QC 环境提供你所需要的一切。 无论是鉴定复杂基质中的低丰度肽类,稳健可靠的质量精度,还是只是简单地设置和操作,Q Exactive Plus 系统都能实现。
专题视频
扩展 MS 多属性表征方法的功能,推动生物治疗药物的质量设计。
CMD SchemaApp code