POROS层析树脂和GoPure™色谱柱同时适用于分析和生产的生物分离操作。这些产品能为用户提供高分辨率的分离效果,并具有很高的容量和强大的化学稳定性。
POROS树脂采用最先进的生产工艺生产,并为用户提供了广泛的选择性,以应对当前在抗体与重组蛋白纯化领域的种种挑战。
请加入我们:
通过我们的免费在线研讨会来了解我们的新一代阳离子交换层析树脂产品。.
观看POROS XS树脂在线研讨会
生产用POROS树脂
当您需要高性能和高通量的大规模处理能力时,工业上广泛应用的POROS层析树脂可为您提供生产级别的产品分离能力。
通过多重处理操作,这些高性能树脂将优化的颗粒尺寸和孔隙结构与牢固的基质和专利的化学法成功结合起来。POROS 50 µm树脂在广泛的流速范围内保有很高的动态结合能力、捕获效率和分辨率。
详细了解:
 产品:
POROS分析色谱柱
适用于分析和实验室分离操作的高性能树脂
POROS分析色谱柱提供有10um和20um两种颗粒尺寸,能够同时兼容分析和实验室的制备应用,可快速分离生物大分子。
POROS Protein A、G和CaptureSelect™分析柱在工业上被广泛用于监控细胞培养上清液中单克隆抗体的滴度和得率。分析色谱柱可适用于任何标准的高压液相层析(HPLC)或中等压力的层析系统。
详细了解::  产品:
生物制药资源
关于Gibco培养基、POROS层析树脂、Applied Biosystems SEQ快速污染物检测或我们的细胞治疗产品,您是否存在任何疑问?请点击下方链接以访问产品宣传册、培训视频、移动应用等内容。
需要帮助?