Bigfoot 全光谱流式细胞分选仪
由细胞分选专家设计,用于高性能且高通量的细胞分选
由细胞分选专家设计,用于高性能且高通量的细胞分选
Invitrogen Bigfoot 全光谱流式细胞分选仪是一种荧光活化细胞分选仪,采用细胞分选技术,可在适应您的工作流程的同时扩大您的使用范围。由于提供多达9个激光器和60个检测器,您可以迁移现有的使用传统补偿的实验,或利用光谱细胞分选功能,以解析更多的细胞群。集成式生物防护和气溶胶管理有助于保护您和您的样品。
Bigfoot 全光谱流式细胞分选仪能达到高速和高通量,在短短11秒内即能分选96孔板,在20秒内分选384孔板。Bigfoot 全光谱流式细胞分选仪对于单个实验室来说足够简单,对于核心设施来说足够强大,它可助您掌握各种类型的分选实验,如深度免疫表型分析、基因组学、细胞和基因治疗研究、单细胞分选以及其他高性能、高通量的细胞分选应用。
传统或光谱分析
迁移您的直接使用传统补偿的流式细胞术实验和方案,或采用混合光谱分解技术来扩展您的参数和发现范围。
灵活的细胞类型和分选应用
从您选择的试管中上样,然后分选到试管、板、载玻片或基因组芯片中。尤其适用于需要高性能和高通量应用。
自动化和软件向导
先进的自动化和 Sasquatch 软件向导和工具可让各种知识水平的操作员自信而又轻松地控制系统。
免费——流式配色方案设计服务和配色工具
我们的研究员将为您设计配色方案,该服务免费提供,且不限次数,也无需购买产品。
全光谱流式细胞术基础理论
了解光谱流式细胞术的历史、市场参与者和光谱仪器的技术差异。不论您是新手还是资深用户,这些基础理论都会帮助您理解光谱流式细胞术的进展,并思考设计光谱细胞仪实验的方法。