Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen CellTrace 荧光染料可以永久标记细胞,且不影响细胞形态和生理学特性,目的是追踪细胞在体内或体外进行传代或分裂的情况。
“在流式细胞仪上,CellTrace Violet 是在荧光染料中适用所有细胞类型的最佳细胞增殖检测试剂。与 CFSE 相比,CFSE 在高浓度时有细胞毒性,而 CellTrace Violet 对细胞的标记非常亮且毒性低,并能稳定地分布到子代细胞中,确保获得最佳分群的荧光信号。”
CellTrace Blue 细胞增殖试剂盒 | CellTrace Violet 细胞增殖试剂盒 | CellTrace CFSE 细胞增殖试剂盒 | ellTrace Yellow 细胞增殖试剂盒 | CellTrace Far Red 细胞增殖试剂盒 | |
---|---|---|---|---|---|
检测原理 | 永久标记细胞,可在不影响细胞形态和生理学特性的前提下,最终追踪细胞在体内或体外进行传代或分裂的情况。 | ||||
读值方法 | 根据细胞群内的荧光强度水平来确定,从标记起,细胞开始传代次数。 | ||||
荧光标记 | CellTrace Blue | CellTrace Violet | CellTrace CFSE | CellTrace Yellow | CellTrace Far Red |
激光 | UV | 405 | 488 | 532, 561 | 633/635 |
Ex/Em (nm) | 355 or 375/410 | 405/450 | 495/519 | 546/579 | 630/661 |
多重检测 | |||||
20 tests | |||||
180 tests |
C34568
|
C34557
|
C34554
|
C34567
|
C34564
|
参考文献 |
CellTrace细胞增殖试剂盒含有细胞膜通透性非荧光酯,可通过扩散透过细胞膜进入细胞,并与胺基反应形成荧光分子。这种无荧光的酯进入细胞后,可被胞内酯酶转化为荧光产物。活化的琥珀酰亚胺酯与蛋白质中的胺基基团共价结合,使染料能够长时间保留在细胞中。
经过后续细胞分裂阶段,各个子代细胞会从母细胞中接收到大约一半的荧光染料,从而可对体内标记且生长的细胞的荧光强度进行分析。
采用流式细胞仪对细胞群体的荧光强度进行分析,即可测定出自标记细胞起的传代次数 (图1) 。
图1. 细胞标记原理。 (A) 通过染料稀释度分析细胞增殖. (B) 流式结果显示了来自初始细胞群的明亮的同种荧光信号。在后续细胞分裂产生的大量细胞中,每个子代细胞都具有母细胞一半的荧光强度。
为了进一步了解这些试剂与亲脂性荧光染料在细胞增殖上的适用性,Filby 和同事们发布了一种方法,用于比较三种琥珀酰亚胺酯类染料(包括 Invitrogen CellTrace Violet 和 CellTrace Far Red 染料)和两种亲脂性染料的性能表现。
在体外标记数天或约7-8个分裂周期后,CellTrace染料的信号仍未被细胞的自发荧光覆盖,其信号仍可被检测到。将CellTrace Violet细胞增殖试剂盒和配有紫激光器的流式细胞仪搭配使用时,最多可检测到10代细胞 (图2) 。
图2. 人淋巴细胞染色. 使用10 µM CellTrace Violet对人CD8+ T淋巴细胞进行染色,使用OpTmizer™ T细胞扩增培养基在37°C下培养7天。每毫升细胞样本液中加入200 ng小鼠抗人CD3抗体和100 ng白介素-2刺激细胞。
多种CellTrace细胞增殖试剂盒适用于紫外光、紫光、蓝光、黄光 (561 nm) 和红光激光器(图3),研究人员可同时检测细胞增殖分析与其他应用(如免疫分型、细胞分选和细胞周期分析),从而在单次实验中获得最多的信息,同时补偿很小。
CellTrace Violet和CellTrace Far Red同样与常用的绿光荧光染料,如FITC和Alexa Fluor™ 488或GFP等同时使用 (图4) 。
海报:CellTrace Violet与其他常用流式试剂共用的研究
海报:CellTrace Yellow与其他常用流式试剂共用的研究
文献:CellTrace Far Red与GFP共用的研究
图3. 使用CellTrace试剂追踪细胞传代。 在不同实验条件下追踪细胞增殖的不同代数, (A) 采用CellTrace Blue试剂;(B)采用CellTrace Violet试剂;(C) 采用CellTrace CFSE试剂; (D) 采用CellTrace Yellow试剂; (D) 采用CellTrace Far Red试剂。
图4. CellTrace Violet染色剂的适用性。在培养的非同期骨肉瘤细胞中,CellTrace Violet与GFP的光谱兼容性示例。 (A) 无GFP表达的未染色细胞。(B) 稳定表达GFP的未染色细胞。 (C) 使用5 µM CellTrace Violet染料染色且无GFP表达的细胞。(D)使用5 µM CellTrace Violet染色同时表达GFP的细胞。
英国纽卡斯尔大学流式平台管理人 Andrew Filby 博士分享了在流式细胞仪上,他比较了 CellTrace Violet 试剂与 CFSE在多代细胞追踪的经验。
流式胞内染色示意小视频—细胞因子和核内靶点检测
流式细胞术学习中心—获取流式细胞术学习资源,以轻松计划、顺利开展流式实验。
Panel Builder流式配色工具—这款简单、定制化的在线工具可助您轻松解决多色流式实验的配色难题。