细胞裂解与保存溶液
通过流式细胞仪分析白细胞时,必须在分析前对全血样本中的红细胞进行高效细胞裂解。我们针对流式细胞仪和其他应用提供裂解红细胞的 Cal-Lyse 预混裂解液。
Cal-Lyse 裂解液和高得率裂解液
Cal-Lyse 预混裂解液采用特殊配方以便在全血或骨髓单克隆抗体染色后裂解红细胞。使用该试剂处理会导致红细胞裂解和白细胞的固定。此处理不会影响与白细胞结合的荧光基团标记抗体且使白细胞具有形态上分散的特征保持不变。
高得率裂解液高得率裂解液是预混、无固定剂的红细胞裂解溶液,用于从全血中去除红细胞,以进行流式分析,同时将稀有血细胞群的损失降至最低。使用该试剂,在用荧光体结合的单克隆抗体对血液样本进行染色后,立即进行红细胞的裂解;无需清洗步骤。
Cal-Lyse 裂解试剂选择指南
产品 类别 数量 货号
Cal-Lyse RBC 裂解液
IVD*
25 mL
GAS010
Cal-Lyse RBC 裂解液
IVD*
100 mL
GAS010S100
高得率裂解
GPR*
 500 mLHYL250
*IVD = 体外诊断;GPR = 通用试剂
货号产品名称规格单价 (CNY)数量
GAS010裂解液,全血裂解液25 mL3,617.00
GAS010S100裂解液,全血裂解液100 mL11,270.00
HYL250不含固定剂的裂解液,High-Yield Lyse500 mL2,571.00
货号GAS010
描述裂解液,全血裂解液
规格25 mL
单价 (CNY)3,617.00
数量
货号GAS010S100
描述裂解液,全血裂解液
规格100 mL
单价 (CNY)11,270.00
数量
货号HYL250
描述不含固定剂的裂解液,High-Yield Lyse
规格500 mL
单价 (CNY)2,571.00
数量
资源
流式细胞分析实验方案
光谱流式基础知识
流式胞内染色示意小视频—细胞因子和核内靶点检测
流式细胞术学习中心—获取流式细胞术学习资源,以轻松计划、顺利开展流式实验。
Panel Builder流式配色工具—这款简单、定制化的在线工具可助您轻松解决多色流式实验的配色难题。
5步法实验资源
支持
流式细胞支持中心—查找流式细胞工作流程中各种技术支持,包括实验技巧和深入疑难解答等。
流式配色设计支持—联系赛默飞科学家,讨论您的实验需求、解决您遇到的实验问题。
联系我们