Super Bright 780
亮度相当于Brilliant Violet 786
用于流式细胞分析的Invitrogen eBioscience Super Bright 780荧光抗体具有以下特点:
Super Bright 780荧光抗体多色检测
图 1.Super Bright 780抗体与Brilliant Violet™ 786抗体的荧光强度比较。(A)使用CD4抗体偶联Super Bright 780(红色,货号78-0042-80)或 Brilliant Violet 786(灰色)(相同抗体浓度)对小鼠脾细胞进行染色。(B)使用CD8a抗体偶联Super Bright 780(红色,货号78-0088-41)或 Brilliant Violet™ 786(灰色)(相同抗体浓度)对人外周血细胞进行染色。
多色检测兼容性缓冲液多色检测考虑事项
采用1种Super Bright荧光抗体的多色检测适用标准缓冲液如果在多色方案中只使用1种Super Bright荧光抗体,则无需使用专用缓冲液
采用2种或更多Super Bright荧光抗体的多色检测Super Bright染色缓冲液在添加Super Bright抗体之前需使用专用染色缓冲液来减少染料间非特异性相互作用
采用1种或更多Brilliant Violet™荧光抗体的多色检测Super Bright染色缓冲液需使用特配染色缓冲液来减少染料间非特异性相互作用建议使用Super Bright染色缓冲液,但是也可以用类似的Brilliant染色缓冲液代替。
细胞活性染色选项产品多色检测考虑事项
可固定LIVE/DEAD可固定死亡细胞染色试剂盒无兼容性问题
不可固定SYTOX不可固定死亡细胞染色剂
Ready Flow即用型细胞活性试剂
无兼容性问题
兼容所有Ready Flow细胞活性试剂
产品多色检测考虑事项
UltraComp eBeads 微球UltraComp eBeads 微球兼容紫色激光,但 OneComp eBeads 不兼容紫色激光;AbC 总抗体补偿微球试剂盒也兼容 Super Bright 荧光抗体。
染色目标产品多色检测考虑事项
细胞质染色
(细胞因子)
细胞内固定与破膜缓冲液套装无兼容性问题
细胞核染色
(转录因子) 
Foxp3 /转录因子染色缓冲液套装无兼容性问题
染色性能和固定后稳定性
图 4.染色性能和固定后稳定性。用Super Bright 780(货号78-0088-41)偶联CD8a抗体染色的人外周血细胞,立即分析(红色)或按照推荐的方案使用不同的固定缓冲液:(A)eBioscience Foxp3 /转录因子染色缓冲液组(货号00-5523-00)、(B)eBioscience IC固定缓冲液(货号00-8222-49)、或(C)eBioscience IC固定缓冲液,然后在90%甲醇中固定30分钟,并在30分钟(蓝色),过夜(橙色)或3天(绿色)后进行分析。
支持