Search Thermo Fisher Scientific
DAPI(4',6-二脒基-2苯基吲哚)是一种发蓝色荧光的 DNA 染料,在与 dsDNA 的 AT 区结合时,荧光增强约20倍。DAPI 由紫色(405 nm)激光激发,通常在荧光显微术、流式细胞术和染色体染色中作为核复染剂。
由于其光谱特性,DAPI 非常适合与绿色(Invitrogen Alexa Fluor 488, FITC, GFP)和红色(Invitrogen Alexa Fluor 594,rhodamine,Invitrogen Texas red, mCherry, mKate-2)荧光基团在多色实验中共用。
由于与 DNA 的高度亲和力,DAPI 也经常用于细胞计数、凋亡检测、根据 DNA 含量对细胞进行分选,也可作为高内涵成像分析中的细胞核分割工具。
DAPI 通常仅用于固定细胞染色,因为该染料是非细胞渗透型的,然而浓度较高时,该染料也可进入活细胞。在活细胞染色中,Hoechst 33342染料是一种常用的渗透型细胞核染料。
初始亮度 | DAPI 是一种理想的固定细胞核染料,其相对亮度与核 DNA 的丰度成正比。 | ||
在缓冲液中的光稳定性 | |||
在抗淬灭剂中的光稳定性 |
使用小鼠抗β-微管蛋白单克隆抗体对人 iPSC 进行DAPI染色。细胞核(蓝色)用 Invitrogen NucBlue 固定细胞 ReadyProbes 试剂(即用型液体 DAPI 配方)标记。
我们提供多种 DAPI染色产品,包括 Invitrogen ReadyProbes 即用型染料和抗淬灭封片剂。
了解更多:
使用 Invitrogen Image-iT 固定/透化试剂盒对 BPAE 细胞进行固定和透化。使用Invitrogen NucBlue 活细胞染料对细胞核进行染色。
我们有多种不同发射波长的核酸染料,可作为 DAPI 的替代品,用于活细胞成像。
在活细胞染色中, Hoechst 33342染料 是一种常用的细胞渗透型核复染剂。
NucBlue ReadyProbes活细胞核酸染色剂 是Hoechst 33342染料的一个特殊配方,滴瓶形式、方便即用。
Brilliant Ultra Violet™ 和 Brilliant Violet™ 是 Becton, Dickinson 公司或其附属公司的商标或注册商标,经许可使用。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。