showcase.par.57449.image.0.0.1
Gibco 牛血清(又名小牛血清)采集自12-36月龄的优质牛(通常多为小于24个月的牛)。所有批次均在新西兰加工制备。每批次的牛血清均已进行了检验,以考察其对于 VERO 细胞三次传代后生长的支持情况。在每次传代过程中,传代的细胞与原代细胞的接种密度一致。试验结果与采用对照生长培养基获得的平行结果相比较,对照培养基中含有之前已确认效果的参照血清。
我们提供热灭活和非热灭活两种形式的牛血清。此外,我们提供供体牛血清与含铁供体牛血清。
  • 热灭活是血清在56°C条件下,加热30分钟并混合,以灭活补体
  • 含铁供体牛血清含有浓度为 6.0 mg/dl 的柠檬酸铁复合物
常见用途
牛血清:
  • 培养恶性疟原虫-新胨蛋白胨和月示蛋白胨3号与小牛血清一起加入,使得寄生虫的生长速率可媲美甚至超越在含有人血清的培养基中的速度2
含铁牛血清:
  • 一种可行的替代胎牛血清 (FBS) 的血清,可促进中国仓鼠卵巢 (CHO) 细胞的生长与克隆效率,其被用于次黄嘌呤鸟嘌呤核糖转移酶 (HGPRT) 变异分析检测1
参考文献
  1. Oberly, J., Rexroat, M., Richardson, R., 以添加了铁的牛血清为替代物… Toxicology Division, Lilly Research Laboratories, A Division of Eli Lilly and Company, Greenfield, IN 46140 U.S.A.Accepted 8 December 1989.Communicated by R.J.Preston.Available online 15 January 2003.
  2. Ifediba, T., Vanderberg, J. 以蛋白胨和小牛血清作为替代物… Division of Parasitology, Department of Microbiology, New York University medical School.66(2) 1980, p. 236-239