›
生命科学
›
细胞培养和转染
›
哺乳动物细胞培养
›
胎牛血清 (FBS)
›
其他动物血清
›
兔血清
细胞培养产品限时特价,下单赚积分兑大礼,点击查看 ›
兔血清
展开导航
‹
其他动物血清
牛血清(小牛血清)
›
鸡血清
›
山羊血清
›
绵羊血清
›
小牛血清(NBCS)
›
猪血清
›
兔血清
›
Gibco 兔血清通常采集自不超过六个月的动物。本品在美国加工与制造。每批兔血清均接受了检验,以考察其支持 Sp2/O-Ag14(小鼠骨髓瘤)细胞在含有检测批次血清的对照培养基中生长的能力。试验结果与采用对照生长培养基(含有之前已表征的参照血清)获得的平行结果进行了比较。
16120099,16120107
常见用途
与 BSA 联合,在免疫细胞化学技术
1
和免疫组织化学技术
2
中用作封闭血清。
参考文献
Fröhlich, E., Brossart, P., Wahl, R., Effects of retinoids on porcine thyrocytes under different culture conditions.The Histochemical Journal 33: 295–304, 2001.© 2001 Kluwer Academic Publishers.荷兰印刷
Schrans-Stassen, B., Saunders, P., Cooke, H., de Rooij, D. Nature of the spermatogenic arrest in dazl 2/2 mice.Biology Of Reproduction 65, 771–776 (2001)
最终产品检验
其他血液和血清产品检验