showcase.par.5869.image.0.0.1
Gibco新生胎牛血清(NBCS)是从20天或更小的牛中采集 所有批次均在新西兰加工制备。 每批次的新生小牛血清均进行了检验,以考察其对于VERO细胞三次传代后生长的支持能力。 在每一代,细胞被传代培养至最初的细胞接种密度。 将结果与利用对照生长培养基 (含有此前经过鉴定的参考血清) 获得的平行试验结果进行比较。
新生胎牛血清可以加热灭活和非加热灭活的形式提供。
普通用户
  • 鱼类细胞培养1
参考文献
  1. Nanda PK,Swain P,Nayak SK,Dash S,Routray P,Swain SK,Patra BC,山羊血清作为替代物…,in Vitro Cell Dev Biol Anim. 2009 三月到四月;45(3-4):148-51. Epub 2009一月一日