›
生命科学
›
细胞培养和转染
›
哺乳动物细胞培养
›
胎牛血清 (FBS)
›
其他动物血清
›
鸡血清
细胞培养产品限时特价,下单赚积分兑大礼,点击查看 ›
鸡血清
展开导航
‹
其他动物血清
牛血清(小牛血清)
›
鸡血清
›
山羊血清
›
绵羊血清
›
小牛血清(NBCS)
›
猪血清
›
兔血清
›
Gibco 鸡血清采自供人类食用而宰杀的健康禽类。其在新西兰加工与制造。Gibco 鸡血清经过专门的细胞毒性测试。对检测样品在支持三种贴壁细胞系的贴壁和增殖能力上进行了检测。对检测与参照培养基进行了监测以提供营养缺乏、形态异常或细胞毒性的证据。
鸡血清亦可以定制形式提供;请联络
当地代表
了解更多详细信息。
16110082
常见用途
建议用于血清维生素 B12
1
的放射性同位素稀释测定
参考文献
Newmark, P., Green, R., Musso, A., Mollin, D. A comparison of the properties of chicken serum with other vitamin B12…, British Journal of Haematology Volume 25 Issue 3, Pages 359 – 373 在线发表日期:2008年3月12日 © 2010 Blackwell Publishing Ltd
最终产品检验
其他血液和血清产品检验