›
生命科学
›
细胞培养和转染
›
哺乳动物细胞培养
›
胎牛血清 (FBS)
›
其他动物血清
›
山羊血清
细胞培养产品限时特价,下单赚积分兑大礼,点击查看 ›
山羊血清
展开导航
‹
其他动物血清
牛血清(小牛血清)
›
鸡血清
›
山羊血清
›
绵羊血清
›
小牛血清(NBCS)
›
猪血清
›
兔血清
›
Gibco 山羊血清在新西兰进行供体种群采集、加工和制造。Gibco 山羊血清经过专门的细胞毒性测试。对检测样品在支持三种贴壁细胞系的贴壁和增殖能力上进行了检测。对检测与参照培养基进行了监测以提供营养缺乏、形态异常或细胞毒性的证据。
山羊血清亦可以定制形式提供;请联络
当地代表
了解更多详细信息。
16210064,16210072
常见用途
适合在生物医学研究(病毒分离和鉴定、病毒学研究等)的大多数细胞系和原代培养中替代 FBS
1
用作鱼细胞培养
2
的有效 NBCS 替代品
可以在长期体外繁殖环形泰勒裂殖体的生长培养基中成功地用于替代胎牛血清
3
参考文献
Paranjape S., Goat serum: An alternative to fetal bovine serum…, Indian J Exp Biol.2004 Jan;42(1):26-35.
Nanda PK, Swain P, Nayak SK, Dash S, Routray P, Swain SK, Patra BC, Goat Serum as an alternative…, in Vitro Cell Dev Biol Anim.2009 Mar-Apr;45(3-4):148-51.Epub 2009 Jan 1
Sharma G, Sharma RD, Nichani AK., Successful long-term in vitro cultivation…, Vet Parasitol.1998 Oct;79(2):135-41
最终产品检验
其他血液和血清产品检验