Search Thermo Fisher Scientific
注:Invitrogen Lipofectamine 转染试剂实验方案 已针对广泛的细胞类型的效率、活性和可重复性需要重新进行了优化。通常情况下,这是最佳的研究切入点,尤其是在处理新的细胞系时。如果您发现该方案不适用于特定细胞类型,那么,您可以在下表中寻找细胞特异性方案,以获得进一步优化。
细胞类型 | 来源 | 应用 | 推荐转染试剂 | 推荐转染 SKU | 方案/ 引用文献 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0–9 | ||||||
10T1/2 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
293-F | 人肾脏 | 蛋白生产 | 293fectin | 12347-019 | 方案 | |
293T | 人胚胎肾脏 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
3T3L1 | 小鼠成纤维细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
3T3L1 | 小鼠成纤维细胞 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
786-O | 人肾细胞腺癌细胞 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
A–F | ||||||
A549 | 人肺癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
A549 | 人肺癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
ACHN | 人肾癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
ARPE-19 | 人视网膜 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
B16-F10 | 小鼠黑色素瘤 | 质粒 DNA | Lipofectamine | 18324-012 | 18324-020 | 引用文献 |
BAEC | 牛主动脉内皮细胞 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
BGOV-1 | 人胚胎干细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
BHK-21 | 地鼠肾脏 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
乳腺脂肪成纤维细胞 | 人乳腺脂肪 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
C2C12 | 小鼠成肌细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
C3A | 人肝细胞癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
C6 | 大鼠胶质瘤 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
Caco-2 | 人结结直肠腺癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
心肌成纤维细胞 | 成年大鼠心脏 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
CaSki | 人宫颈癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
CHO K1 | 地鼠卵巢 | 质粒 DNA | Lipofectamine LTX | 15338-100 | 15338-500 | 方案 |
CHO-S | 地鼠卵巢 | 蛋白生产 | FreeStyle MAX 试剂 | 16447-100 | 16447-500 | 方案 |
CMMT | 恒河猴乳腺肿瘤 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
皮质神经元,E18 | 大鼠大脑 | 质粒 DNA | Lipofectamine LTX | 15338-100 | 15338-500 | 方案 |
COS 7L | 猴肾脏成纤维细胞 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
COS 7L | 猴肾脏成纤维细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
CV-1 | 灵长动物肾脏 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
CV-1 | 灵长动物肾脏 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
D3 | 小鼠胚胎干细胞 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
D3 | 小鼠胚胎干细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
Daoy | 人髓母细胞瘤细胞系 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
DL-3 | 小鼠 T 淋巴瘤 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
DLD-1 | 人结肠腺癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
DT40 | 鸡法氏囊 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
放在 Essential 8 培养基中的胚胎干细胞 | 人胚胎细胞 | 质粒 DNA、mRNA、Cas9 RNP | Lipofectamine Stem转染试剂 | L3000008 | 引用文献 | |
mTeSR1 中的胚胎干细胞 | 人胚胎细胞 | 质粒 DNA、mRNA、Cas9 RNP | Lipofectamine Stem转染试剂 | L3000008 | 引用文献 | |
放在 StemFlex 培养基中的胚胎干细胞 | 人胚胎细胞 | 质粒 DNA、mRNA、Cas9 RNP | Lipofectamine Stem转染试剂 | L3000008 | 引用文献 | |
EOC | 人上皮性卵巢癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
包皮成纤维细胞,原代 | 人包皮 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
G–H | ||||||
神经胶质细胞 | 小鼠大脑 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
GripTite 293 MSR | 人肾脏 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
HaCaT | 人永生化角质细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
HASMC | 人主动脉平滑肌细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
HCT116 | 人结肠癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
HCT116 | 人结肠癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
HEK293 | 人胚胎肾脏 | 共转染质粒 DNA 和 siRNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
HEK293 | 人胚胎肾脏 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
HEK293 | 人胚胎肾脏 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
HeLa S3 | 人宫颈癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
HeLa S3 | 人宫颈癌 | 共转染质粒 DNA 和 siRNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
HeLa S3 | 人宫颈癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
肝细胞,原代 | 小鼠肝脏 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
HepG2 | 人肝癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
HepG2 | 人肝癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
海马神经元 | 大鼠大脑 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
海马神经元 | 大鼠大脑 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
HL60 | 人成淋巴细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
HMEC-1 | 人真皮微血管内皮细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine LTX | 15338-100 | 15338-500 | 实验方案 |
HMVEC-L | 人肺微血管内皮细胞 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
HNSCC | 人头颈鳞状细胞癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
HT 29 | 人结肠腺癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
HT1080 | 人纤维肉瘤 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
HT1080 | 人纤维肉瘤 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
HT1376 | 人 III 级膀胱移行细胞癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
Huh-7 | 人肝细胞癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
Huh-7 | 人肝细胞癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
人间充质干细胞 | 人骨髓 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
人间充质干细胞 | 人骨髓 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
HUVEC | 人脐静脉索 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
HUVEC | 人脐静脉索 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
I–M | ||||||
IMR-90 | 人胚胎肺 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
IMR-90 | 人胚胎肺 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
放在 Essential 8 培养基中的诱导多能干细胞 | 人体细胞 | 质粒 DNA、mRNA、Cas9 RNP | Lipofectamine Stem转染试剂 | L3000008 | 引用文献 | |
mTeSR1 中的诱导多能干细胞 | 人体细胞 | 质粒 DNA、mRNA、Cas9 RNP | Lipofectamine Stem转染试剂 | L3000008 | 引用文献 | |
放在 StemFlex 培养基中的诱导多能干细胞 | 人体细胞 | 质粒 DNA、mRNA、Cas9 RNP | Lipofectamine Stem转染试剂 | L3000008 | 引用文献 | |
INS-1 | 大鼠胰腺 {β}-细胞系 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
JEG-3 | 人绒膜癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
Jurkat | 人 T 细胞白血病 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
JygMC(A) | 小鼠乳腺癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
K562 | 人骨髓性白血病 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
K562 | 人骨髓性白血病 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
L929 | 小鼠成纤维细胞系 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
LC-NCI-H23 | 非小细胞肺癌细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
LNCap | 人前列腺癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
LS180 | 人结肠癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
LSMC | 人平滑肌瘤细胞 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
M21 | 人黑色素瘤 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
McA-RH7777 | 大鼠肝癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
MCF 7 | 人乳腺癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
MCF 7 | 人乳腺癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
MCF 7 | 人乳腺癌 | 共转染质粒 DNA 和 siRNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
MDA-MB-231 | 人乳腺癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
MDA-MB-435 | 人乳腺癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
MDA-MB-435 | 人乳腺癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
MDCK | Madin-Darby 犬肾 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
MDCK | Madin-Darby 犬肾 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
MDM | 人单核细胞源巨噬细胞 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
ME-180 | 人宫颈癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
MEF | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
肾小球膜细胞,原代 | 大鼠肾脏 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | |
mIMCD3 | 鼠内髓集合管 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
MIN6 | 小鼠胰腺 {β}-细胞系 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
MLT | 小鼠 Leydig 肿瘤 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
Molt-4 | 人 T 淋巴母细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
MRC-5 | 人肺 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
N–R | ||||||
N2a-APP | 小鼠神经母细胞瘤 N2a 细胞稳定表达人 AP695 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
N-38 | 小鼠下丘脑细胞系 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
NB | 人神经母细胞瘤 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
NBS | 人 Nijmegen 断裂综合征细胞 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
NCI-p60 | 人大细胞肺癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
NDHF | 新生儿真皮成纤维细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
新生大鼠心室心肌细胞 | 大鼠心肌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | |
神经前体细胞,原代 | 胚胎小鼠大脑 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
神经干细胞 | 人脑细胞 | 质粒 DNA、mRNA、Cas9 RNP | Lipofectamine Stem转染试剂 | L3000008 | 引用文献 | |
Neuro2A | 小鼠脑神经母细胞瘤 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
Neuro2A | 小鼠脑神经母细胞瘤 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
NG108-15 | 小鼠神经母细胞瘤 N18TG2 和大鼠神经胶质瘤 C6-BU-1 细胞的混合物 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
NHFF | 人二倍体成纤维细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
NIH 3T3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
NIH 3T3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
NOR-10 (H-2b) | 小鼠骨骼肌细胞系 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
NRK | 大鼠正常肾脏 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
NT2 | 人畸胎癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
NTera2 | 人胚胎癌干细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
OLN-93,原代 | 大鼠脑胶质细胞培养物 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
OLP,原代 | 大鼠大脑 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
P19 | 小鼠胚胎癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
P19 | 小鼠胚胎癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
PC12 | 大鼠神经元 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
PC3 | 人前列腺癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
Rat1 | 大鼠成纤维细胞 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
RAW264.7 | 小鼠巨噬细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
RPC-C2A | 大鼠牙髓细胞 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
S–W | ||||||
S2-013 | 人胰腺 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
Saos-2 | 人骨肉瘤 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
SK-BR3 | 人乳腺癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
SK-MEL-28 | 人恶性黑色素瘤 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
SK-N-SH | 人神经母细胞瘤 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
SK-N-SH | 人神经母细胞瘤 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 方案 |
SK-OV-3 | 人卵巢腺癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
SNB19 | 人胶质母细胞瘤细胞系 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
SW1417 | 人结肠腺癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
SW480 | 人结肠腺癌 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
T47D | 人乳腺癌 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
T98G | 人大脑 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
THP-1 | 人单核细胞白血病 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
THP-1 | 人单核细胞白血病 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
U251 | 人胶质细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
U2OS | 人骨肉瘤 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |
U87 | 人星形胶质细胞 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
Vero | 非洲绿猴肾脏 | 质粒 DNA | Lipofectamine 3000 | L3000008 | L3000015 | 方案 |
WI-38(VA13) | 正常人胎儿肺成纤维细胞 | siRNA | Lipofectamine RNAiMAX | 13778-075 | 13778-150 | 引用文献 |