Search Thermo Fisher Scientific
Gateway 克隆技术因其在蛋白表达中的效用而特别受到关注。目标载体和宿主系统的灵活性和多样化选择,对于多学科蛋白表达研究特别有吸引力。
用于蛋白表达的宿主系统 | Gateway 目标载体系列 |
---|---|
大肠杆菌 | • pDEST 14, 15, 17 和 24 • pET160 和 pET161 DEST 载体 |
酵母 | pYES2-DEST52 |
昆虫细胞 | BaculoDirect C 端表达试剂盒 |
哺乳动物细胞(组成型表达) | pcDNA 哺乳动物表达载体系列 |
哺乳动物细胞(调控表达) | pT-REx-DEST30, 和 pT-REx-DEST31 |
哺乳动物细胞(病毒递送) | ViraPower 慢病毒表达系统 |
应用 | Gateway 目标载体系列 |
---|---|
抗体或抗原产生 | Champion pET 表达系统 |
定位 | Vivid Colors pcDNA GFP 目标载体系列 |
蛋白阵列 | Expressway Plus 表达系统 |
蛋白-蛋白互作研究 | 使用 Gateway 技术的 ProQuest 双杂交系统 |
报告实验 | GeneBLAzer pcDNA 载体系列 |
RNAi | GeneBLAzer pcDNA 载体系列 |
高水平诱导型哺乳动物表达
pT-REx-DEST30 和pT-REx-DEST31 是T-REx 系统的一部分,是第一个使用全长 CMV 启动子提供高水平调控表达的可诱导哺乳动物表达系统。因为不使用病毒反式激活剂,所以 Thermo Scientific™T-REx™ 没有毒性。由于新霉素抗性基因的存在,因此可以使用 Gibco™GENETICIN™ 轻松选择稳定的细胞。此外,pT-REx-DEST31 包含一个多组氨酸(6xHis)标签,可在 Invitrogen™ProBond™ 树脂上进行快速纯化或用 Anti-His 抗体进行检测。
大肠杆菌的高水平表达调控
pET-DEST42 利用 T7/lac 启动子在大肠杆菌中进行高水平的表达调控。该载体具有 pBR322 低拷贝复制起点,可将基础表达水平降至最低。C 末端 V5 表位和多组氨酸(6xHis)标签可分别使用 Anti-V5 抗体和 Anti-His 抗体进行检测。
若要查找其他目标载体,请参见我们的载体选择工具
克隆工具和资源 | 相关产品手册 |