步骤 1—生成 PCR 产物
使用 Taq 聚合酶和你自己的实验流程生成 PCR 产物。以最后 7 到 30 分钟的延伸步骤结束 PCR 反应。
步骤 2—完成TOPO 克隆反应
- 按所示顺序使用相关试剂配制以下 Invitrogen TOPO 克隆反应体系。对于电穿孔法,将盐溶液稀释 4 倍以制备稀释盐溶液。
试剂 | 化学反应 | 电穿孔 |
---|
新鲜的 PCR 产物 | 0.5 至 4 µL | 0.5 至 4 µL |
盐溶液 | 1 µL | — |
稀释盐溶液 | — | 1 µL |
无菌水 | 至最终体积 5 µL | 至最终体积 5 µL |
TOPO 载体 | 1 µL | 1 µL |
总体积: | 6 µL | 6 µL |
- 轻轻混匀并室温孵育 5 分钟。
- 置于冰上,继续进行下面的 Invitrogen One Shot 化学感受态细胞的转化步骤
步骤 3—转化 One Shot 化学感受态细胞
- 每次进行转化实验时,在冰上先解冻一小瓶 One Shot 大肠杆菌感受态细胞。
- 将 2 µl TOPO 克隆反应液加到一小瓶 One Shot 化学感受态细胞中,并轻轻混合。
- 在冰上孵育 5-30 分钟。
- 42°C 热激细胞 30 秒,请勿震荡。立即将反应管转移至冰上。
- 加入 250 µl 室温 S.O.C.培养基。
- 于 37°C 振荡孵育 1 小时。
- 在预热的含有 100 µg/ml 壮观霉素的 LB 琼脂平板上涂布 10–50 µl 细菌培养物,并在 37°C 下孵育过夜。
BP 反应
从含有attB 插入的 PCR 产物构建一个 Gateway 入口克隆是一个很简单的反应,仅需 1 小时。请参阅下面的设置概述。有关更多信息,请参阅手册。
- 在室温下将以下成分添加到 1.5 ml 反应管中并混合:
attB-PCR 产物(=10 ng/µl;最终量 ~15–150 ng)1–7 µl
供体载体(150 ng/µl)1 µl
TE 缓冲液,pH 8.0 至 8 µl - 冰上融化 Invitrogen BP Clonase II 酶混合物约 2 分钟。将 BP Clonase II 酶短暂涡旋两次(每次 2 秒)。
- 向每个样品(上述步骤 1)中加入 2 µl BP Clonase II 酶混合物,并通过短暂涡旋两次使其充分混合。简短地进行离心。
- 将 BP Clonase II 酶混合物储存至 –20°C 或 –80°C。
- 25°C 下孵育 1 小时。
- 向每个样品中加入 1 µl 蛋白酶 K 溶液以终止反应。短暂涡旋。在 37°C 下孵育 10 分钟。
转化
- 将1 µl的每个 BP 反应物转化进 50 µl Invitrogen One Shot OmniMAX 2 T1 噬菌体抗性感受态细胞(货号 C8540-03)。冰上孵育 30 分钟。通过在 42°C 孵育 30 秒来热激细胞。加入 250 µl S.O.C.培养基,于 37°C 下振荡孵育 1 小时。分别将 20 µl 和 100 µl 的每次转化产物接种到选择性平板上。备注:可以使用任何转化效率 > 1.0×10 8 个转化子/μg 的感受态细胞。
- 将 1 µl 的 pUC19 DNA(10 ng/ml)反应转化进上述50 µl Invitrogen One Shot OmniMAX 2 T1 噬菌体抗性感受态细胞中。在含有 100 µg/ml 卡那霉素或供体载体适当选择标记物的 LB 板上分别接种 20 µl 和 100 µl。
预期结果
如果将整个 BP 反应转化并铺板,则有效的 BP 重组反应将产生 > 1500 个菌落。
LR 反应
将您的基因从 Gateway 入门克隆转移到目标载体的过程是一个很简单的反应,仅需 1 个小时。请参阅下面的设置概述。有关更多信息,请参阅手册。
- 在室温下将以下成分添加到 1.5 ml 试管中并混合:
入门克隆(50–150 ng)1–7 µl
目标载体(150 ng/µl)1 µl
TE 缓冲液,pH 8.0 至 8 µl - 冰上融化 Invitrogen LR Clonase II 酶混合物约 2 分钟。将 LR Clonase II 酶混合物短暂涡旋两次(每次 2 秒)。
- 向每个样品(上述步骤 1)中加入 2 µl LR Clonase II 酶混合物,并通过短暂涡旋两次使其充分混合。简短地进行离心。
- 将 LR Clonase II 酶混合物储存至 –20°C 或 –80°C 。
- 25°C 下孵育 1 小时。
- 向每个样品中加入 1 µl 蛋白酶 K 溶液以终止反应。短暂涡旋。在 37°C 条件下孵育 10 分钟。
转化
遵循 BP 反应实验流程,在LB 平板上使用针对目标载体的合适选择标记物(通常为100μg/ml 氨苄青霉素)。
预期结果
如果将整个 LR 反应转化并铺板,则有效的 LR 重组反应将产生 > 5000 个菌落。
单管反应
如果您想将含 attB 的 PCR 产物直接转移到表达克隆中,则可以使用以下实验流程轻松地将 BP 和 LR 反应合并。这将有可能省去 Gateway 入门克隆的转化和 DNA 分离。
- 在 1.5 ml 微量离心管中,准备以下 15 µl BP 反应:
attB DNA(50-100 ng)1.0–5.0 µl
attP DNA(Invitrogen pDONR 载体,150 ng/µl)1.3 µl
BP Clonase II 酶混合物3.0 µl
TE 缓冲液,pH 8.0 的最终体积为15 µl - 短暂涡旋混合均匀,然后在 25°C 下孵育 4 小时。
备注:根据您的需要,重组反应的时间可以延长到 20 小时。过夜孵育所产生的菌落通常比 1 小时孵育结果多出 5 倍。对于大型质粒(=10 kb)和 PCR 产物(=5 kb),建议更长的孵育时间。 - 将 5 µl 反应液移至另一个试管中,并使用该反应液评估 BP 反应的效率(请参见下文)。
- 在剩余的 10 µl 反应中,添加:
目标载体(150 ng/µl)2.0 µl
LR Clonase II 酶混合物 3.0 µl
最终体积 15 µl - 短暂涡旋混合均匀,然后在 25°C 下孵育 2 小时。
备注:根据您的需要,重组反应的时间可以延长到 18 小时。 - 加入 2 µl 蛋白酶 K 溶液。在 37°C 下孵育 10 分钟。
- 用 1 µl 反应液转化 50 µl 合适的感受态细胞。
- 在含有合适抗生素的 LB 平板上进行平板培养以选择表达克隆。
评估 BP 反应效率
- 在从“单管”实验流程的上述步骤 3 中获得的 5 µl 反应液中,加入 0.5 µl 蛋白酶 K 溶液。在 37°C 下孵育 10 分钟。
- 用 1 µl 反应液转化 50 µl 合适的感受态细胞。在含有合适抗生素的 LB 平板上进行平板培养以选择入门克隆。
Gatewa克隆载体转化
将您最喜欢的克隆载体系列转换为 Gateway 克隆技术是一个相当简单的过程,最终将使您简化克隆和表达过程。
若要将克隆载体转化成 Gateway 目标载体,过程如下:
- 根据需要选择合适的阅读框。
- 使用合适的限制酶线性化您希望转化的载体。如果使用会产生粘性末端的限制酶,则需要补平这些粘性末端。
- 使用小牛肠道碱性磷酸酶从载体中去除 5’ 磷酸。
- 使用 T4 DNA 连接酶将阅读框连接到载体中。
- 将连接反应转化进 One Shot ccdB Survival 感受态细胞,然后选择转化子。
- 分析转化子。