Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen PureLink 低内毒素质粒纯化试剂盒为研究人员提供了两种分离转染级质粒 DNA 的技术。PureLink HiPure 低内毒素质粒纯化超大量和宏量试剂盒采用阴离子交换膜技术,这是一种新型专有的方法,该阴离子交换树脂柱仅在现行标准方案约一半的时间内即可分离质粒 DNA。此外,PureLink 快速低内毒素质粒纯化大量和中量试剂盒采用快速、先进的硅胶膜技术,可将纯化方案时间大大降低至 30 分钟左右。 此外,先进的硅基技术不需要醇沉,这也有助于缩短制备时间。当与真空辅助工作流程结合使用时,阴离子交换和快速先进的硅基技术均可显著缩短质粒纯化时间。
该方案快速、简单,旨在提取高达 0.4 mg(中提)和 1.5 mg(大提)的高品质、低内毒素质粒 DNA,适用于稳健细胞系的标准转染和 PCR、体外转录、克隆、序列等分析应用。
图 1.与竞争对手的试剂盒相比,使用 PureLink 快速试剂盒可获得高产量的低内毒素转染级质粒 DNA。根据产品手册的描述,使用 Invitrogen PureLink 快速低内毒素中提 和 大提质粒纯化试剂盒以及 QIAGEN Plasmid Plus 试剂盒纯化具有不同骨架的两个高拷贝数质粒。质粒的产量数据如图所示;仅提供了 PureLink 快速试剂盒纯化的内毒素值(EU/μg)。
图 2.Invitrogen PureLink HiPure Expi 试剂盒采用先进的阴离子交换技术,可获得高产量转染级 DNA。使用 PureLink HiPure Expi 技术和竞争对手的超大量提取技术进行纯化获得的 Invitrogen pcDNA 3.3 质粒的总产量对比,细菌培养体积不断增加。
PureLink HiPure Expi 质粒超大量和宏量试剂盒含真空过滤柱,可在不离心的情况下进行细菌过滤,从而实现极快处理。这些试剂盒通常从 500 mL 至 2.5 L 细菌培养物中分离出 4 mg 至 12 mg 高品质超纯质粒 DNA,固有内毒素水平低。
图 3.PureLink HiPure Expi 试剂盒提供高产量超纯转染级质粒 DNA,缩短了方案时间。PureLink HiPure Expi 试剂盒结合先进的阴离子交换技术和真空辅助功能,大大缩短了整体方案时间。
核酸纯化和核酸分析支持中心
查看核酸纯化和分析实验技巧、疑难解答帮助等资源。
DNA纯化和分析指南
RNA分离纯化指南
高级质粒DNA纯化:从转染级到无内毒素超净级制备
新款 PureLink Expi 无内毒素质粒纯化包