Search Thermo Fisher Scientific
模块化真空浓缩仪可灵活地扩展,以满足未来需求和应用。例如,如果您当前仅使用水性溶剂,但是预见到未来需要使用侵蚀性溶剂,就需要能够胜任这两项工作的模块化系统。
模块化套装的其他特点包括按照溶剂类型预设条件以及可以选择创建和保存定制方案。SpeedVac 会收集数据,您可通过 USB 将其导出至 PC。
从样品中萃取溶剂并不会在蒸发阶段后就结束,用户需要安全回收溶剂,以免其释放到环境中,同时防止用户暴露于有害蒸汽。Thermo Scientific 提供模块化 SpeedVac 套装,其中含有蒸汽阱和通用真空溶剂萃取系统两种选件。
SpeedVac 套装含有蒸汽阱和通用真空系统。
Thermo Scientific™ Savant™ 制冷蒸汽阱是可靠且易于使用的台式冷阱,用于溶剂蒸汽冷凝和收集。机械制冷蒸汽阱取代了干冰/甲醇阱,是真空系统中保护高真空、旋片式油泵最简单、最实用和最安全的方法。
Thermo Scientific™ Savant™ 通用真空系统是多功能真空源和溶剂回收系统,组合在一个集成装置中。该系统包括一个制冷蒸汽阱和一个无油真空泵。
这些元件共同组成了一个低维护真空系统,此系统比基于真空油泵的系统更加可靠,后者需要频繁维护并且很容易受到液体污染。
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。