lab-essentials-discoveries
任一天都可能有新发现。
所以,您需要每天都做好准备。
查找正确的技术
所有实验室器具不都一样吗?不,让我们解释一下原因
具有多种塑料实验室器具可供选择,但工作质量往往取决于使用高质量的塑料实验室器具。尽管这些实验室器具可能看起来很相似,但并非所有实验室产品都是可以产生相同的功效。虽然低成本替代品具有价格优势,但请牢记那句老话“一分钱一分货”。
法规标准:
高质量的塑料实验室器具必须符合公认的 ASTM 和 ISO 只能准确度标准,并且由实验室级塑料制成,不会将杂质浸出到试剂和样品中。容器应提供有获得保证的防漏性能,确保您不会暴露在危险环境中,同时还能安全地盛放您的样品。 
5 个快速提示 | 为您的应用选择正确的吸头
观看 | 适合实验台工作的人机工效学建议
您是否知道……
我们的 Nalgene 塑料产品中不含可以析出至实验室溶液并破坏实验的有毒添加剂?
Top 10
我们使用 实验室级塑料树脂材料 来生产产品。客户信赖 Nalgene 产品能够始终如一完美表现,并相信我们可以为他们提供足以胜任重要实验室工作的产品。
以下是开展实验台工作时一些 Nalgene "必备产品"。
为实验室索取纸质版海报
 通过 10 个经验证的步骤提高移液准确度
进行移液操作的吸取步骤前,请重复吸取并完全排出一定量的液体至少三遍。如果未能预先润湿吸头,会增加吸头空气间隙内的蒸发,可能导致移液量显著减低。预先润湿可增加吸头内的湿度,减少蒸发。
分液前,将吸头轻触储液瓶侧面,小心去除吸头外部液滴,确保远离吸头开口处,以免液体通过毛细作用从吸头中流出。分液后和释放柱塞前,将吸头轻触容器侧面,去除吸头中残留的液体。表面张力将有助于将残留液体排出吸头。
按压柱塞至第一档,将吸头浸入液体,然后释放柱塞进行吸液。将移液器脱离液体,然后按压柱塞至第二档以分配全部液体。除粘性或挥发性液体外,对于所有其他类型的溶液,采用标准(或正向)模式移液可以获得比反向模式移液更高的准确度和精密度。反向模式通常会导致超量移液。因此,建议评估实验中可能出现的超量移液的影响并根据需要进行调整。
吸液后和吸头脱离液体之前,请停顿一秒钟。让此停顿操作尽可能保持一致。柱塞停止后,液体会在短时间内持续流入吸头。与此同时,吸头内正在发生蒸发。停顿操作保持一致可以平衡这两种影响,确保正确吸液。
吸液时,垂直握住移液器,将移液器从储液器中间位置直接移出。当移取少量(低于 50 µL)液体时,该技术尤为重要。从液体中移出移液器时,以一定角度握住移液器会改变吸液量。
轻轻握住移液器,并利用手指支托。请记住每次移液后务必将移液器放回至移液器支架上。 避免徒手操作移液器吸头或储液器。操作过程中传递的身体热量会扰乱温度平衡,从而导致移液量出现变化。
使用移液器专用的高品质吸头。系统吸头旨在与匹配的移液器配合使用。吸头和移液器不匹配可导致移液不准确、不精确或两者兼具。高品质系统吸头由优质材料制成且无成型缺陷,可实现出色的气密密封。这些吸头还能够确保可靠的移液。
Use the Correct Pipette Tip diagram
 点击图片放大
平顺按压柱塞,直至在第一档处以较轻且稳定一致的力度使其静止。浸入吸头,然后以恒定速率释放柱塞。重复性操作可产生可重复的结果。
特别优惠
Finnpipette Novus 和 Abgene 储存板套装的优惠。
立即选购
查找下列优惠的 Nalgene 在线兑换奖励。
立即选购
资源