carboys-jugs-jerricans-banner-470x200
储存和分配溶液和培养基
Thermo Scientific™ Nalgene™ 细口大瓶、罐子和储液桶是储存试剂、溶液、培养基和腐蚀性液体的绝佳选择。这些产品具有多种形状、尺寸可选,高温高压灭菌、无菌、一次性使用等其他您应用储存所需要求。
广受欢迎的细口大瓶、罐子和储液桶产品
Nalgene™ 可高压灭菌聚丙烯共聚物 (PPCO) 矮形放水桶,带龙头
Nalgene™ 细口大瓶替换螺旋盖和垫圈
Nalgene™ 13L 储液桶,高密度聚乙烯,系有聚丙烯桶盖
细口大瓶、罐子和储液桶专题分类
这些 Nalgene 底部分液细口大瓶带有一体式放水口,操作方便、结实耐用,可储存和分配溶液及培养基。
使用我们矩形储液桶安排和优化宝贵的工作空间。其较宽的立地面和低重心,增加了稳定性并提供了更好的倾倒控制。
我们的耐化学腐蚀罐子有 HDPE、LDPE 和 PP 塑料可选,且具有倾斜的倾倒口,可储存腐蚀性液体。
使用瓶盖、龙头、加液/排气盖和带倒钩堵头连接盖等配件优化细口大瓶。
我们的耐化学腐蚀细口大瓶和桶/大罐适合储存和运输介质、散装制药成分、蒸馏水、培养基、试剂、固体、粉末和液体。
Break the glass habit
Break the glass habit
Break the habit of using glass labware and take advantage of the benefits of plastic. Plastic containers are shatterproof, lighter weight than glass, and less likely to break, which requires an expensive replacement. Make your lab a safer place and stretch your budget. Break the glass habit, switch to plastic.