PC
聚碳酸酯* (PC) 高度透明、非常结实和坚硬。 它可高压蒸汽灭菌,无毒性,在所有热塑性塑料中它较为坚硬。PC 是一种特殊类型的聚酯,其中的二元酚通过碳酸酯键连接。这些化学键能与碱和浓酸发生化学反应,在高温下(例如,在高压蒸汽灭菌过程中)发生水解反应,使 PC 可溶于各种有机溶剂中。对于许多应用来说,PC 的透明度和出色的强度弥补了这些限制。聚碳酸酯由于其单体结构单元的性质而含有双酚 A (BPA)。痕量 BPA 存在于所有聚碳酸酯材料中。
选购 PC 产品 ›
快速链接
聚碳酸酯用于制造 Nalgene 干燥器、瓶、离心器具、真空室和许多其他物品,其中透明度、强度和广泛的应用温度范围是关键要求。聚碳酸酯瓶通常用于含有培养基和其他 pH 中性至弱酸性的水溶液。
*符合《联邦食品、药品和化妆品法案食品添加剂修正案》的要求。
由聚碳酸酯 (PC) 制成的热门产品
物理特性
温度
物理学特性
渗透性
灭菌[4]
监管
热变形温度 (HDT)[1]:142℃
最高使用温度[13]:130℃
脆化温度[12]: -135℃
紫外线:抵抗性一般
坚硬
透明度:高度透明
可否微波加热[2]:临界[3]
比重:1.2
cc.-mil/ 100in2-24hor.-atm
N2:50.00
O2:300.00
CO2:1075.00
cc.-mm/ m2-24 hr.-Bar
N2:19.43
O2:116.57
CO2:417.69
高压蒸汽灭菌:是[5]
EtO 灭菌:是
干热灭菌:否
辐照灭菌:是
消毒剂灭菌:部分
无细胞毒性[6]:是
适用于食品 & 饮料应用[7]:是
法规 Part 21 CFR: 177.1580
化学相容性
下表包括了在 20oC 下常规使用暴露等级。塑料材料抵抗化学侵蚀和损坏的能力还取决于温度、暴露于化学品下的时间和附加应力(例如离心)。有关 Nalgene 产品和材料的更详细的耐化学性等级,请参阅本页底部引用的相关资源。
类别通用级
稀酸或弱酸E
高浓度强酸* N
脂肪醇类G
醛类F
N
酯类N
脂肪族碳氢化合物G
芳香族碳氢化合物N
卤化碳氢化合物N
芳香族酮类N
强氧化剂F
*氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"。
 E  持续暴露30天无损坏。塑料甚至可能耐受数年。
  持续暴露30天无损坏或轻微损坏。
  持续暴露7天有些影响。影响可能是塑料龟裂、开裂、强度下降或变色,具体情况与塑料性质有关。
 N  不建议连续使用。可能立即发生损坏,包括严重的龟裂、开裂、强度下降、变色、变形、溶解或渗透损失。
聚碳酸酯 (PC) 制成的 Nalgene 产品
聚碳酸酯产品的应用技巧
高压蒸汽灭菌
聚碳酸酯可高压蒸汽灭菌,但高压蒸汽灭菌会导致材料强度损失。反复高压蒸汽灭菌会缩短可重复使用的聚碳酸酯产品(如瓶和离心器具)的寿命。要施加真空的物品,例如 Nalgene 真空室和真空干燥器,绝不能进行高压蒸汽灭菌,因为当施加真空时,材料弱化可能导致内爆。
清洁
仅在 pH 中性清洁溶液中清洗聚碳酸酯至关重要。碱性 pH 溶液会对透明表面造成损害,导致塑料混浊和凹陷。Nalgene L900 清洁剂是适用于清洗聚碳酸酯实验室器具的清洁溶液,可延长产品使用寿命。
塑料老化
定期检查聚碳酸酯,并在每次使用前检查是否有老化迹象,包括永久性变色(黄色、棕色、橙色或粉红色)、龟裂(蜘蛛网状裂缝)、应力开裂(垂直裂缝)或永久性混浊或凹陷。当您观察到老化迹象时请更换聚碳酸酯器具,以防止在使用过程中出现故障。 
脚注:
[1].热变形温度是指当置于 66 psig (ASTM D648) 压力下时注塑棒材偏斜 0.1” 的温度。在非应力应用中,可以在热变形温度以上使用该材料;参阅最高使用温度。
[2].评级基于对暴露的空实验室器具使用600瓦功率进行5分钟测试。注意:请勿超过最高使用温度,或将实验室器具暴露于加热时会导致塑料侵蚀或被快速吸收的化学品。
[3].塑料将吸收并保留大量的热量,导致表面出乎意料的高热。
[4].灭菌:高压蒸汽灭菌(121°C,15 psig 下20分钟) - 在高压蒸汽灭菌前用蒸馏水清洁和冲洗物品。(在高压蒸汽灭菌之前务必完全拧开螺纹盖。)在常温下对树脂没有明显影响的某些化学品,在高压蒸汽灭菌的温度下可能会对塑料产生不良影响,除非事先用蒸馏水清除。
     EtO 气体灭菌 - 环氧乙烯:100% EtO、EtO:氮气混合物、EtO:HCFC 混合物
     干热灭菌 - 在聚合物部件上无应力/负载的情况下,暴露在 160°C 下120分钟
     消毒剂灭菌 - 苯扎氯铵、福尔马林/甲醛、过氧化氢、乙醇等 
     辐照灭菌 - 对未进行稳定化处理的塑料,在 25 kGy (2.5 MRad) 剂量下进行 γ 射线或 β 射线辐照
[5].灭菌会降低机械强度。如果 PC 容器经过高压蒸汽灭菌,请勿将其用于真空应用。有关灭菌的详细信息,请参阅 NALGENE 实验室器具的使用和养护指南。
[6].“是”表示根据 USP 和 ASTM 生物相容性测试标准,使用 WI38 人二倍体肺细胞系的 MEM 洗脱技术,已确定该树脂无细胞毒性。
[7].“是”表示根据 USP 和 ASTM 生物相容性测试标准,使用 WI38 人二倍体肺细胞系的 MEM 洗脱技术,已确定该树脂无细胞毒性。
[12].脆化温度是指树脂制成的物品在跌落时可能破碎或破裂的温度。如果在使用和处理过程中保持谨慎,这并非最低使用温度。
[13].最高使用温度°C:这与最高连续使用温度、韧性/脆化温度和玻璃化转变温度有关,并且表示聚合物在几分钟至2小时内能够暴露的最高温度,其中强度损失极少或者几乎没有损失。
灭菌会降低机械强度。如果 PC 容器经过高压蒸汽灭菌,请勿将其用于真空应用。有关灭菌的详细信息,请参阅 NALGENE 实验室器具的使用和养护指南。
技术支持
如需帮助选择适合您应用的产品,请致电 +1-585-586-8800 或(1-800-625-4327 美国免费热线),或通过电子邮件将您的请求发送至 technicalsupport@thermofisher.com,与 Nalgene 技术支持代表团队取得联系。
如果您位于奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电 +800-1234-9696(免费热线)或 +49-6184-90-6321,或通过电子邮件将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com,与技术支持部门取得联系。
法规支持:有关产品或材料声明的监管文件,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 与 Nalgene 法规支持部门取得联系。
相关资源
如需了解有关化学、温度和暴露时间的化学相容性评级信息,请使用 Nalgene 一般实验室器具化学相容性指南 
如需了解离心器具化学相容性评级信息,请仅使用离心器具耐化学性
表格 
其他资源
  • 改变使用玻璃制品的习惯手册 
  • 瓶和细口大瓶选择指南
  • 塑料特性参考磁铁
  • 塑料实验室器具化学品耐受性墙贴
索取资料