sho-taqman-advanced-mirna-230x195
MicroRNA(miRNA)是一种小片段非编码RNA分子,直接转录后抑制基因表达。它们在许多基本的生物过程,比如发育、细胞增殖、分化和细胞周期中一直都是关键的调节因子。最新证据还显示miRNA还和人类疾病发病机制有关,这些疾病包括癌症、代谢疾病、神经障碍和感染。
常见miRNA研究应用:
  • miRNA 分析—使用qPCR鉴定差异表达的成熟miRNA,应用领域包括肿瘤、代谢疾病和自身免疫疾病等
  • miRNA 定量—使用 qPCR 进行成熟 miRNA 特异性定量分析
  • miRNA 验证—使用 qPCR 验证 miRNA 分析结果。
  • miRNA 功能分析—使用 miRNA 模拟物和 miRNA 抑制物进行功能研究。
  • 非编码 RNA (ncRNA)分析—对于片段大于200碱基的非编码人、大鼠或小鼠转录本的可靠检测和定量分析。
  • 小 RNA 分析—发现和测量任何小 RNA
  • Pri-miRNA分析—发现和测量来自人、大鼠或小鼠的 Pri-miRNA
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA 检测试剂盒是一种 miRNA 研究的创新工具,可用于从提取到发现,分析,定量,验证和功能分析等所有与 miRNA 有关的操作。我们研发了两种能够基于 TaqMan 探针的实时荧光定量 PCR分析方法,实现 miRNA 高灵敏度检测,精准定量和分析。
查找试剂盒  了解更多
实时荧光定量 PCR microRNA 流程:
分离 RNA
使用能保持 RNA 完整性和表达谱的方法提取 RNA
  • RNA 提取试剂盒
    创新的 Ambion 和 Invitrogen RNA 提取产品
  • mirVana miRNA 提取试剂盒
    这些试剂盒能够从组织和细胞中快速提取总 RNA,包括小 RNA。提取的小 RNA 种类有 miRNA,小干扰 RNA (siRNA)和核小 RNA (snRNA)。  我们的试剂盒能够处理多目标或者高通量样本。
  • TaqMan miRNA ABC 纯化试剂盒
    和经典的 TaqMan MicroRNA 检测试剂盒共同使用,能够从不同样本类型,包括血液,血清,血浆,FFPE,固体组织,培养细胞,唾液或尿液中获得高质量的miRNA,进行灵敏度高的特异性miRNA表达分析。
设计和优化引物
非 Applied Biosystems TaqMan 检测所必需。这些分析已达到我们业界领先的生物信息学设计标准。
逆转录
将各种浓度范围的 RN A转化为 cDNA
TaqMan Advanced miRNA cDNA 合成试剂盒
使用通用引物和预混液进行miR-Amp通用扩增,可增加各个目标片段cDNA的量,从1pg总RNA或2 μL 血清/血浆中检测出低至60的拷贝数。TaqMan Advanced miRNA 检测试剂盒预扩增步骤
注意在RT之后还有一步预扩增。TaqMan Advanced miRNA cDNA 合成试剂盒包含了 miR-Amp 扩增混合物和 miR-Amp 混合引物。
TaqMan MicroRNA 逆转录试剂盒
经典的 TaqMan microRNA 试剂盒,与 TaqMan MicroRNA 检测试剂盒共同用来将 miRNA 转换成 cDNA(miRNA 特异性 RT)  适合 1-10 个目标片段与 TaqMan Advanced miRNA 产品不可共用。
Megaplex RT 引物(适合 TAC 和 OpenArray)
可简化实验流程。Megaplex RT 引物能够一步完成 TaqMan MicroRNA 芯片实时 PCR 分析的 cDNA 准备。
Megaplex PreAmp 引物
预扩增和逆转录引物和经典 TaqMan MicroRNA 检测试剂盒(而不是 TaqMan Advanced MicroRNA产品)共同使用,非常适合于检测灵敏度优先重要的分析实验。Megaplex PreAmp引物极大地增强了低表达水平的miRNA检测,使得微量样品的全方位表达分析成为了可能。最少样品量只需要1ng总RNA。
注意:能和OpenArray,少于350ngRNA的 TAC共同使用,适合大于350ng RNA 的TaqMan Array Cards。对于单管分析,可以使用合适的方案预扩增。
TaqMan PreAmp扩增混合物
使得低至1ng cDNA足够完成200次real-time PCR反应,然后可以进一步使用 TaqMan 基因表达试剂盒进行基因表达分析
扩增 cDNA
运行 qPCR
实时PCR和数字PCR设备
设备比较›
分析
使用直观的软件数据分析工具处理和解读 qPCR 数据,以满足各种应用需求
分离 RNA
使用能保持 RNA 完整性和表达谱的方法提取 RNA
  • RNA 提取试剂盒
    创新的 Ambion 和 Invitrogen RNA 提取产品
  • mirVana miRNA 提取试剂盒
    这些试剂盒能够从组织和细胞中快速提取总 RNA,包括小 RNA。提取的小 RNA 种类有 miRNA,小干扰 RNA (siRNA)和核小 RNA (snRNA)。  我们的试剂盒能够处理多目标或者高通量样本。
  • TaqMan miRNA ABC 纯化试剂盒
    和经典的 TaqMan MicroRNA 检测试剂盒共同使用,能够从不同样本类型,包括血液,血清,血浆,FFPE,固体组织,培养细胞,唾液或尿液中获得高质量的miRNA,进行灵敏度高的特异性miRNA表达分析。
设计和优化引物
非 Applied Biosystems TaqMan 检测所必需。这些分析已达到我们业界领先的生物信息学设计标准。
逆转录
将各种浓度范围的 RN A转化为 cDNA
TaqMan Advanced miRNA cDNA 合成试剂盒
使用通用引物和预混液进行miR-Amp通用扩增,可增加各个目标片段cDNA的量,从1pg总RNA或2 μL 血清/血浆中检测出低至60的拷贝数。TaqMan Advanced miRNA 检测试剂盒预扩增步骤
注意在RT之后还有一步预扩增。TaqMan Advanced miRNA cDNA 合成试剂盒包含了 miR-Amp 扩增混合物和 miR-Amp 混合引物。
TaqMan MicroRNA 逆转录试剂盒
经典的 TaqMan microRNA 试剂盒,与 TaqMan MicroRNA 检测试剂盒共同用来将 miRNA 转换成 cDNA(miRNA 特异性 RT)  适合 1-10 个目标片段与 TaqMan Advanced miRNA 产品不可共用。
Megaplex RT 引物(适合 TAC 和 OpenArray)
可简化实验流程。Megaplex RT 引物能够一步完成 TaqMan MicroRNA 芯片实时 PCR 分析的 cDNA 准备。
Megaplex PreAmp 引物
预扩增和逆转录引物和经典 TaqMan MicroRNA 检测试剂盒(而不是 TaqMan Advanced MicroRNA产品)共同使用,非常适合于检测灵敏度优先重要的分析实验。Megaplex PreAmp引物极大地增强了低表达水平的miRNA检测,使得微量样品的全方位表达分析成为了可能。最少样品量只需要1ng总RNA。
注意:能和OpenArray,少于350ngRNA的 TAC共同使用,适合大于350ng RNA 的TaqMan Array Cards。对于单管分析,可以使用合适的方案预扩增。
TaqMan PreAmp扩增混合物
使得低至1ng cDNA足够完成200次real-time PCR反应,然后可以进一步使用 TaqMan 基因表达试剂盒进行基因表达分析
扩增 cDNA
运行 qPCR
实时PCR和数字PCR设备
设备比较›
分析
使用直观的软件数据分析工具处理和解读 qPCR 数据,以满足各种应用需求
其他 miRNA 类别
我们提供更多有关 real-time PCR microRNA 和 ncRNA 研究的选择。
  • 定制 TaqMan 小 RNA 检测试剂盒
    当没有预先设计好的分析可用时,定制分析对于您的小 RNA定量分析是最为理想的。您唯一需要提供的就是感兴趣的序列。
  • miRNA 模拟物和抑制物
    50,000 多条 miRNA 模拟物能够模拟内源 miRNA,通过上调 miRNA活性进行 miRNA 功能分析。而抑制物能够特异性地结合内源 miRNA分子,通过下调miRNA 活性进行 miRNA 功能分析。