Search Thermo Fisher Scientific
您在寻找自动化PCR工作流程方案?Applied Biosystems™自动化PCR仪(ATC)为您提供灵活可靠,性能稳定的自动化PCR工作流程解决方案。
通过我们易于安装的软件,完全整合您的自动化系统
我们正在与机器人/自动液体处理系统厂商一起开发可与Applied Biosystems 自动化PCR仪 (ATC)兼容的对接驱动。
厂商 | 型号 | 联系信息 |
---|---|---|
Beckman Coulter Inc. |
| lshotline@beckman.com |
Hamilton Robotics |
| marketingrequests@hamiltoncompany.com |
Hudson Robotics Inc. |
| http://hudsonrobotics.com/contact-us/request-service/ |
Tecan |
| https://lifesciences.tecan.com/support/helpdesk |
Thermo Fisher Scientific |
| customercare@thermofisher.com |
|
如有任何关于驱动开发或自动化整合的问题,请联系技术支持。
灵活的软件可与不同厂商的自动化系统软件界面轻松对接,此外您也可以用于将ATC作为一台独立的仪器进行控制。在接入您的自动化系统之前,您可以使用我们提供的免费ATC桌面软件测试您的仪器,优化PCR条件(图1和图2)
图1. 提供易于使用的电脑软件,可将ATC作为一台独立的PCR仪运行
图2. 在PCR运行期间轻松观察和监视温度和变温速率等数据
Applied Biosystems MicroAmp EnduraPlate全裙边光学PCR板(带条形码)专为自动化PCR仪(ATC)设计,确保您获得可靠、一致的PCR结果。
Invitrogen Platinum 系列PCR酶采用60℃通用退火温度避免繁琐而乏味的退火温度优化节省实验时间和精力;可高效扩增困难样本如高GC含量、长片段、纯度不佳、含抑制剂的样本大幅提高PCR扩增特异性和产量。
通过我们易于安装的软件,完全整合您的自动化系统
我们正在与机器人/自动液体处理系统厂商一起开发可与Applied Biosystems 自动化PCR仪 (ATC)兼容的对接驱动。
厂商 | 型号 | 联系信息 |
---|---|---|
Beckman Coulter Inc. |
| lshotline@beckman.com |
Hamilton Robotics |
| marketingrequests@hamiltoncompany.com |
Hudson Robotics Inc. |
| http://hudsonrobotics.com/contact-us/request-service/ |
Tecan |
| https://lifesciences.tecan.com/support/helpdesk |
Thermo Fisher Scientific |
| customercare@thermofisher.com |
|
如有任何关于驱动开发或自动化整合的问题,请联系技术支持。
灵活的软件可与不同厂商的自动化系统软件界面轻松对接,此外您也可以用于将ATC作为一台独立的仪器进行控制。在接入您的自动化系统之前,您可以使用我们提供的免费ATC桌面软件测试您的仪器,优化PCR条件(图1和图2)
图1. 提供易于使用的电脑软件,可将ATC作为一台独立的PCR仪运行
图2. 在PCR运行期间轻松观察和监视温度和变温速率等数据
Applied Biosystems MicroAmp EnduraPlate全裙边光学PCR板(带条形码)专为自动化PCR仪(ATC)设计,确保您获得可靠、一致的PCR结果。
Invitrogen Platinum 系列PCR酶采用60℃通用退火温度避免繁琐而乏味的退火温度优化节省实验时间和精力;可高效扩增困难样本如高GC含量、长片段、纯度不佳、含抑制剂的样本大幅提高PCR扩增特异性和产量。
我们目前正在与机器人 / 液体处理系统制造商合作开发与 ATC 兼容的驱动程序。有关驱动程序开发和机器人整合的任何问题,请联系我们的技术支持。
制造商 | 型号 | 制造商联系信息 |
---|---|---|
Beckman Coulter Inc. |
| lshotline@beckman.com |
Hamilton Robotics |
| marketingrequests@hamiltoncompany.com |
Hudson Robotics Inc. |
| http://hudsonrobotics.com/contact-us/request-service/ |
Tecan |
| https://lifesciences.tecan.com/support/helpdesk |
Thermo Fisher Scientific |
| customercare@thermofisher.com |
|
在防火墙内通过一个直观的界面同时管理多个用户,程序和不同型号的PCR仪,以减少错误并提供审计日志。
Applied Biosystems PCR耗材已生产超过25年,专为Applied Biosystems PCR仪设计,且经工程师验证,确保兼容性和准确可靠结果。可提供针对不同规格和通量需求的选择,以确保 PCR获得一致、精确的结果。通过使用我们的PCR耗材选择指南,快速为您的仪器喜欢型号和模块找到适合PCR耗材。
Plastics compatibility chart for Applied Biosystems instruments
PCR and cDNA Synthesis Support Center
Tips and troubleshooting help
School of Molecular Biology, PCR Education
Technical content for new and experienced molecular biologists
Thermal Cycler Software and Firmware Files
Download the latest updates for your instrument
Interested in private label thermal cyclers?
Submit an inquiry
We provide a full range of service options for all Applied Biosystems thermal cyclers.
View service plans
Instrument qualification service: Have one of our engineers perform temperature qualifications at your site.
View temperature service options
Download MDTV flyer