Search Thermo Fisher Scientific
iBright 成像系统系列包括三个型号:iBright CL750 成像系统、iBright CL1500 成像系统和 iBright FL1500 成像系统。iBright CL750 成像系统提供核心的基础免疫印迹和凝胶成像功能,将双手从暗室中释放出来,让成像和图像分析更便捷。iBright CL1500 成像系统扩展了应用支持,并且具备旗舰机型 iBright FL1500 型号的许多高性能参数。iBright FL1500 成像系统可提供更广泛的应用,包括同时进行多达四个荧光通道的荧光 Western Blot 成像。
iBright CL750 成像系统 | iBright CL1500 成像系统 |
| |
提供核心的基础免疫印迹和凝胶成像功能 - 从传统的暗室和胶片检测轻松过渡到数字成像 | 扩展了应用,具备与 iBright FL1500 成像系统相同的许多高性能参数 | 应用支持包括多达 4 个通道的多重荧光免疫印迹成像 | |
核心成像应用 | |||
比色染色蛋白质凝胶 |
|
|
|
荧光染色蛋白质凝胶 |
|
|
|
荧光 染色核酸凝胶 |
|
|
|
比色染色膜 | 受限* |
|
|
化学发光免疫印迹 |
|
|
|
比色蛋白质印迹 |
|
|
|
荧光免疫印迹 |
|
|
|
定制培养板成像应用 | |||
荧光染色菌落(例如GFP 表达) | |||
比色染色菌落(例如结晶紫染色) | |||
可见光成像-定性应用** | |||
不透明物体 (例如,2D 条带,TLC 板,叶片) |
|
|
|
相机 | |||
检测器 | 16 位冷 CCD,65,535 灰度 | ||
分辨率 | 910 万像素 | ||
镜头 | 固定,25 mm,f/0.95 | ||
视野 | 22.5 x 18.0 cm (W x D)(图像最多 4 块小型印迹膜或凝胶) | ||
Binning 模式 | 1x1,2x2,4x4(高灵敏/高分辨率设置) | 1x1,2x2,3x3,4x4,5x5,6x6,8x8(提供最多选择,可依据实际需求进行调整) | |
缩放 | 1–2x,数码变焦(数码变焦可降低缩放图像的有效分辨率) | 1–8x(1–2x 机械变焦 + 1–4x 数码变焦)(机械变焦可依据样品大小自动移近样品,缩短焦距) | |
系统交互界面 | |||
触摸屏 | 12.1 英寸电容式 LCD 显示屏,1,024 x 768 像素 | ||
存储和连接 | |||
USB | 2 个 USB 接口 (2.0) | ||
网络 | 以太网端口,连接(基于云)连接,可选 Wi-Fi(适配器单独出售) | ||
图像文件格式 | G2i(专有)、TIFF、JPG、PNG | ||
硬盘驱动器 | 64 GB SSD | 256 GB SSD | |
系统硬件 | |||
样品抽屉和载物台 | 带固定载物台的手动操作抽屉 | 具有自动旋转载物台的自动开合抽屉(最大 10°) | |
滤光片组 | 2 片(0 片激发,2 片发射) | 4片(2 片激发,2 片发射) | 12 片(6 片激发,6 片发射) |
照明源 |
|
|
|
系统软件 | |||
自动化功能和算法 |
| ||
独立分析应用 | iBright 分析软件:桌面版本(macOS™ 和 Windows™ 操作系统)和 Connect(基于 thermo 云平台)版本 iBright 分析软件-安全版: (macOS ™ 或 Windows ™ 操作系统),符合 21 CFR 第 11 部分的合规要求 | ||
运输,质保与升级 | |||
尺寸 | (长 x 宽 x 高):68 x 38 x 60 cm | ||
重量 | 约 47 kg (105 lb.) | 约 50 kg (110 lbs) | |
保修 | 自购买之日起 1 年内有效 | 自购买之日起 2 年内有效 | |
可升级性 | 否 | 是,可升级到 FL1500 成像仪 | 否。 |
*必须在湿膜下成像,使用 Thermo Scientific Pierce 可逆蛋白染色试剂盒进行硝酸纤维素膜或者 PVDF 膜染色。
**用于样本的可视化定性或信号确认。不推荐用于定量。
*** Smart Range HDR 仅在化学发光印迹模式下可用。