Search Thermo Fisher Scientific
iBright 成像系统提供多达五种成像模式,支持您的多种应用需求。从蛋白质凝胶、核酸凝胶、化学发光免疫印迹、荧光免疫印迹等应用中有效且轻松地采集、分析数据。通过多种检测策略自由选择,满足您的实验需求,协助每次实验获得更多平行数据。
图像模式 | 可捕获哪种信号? |
蛋白预制胶 | 凝胶(例如,考马斯亮蓝染色、银染)和膜(例如,丽春红、Thermo Scientific Pierce Reversible Protein Stain)的比色染色,凝胶的荧光染色(例如,Invitrogen SYPRO Ruby 染色) |
核酸凝胶 | 溴化乙锭 和多种荧光核酸染色剂(例如,Invitrogen SYBR 染色剂) |
化学发光 Western Blot | 使用各种常用 HRP 和 AP 底物(如 Thermo Scientific SuperSignal 和 Invitrogen WesternBreeze 底物)的化学发光印迹 |
荧光印迹 | 使用常用 RGB(可见光范围)和近红外荧光基团(如 Invitrogen Alexa Fluor 和 Alexa Fluor Plus 偶联物)进行荧光染色 |
通用 | 自定义模式,用于对包含多种信号的样品进行成像,例如化学发光、荧光、比色染色和/或可见图像;图像显示类似于荧光印迹模式,允许为任意样品添加伪彩色 |
通过 iBright FL1500 成像系统的五个荧光通道,使用荧光基团选项选择不同的荧光染料进行成像。在可见(RGB)荧光范围和近红外(近红外)范围内,均可使用荧光基团进行多达 4 个通道的多重检测。下表显示了 iBright 成像系统上的可用荧光通道,以及可在每个通道中检测到的荧光基团的一些示例。
激发通道 | 滤光片范围 (nm) | 发射通道 | 滤光片范围 (nm) |
EX1 | 455-485 | EM1 | 508/-557 |
EX2 | 515/-545 | EM2 | 568/-617 |
EX3 | 608/-632 | EM3 | 675/-720 |
EX4 | 610/-660 | EM4 | 710/-730 |
EX5 | 745/-765 | EM5 | 800/-850 |
激发通道 | 发射通道 | |
Alexa Fluor 488,Alexa Fluor Plus 488 | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
Alexa Fluor 546 | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
Alexa Fluor 555,Alexa Fluor Plus 555 | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
Alexa Fluor 568 | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
Alexa Fluor 594 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
Alexa Fluor 633 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
Alexa Fluor 647,Alexa Fluor Plus 647 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
Alexa Fluor 660 | 610-660 nm (EX4) | 675-720 nm (EM3) |
Alexa Fluor 680,Alexa Fluor Plus 680 | 610-660 nm (EX4) | 710-730 nm (EM4) |
Alexa Fluor 750 | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
Alexa Fluor 790 | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
Alexa Fluor Plus 800 | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
激发通道 | 发射通道 | |
DyLight 488 | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
DyLight 549/550 | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
DyLight 594 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
DyLight 633 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
DyLight 649/650 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
DyLight 680 | 610-660 nm (EX4) | 710-730 nm (EM4) |
DyLight 755 | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
DyLight 800 | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
激发通道 | 发射通道 | |
Qdots 525 | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
Qdots 565 | 455-485 nm (EX1) | 568-617 nm (EM2) |
Qdots 585 | 455-485 nm (EX1) | 568-617 nm (EM2) |
Qdots 605 | 455-485 nm (EX1) | 568-617 nm (EM2) |
Qdots 625 | 455-485 nm (EX1) | 568-617 nm (EM2) |
Qdots 655 | 455-485 nm (EX1) | 675-720 nm (EM3) |
Qdots 705 | 455-485 nm (EX1) | 675-720 nm (EM3) |
Qdots 800 | 455-485 nm (EX1) | 810-850 nm (EM5) |
WesternDots 585 | 455-485 nm (EX1) | 568-617 nm (EM2) |
WesternDots 625 | 455-485 nm (EX1) | 568-617 nm (EM2) |
WesternDots 655 | 455-485 nm (EX1) | 675-720 nm (EM3) |
WesternDots 800 | 455-485 nm (EX1) | 800-850 nm (EM5) |
传统染料和花青苷(Cyanin) | 激发通道 | 发射通道 |
荧光素/FITC | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
绿色荧光蛋白(GFP) | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
Oregon Green | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
红色荧光蛋白(RFP) | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
罗丹明 123 | 455-485 nm (EX1) | 515-564 nm (EM1) |
四甲基罗丹明(TRITC) | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
Texas Red | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
Cyanin 2 (Cy2) | 455-485 nm (EX1) | 515-564 nm (EM1) |
Cyanin 3 (Cy3) | 515-545 nm (EX2) | 568-617 nm (EM2) |
Cyanin 5 (Cy5) | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
Cyanin 5.5 (Cy5.5) | 610-660 nm (EX4) | 710-750 nm (EM4) |
Cyanin 7 (Cy7) | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
IRDye,StarBright | 激发通道 | 发射通道 |
IRDye 650 | 608-632 nm (EX3) | 675-720 nm (EM3) |
IRDye 680 | 610-660 nm (EX4) | 710-730 nm (EM4) |
IRDye 700 | 610-660 nm (EX4) | 710-730 nm (EM4) |
IRDye 800 | 745-765 nm (EX5) | 800-850 nm (EM5) |
StarBright Blue 520 | 455-485 nm (EX1) | 508-557 nm (EM1) |
StarBright Blue 700 | 455-485 nm (EX1) | 710-730 nm (EM4) |
使用 iBright FL1500、iBright CL1500 和 iBright CL750 成像系统检测化学发光的试剂示例:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
|
| ||
|
| ||
使用 iBright FL1500,iBright CL1500 和 iBright CL750 成像系统检测蛋白质凝胶染色的示例:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
深紫色染色 |
|
|
|
Oriole 荧光染色 |
|
|
|
Flamingo 荧光染色 |
|
|
|
使用 iBright FL1500、iBright CL1500 和 iBright CL750 成像系统检测核酸染料和染色剂的示例:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
溴化乙锭 |
|
|
|
Hoechst blue |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
可使用 iBright FL1500、iBright CL1500 和 iBright CL750 成像系统检测的细菌和哺乳动物细胞菌落标记试剂的示例:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
GFP(使用透照光源) |
|
|
|
GFP(使用照射光源) |
|
|
|
结晶紫(使用透射光源) |
|
|
|
结晶紫(使用照射光源) |
|
|
|
蓝/白可见定制(β-半乳糖苷酶/X-gal/IPTG) |