Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Zeba 脱盐离心柱是由具有低蛋白结合能力的聚丙烯制备而成,并且适用于广泛的标准实验室仪器和耗材。
我们所设计的 Zeba 柱适用于大多数吊篮式或固定角度的台式或落地式离心机(在使用前请确认头顶空隙),并且具有5种容量和两种截留分子量 (MWCO),即 7K 和 40K。
产品规格 | 微量离心柱 | 0.5 mL 离心柱 | 2 mL 离心柱 | 5 mL 离心柱 | 10 mL 离心柱 | 96 孔过滤板 |
树脂床 体积 | 75 μL | 0.5 mL | 2 mL | 5 mL | 10 mL | N/A |
容量 (7K MWCO) | 2-12 μL | 30-130 μL | 200-700 μL | 500-2,000 μL | 700-4,000 μL | 20–100 µL |
容量 (40K MWCO) | 5-14 μL | 70-200 μL | 200-900 μL | 300-2,000 μL | 1,000-4,000 μL | 20–100 µL |
7K MWCO 包装规格 货号 | 89877、89878 | 89882、89883 | 89889、89890 | 89891、89892 | 89893、89894 | 89807、89808 |
40K MWCO 包装规格 货号 | 87764、87765 | 87766、87767 | 87768、87769 | 87770、87771 | 87772、87773 | 87774、87775 |
表1.常见离心脱盐产品的推荐样本容量比较。
常见的脱盐方法基于分子筛原理,即使样品穿过有足够长度和体积的树脂,由于小分子需要在树脂孔中穿行更远的距离,大分子可以与小分子完全分开。
为了避免稀释样品和省略馏分的收集和检测,通常使用基于离心柱或者离心多孔板的凝胶过滤方法,这个方法的独特之处在于:树脂空隙体积中的液体在加入样品之前先通过离心去除,在加入样品并离心后,大分子已经穿过和起始样品大小相同的体积,而小分子则被迫进入树脂孔隙中,并且被填料中的预平衡缓冲液所取代。因此,离心法无需像重力流法一样等待流出,也不需要使用色谱系统(比如AKTA),可以同时处理多个样品,且无需追加buffer。传统脱盐方法的缺点是样品损失,特别是低浓度蛋白,适用的样品体积受限。
图:蛋白样品穿过多孔树脂离心柱,从而完成缓冲液置换和脱盐
表1:蛋白回收率的比较(使用7K 和40K MWCO Zeba脱盐柱)
表2:小分子去除率比较(使用7K 和40K MWCO Zeba脱盐柱)
Thermo Scientific Zeba 树脂技术可提供稳定的性能,让您高枕无忧。独特、专有的 Zeba 树脂能更好地回收蛋白质,即使是蛋白浓度较低的样品也不例外。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。