Search Thermo Fisher Scientific
AFLP® 是一种在没有已知基因组相关信息的情况下检测 DNA 多态性的技术。在 DNA 限制性内切酶酶切后,选择 DNA 片段的一个子集用于 PCR 扩增和可视化。为特定基因组生成独特的指纹。AFLP® 最初专门针对植物研究而开发,现已广泛用于遗传分析应用。
AFLP is a technique used to detect polymorphisms in DNA when no information about the genome is known. Following restriction enzyme digestion of DNA, a subset of DNA fragments is selected for PCR amplification and visualization. A unique fingerprint is generated for a particular genome. AFLP, first developed for plant studies, is now used for a wide variety of genetic analysis applications.
The power of AFLP analysis is the speed with which the technique can quickly generate large numbers of marker fragments for any organism, without the need for any sequence data.
DNA 提取是进行 DNA 测序和片段分析实验工作流程中关键的第一步。DNA 序列读段的总体质量、准确性和长度可能会受到样本本身特性以及所选核酸提取方法的显著影响。理想的方法会因来源或组织类型、获取方式以及提取前的样本处理或储存方式而异。 推荐产品:DNA 分离 |
使用限制性内切酶 Msel 和 EcoRI 及连接接头将基因组 DNA 切割成片段。 推荐产品:进行限制性酶切和连接哪些产品适合您? |
推荐产品:进行 PCR
|
将 PCR 产物等份试液加入至大小标准品和 Hi-Di 甲酰胺混合物中;加热变性后进行电泳。 推荐产品:制备待分析样本大小分析信息如需了解更多关于我们用于大小分析实验的 GeneScan 大小标准品,请查看下方表格。
|
分析 AFLP 图谱。
推荐产品:数据分析 |
DNA 提取是进行 DNA 测序和片段分析实验工作流程中关键的第一步。DNA 序列读段的总体质量、准确性和长度可能会受到样本本身特性以及所选核酸提取方法的显著影响。理想的方法会因来源或组织类型、获取方式以及提取前的样本处理或储存方式而异。 推荐产品:DNA 分离 |
使用限制性内切酶 Msel 和 EcoRI 及连接接头将基因组 DNA 切割成片段。 推荐产品:进行限制性酶切和连接哪些产品适合您? |
推荐产品:进行 PCR
|
将 PCR 产物等份试液加入至大小标准品和 Hi-Di 甲酰胺混合物中;加热变性后进行电泳。 推荐产品:制备待分析样本大小分析信息如需了解更多关于我们用于大小分析实验的 GeneScan 大小标准品,请查看下方表格。
|
分析 AFLP 图谱。
推荐产品:数据分析 |
DNA 提取是进行 DNA 测序和片段分析实验工作流程中关键的第一步。DNA 序列读段的总体质量、准确性和长度可能会受到样本本身特性以及所选核酸提取方法的显著影响。理想的方法会因来源或组织类型、获取方式以及提取前的样本处理或储存方式而异。 推荐产品:DNA 分离 |
使用限制性内切酶 Msel 和 EcoRI 及连接接头将基因组 DNA 切割成片段。 推荐产品:进行限制性酶切和连接哪些产品适合您? |
推荐产品:进行 PCR
|
将 PCR 产物等份试液加入至大小标准品和 Hi-Di 甲酰胺混合物中;加热变性后进行电泳。 推荐产品:制备待分析样本大小分析信息如需了解更多关于我们用于大小分析实验的 GeneScan 大小标准品,请查看下方表格。
|
分析 AFLP 图谱。
推荐产品:数据分析 |
DNA 提取是进行 DNA 测序和片段分析实验工作流程中关键的第一步。DNA 序列读段的总体质量、准确性和长度可能会受到样本本身特性以及所选核酸提取方法的显著影响。理想的方法会因来源或组织类型、获取方式以及提取前的样本处理或储存方式而异。 推荐产品:DNA 分离 |
使用限制性内切酶 Msel 和 EcoRI 及连接接头将基因组 DNA 切割成片段。 推荐产品:进行限制性酶切和连接哪些产品适合您? |
推荐产品:进行 PCR
|
将 PCR 产物等份试液加入至大小标准品和 Hi-Di 甲酰胺混合物中;加热变性后进行电泳。 推荐产品:制备待分析样本大小分析信息如需了解更多关于我们用于大小分析实验的 GeneScan 大小标准品,请查看下方表格。
|
分析 AFLP 图谱。
推荐产品:数据分析 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。