SSCP 分析可以通过电泳迁移率差异检测序列变异(单点突变和其他小规模变化)。在非变性(或部分变性)条件下,与野生型 DNA 相比,含有序列突变(甚至单碱基对变化)的 DNA 具有可测量的迁移率差异。
单链多态性分步指南
DNA Purification kit
DNA 提取是进行 DNA 测序和片段分析实验工作流程中关键的第一步。DNA 序列读段的总体质量、准确性和长度可能会受到样本本身特性以及所选核酸提取方法的显著影响。理想的方法会因来源或组织类型、获取方式以及提取前的样本处理或储存方式而异。
推荐产品:DNA 分离
PCR Kit
使用荧光标记引物通过 PCR 扩增目标区域。
推荐产品:进行 PCR
Fragment Analysis sizing graph image.
将 PCR 产物等份试液加入至大小标准品和 Hi-Di 甲酰胺混合物中;加热变性后进行电泳。
推荐产品:制备待分析样本
大小分析信息
如需了解更多关于我们用于大小分析实验的 GeneScan 大小标准品,请查看下方表格。
当 DNA 片段采用以下标记时:选择带有以下标记的大小标准品:推荐的大小标准品可能的应用其他试剂盒及产品
dR110、dR6G、dTAMRA™、dROX(染料组 DS-02 - 滤光片 E5)LIZ®
SNaPshot®
微卫星,LOH,ISSR,嵌合体,ISSR,RFLP,T-RFLP,MSMSA
5-FAM™、HEX™、NED™(染料组 DS-30 - 滤光片 D)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ 大小标准品定制片段分析定制标记引物
6-FAM™、VIC®、NED™(染料组 DS-31 - 滤光片 D**)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ 大小标准品
定制片段分析
定制标记引物
5-FAM™、JOE、NED™(染料组 DS-32 - 滤光片 F)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ 大小标准品
微卫星(法医学)
6-FAM™、VIC®、NED™、PET®(染料组 DS-33 - 滤光片 G5)LIZ®GeneScan™ 600 LIZ 大小标准品 v2.0
微卫星(法医学)
定制片段分析
Capillary Electrophoresis
在毛细管电泳过程中,将 PCR 产物以电动方式进样到填充有聚合物的毛细管中。施加高压后,荧光 DNA 片段可按大小分离,并被激光/成像系统检测到。
哪一种聚合物和电泳仪器(基因分析仪)适合您?
聚合物:
 仪器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
毛细管数96482481641
兼容的应用:
(S) 支持;(A) AB 验证;(C) 客户验证;(N) 不支持
验证分析
- SSCPNNNNAAS
分析 SSCP 图谱。
哪款数据分析软件适合您?
DNA Purification kit
DNA 提取是进行 DNA 测序和片段分析实验工作流程中关键的第一步。DNA 序列读段的总体质量、准确性和长度可能会受到样本本身特性以及所选核酸提取方法的显著影响。理想的方法会因来源或组织类型、获取方式以及提取前的样本处理或储存方式而异。
推荐产品:DNA 分离
PCR Kit
使用荧光标记引物通过 PCR 扩增目标区域。
推荐产品:进行 PCR
Fragment Analysis sizing graph image.
将 PCR 产物等份试液加入至大小标准品和 Hi-Di 甲酰胺混合物中;加热变性后进行电泳。
推荐产品:制备待分析样本
大小分析信息
如需了解更多关于我们用于大小分析实验的 GeneScan 大小标准品,请查看下方表格。
当 DNA 片段采用以下标记时:选择带有以下标记的大小标准品:推荐的大小标准品可能的应用其他试剂盒及产品
dR110、dR6G、dTAMRA™、dROX(染料组 DS-02 - 滤光片 E5)LIZ®
SNaPshot®
微卫星,LOH,ISSR,嵌合体,ISSR,RFLP,T-RFLP,MSMSA
5-FAM™、HEX™、NED™(染料组 DS-30 - 滤光片 D)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ 大小标准品定制片段分析定制标记引物
6-FAM™、VIC®、NED™(染料组 DS-31 - 滤光片 D**)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ 大小标准品
定制片段分析
定制标记引物
5-FAM™、JOE、NED™(染料组 DS-32 - 滤光片 F)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ 大小标准品
微卫星(法医学)
6-FAM™、VIC®、NED™、PET®(染料组 DS-33 - 滤光片 G5)LIZ®GeneScan™ 600 LIZ 大小标准品 v2.0
微卫星(法医学)
定制片段分析
Capillary Electrophoresis
在毛细管电泳过程中,将 PCR 产物以电动方式进样到填充有聚合物的毛细管中。施加高压后,荧光 DNA 片段可按大小分离,并被激光/成像系统检测到。
哪一种聚合物和电泳仪器(基因分析仪)适合您?
聚合物:
 仪器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
毛细管数96482481641
兼容的应用:
(S) 支持;(A) AB 验证;(C) 客户验证;(N) 不支持
验证分析
- SSCPNNNNAAS
分析 SSCP 图谱。
哪款数据分析软件适合您?
单链多态性分步指南
DNA Purification kit
DNA 提取是进行 DNA 测序和片段分析实验工作流程中关键的第一步。DNA 序列读段的总体质量、准确性和长度可能会受到样本本身特性以及所选核酸提取方法的显著影响。理想的方法会因来源或组织类型、获取方式以及提取前的样本处理或储存方式而异。
推荐产品:DNA 分离
PCR Kit
使用荧光标记引物通过 PCR 扩增目标区域。
推荐产品:进行 PCR
Fragment Analysis sizing graph image.
将 PCR 产物等份试液加入至大小标准品和 Hi-Di 甲酰胺混合物中;加热变性后进行电泳。
推荐产品:制备待分析样本
大小分析信息
如需了解更多关于我们用于大小分析实验的 GeneScan 大小标准品,请查看下方表格。
当 DNA 片段采用以下标记时:选择带有以下标记的大小标准品:推荐的大小标准品可能的应用其他试剂盒及产品
dR110、dR6G、dTAMRA™、dROX(染料组 DS-02 - 滤光片 E5)LIZ®
SNaPshot®
微卫星,LOH,ISSR,嵌合体,ISSR,RFLP,T-RFLP,MSMSA
5-FAM™、HEX™、NED™(染料组 DS-30 - 滤光片 D)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ 大小标准品定制片段分析定制标记引物
6-FAM™、VIC®、NED™(染料组 DS-31 - 滤光片 D**)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ 大小标准品
定制片段分析
定制标记引物
5-FAM™、JOE、NED™(染料组 DS-32 - 滤光片 F)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ 大小标准品
微卫星(法医学)
6-FAM™、VIC®、NED™、PET®(染料组 DS-33 - 滤光片 G5)LIZ®GeneScan™ 600 LIZ 大小标准品 v2.0
微卫星(法医学)
定制片段分析
Capillary Electrophoresis
在毛细管电泳过程中,将 PCR 产物以电动方式进样到填充有聚合物的毛细管中。施加高压后,荧光 DNA 片段可按大小分离,并被激光/成像系统检测到。
哪一种聚合物和电泳仪器(基因分析仪)适合您?
聚合物:
 仪器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
毛细管数96482481641
兼容的应用:
(S) 支持;(A) AB 验证;(C) 客户验证;(N) 不支持
验证分析
- SSCPNNNNAAS
分析 SSCP 图谱。
哪款数据分析软件适合您?
DNA Purification kit
DNA 提取是进行 DNA 测序和片段分析实验工作流程中关键的第一步。DNA 序列读段的总体质量、准确性和长度可能会受到样本本身特性以及所选核酸提取方法的显著影响。理想的方法会因来源或组织类型、获取方式以及提取前的样本处理或储存方式而异。
推荐产品:DNA 分离
PCR Kit
使用荧光标记引物通过 PCR 扩增目标区域。
推荐产品:进行 PCR
Fragment Analysis sizing graph image.
将 PCR 产物等份试液加入至大小标准品和 Hi-Di 甲酰胺混合物中;加热变性后进行电泳。
推荐产品:制备待分析样本
大小分析信息
如需了解更多关于我们用于大小分析实验的 GeneScan 大小标准品,请查看下方表格。
当 DNA 片段采用以下标记时:选择带有以下标记的大小标准品:推荐的大小标准品可能的应用其他试剂盒及产品
dR110、dR6G、dTAMRA™、dROX(染料组 DS-02 - 滤光片 E5)LIZ®
SNaPshot®
微卫星,LOH,ISSR,嵌合体,ISSR,RFLP,T-RFLP,MSMSA
5-FAM™、HEX™、NED™(染料组 DS-30 - 滤光片 D)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ 大小标准品定制片段分析定制标记引物
6-FAM™、VIC®、NED™(染料组 DS-31 - 滤光片 D**)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ 大小标准品
定制片段分析
定制标记引物
5-FAM™、JOE、NED™(染料组 DS-32 - 滤光片 F)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ 大小标准品
微卫星(法医学)
6-FAM™、VIC®、NED™、PET®(染料组 DS-33 - 滤光片 G5)LIZ®GeneScan™ 600 LIZ 大小标准品 v2.0
微卫星(法医学)
定制片段分析
Capillary Electrophoresis
在毛细管电泳过程中,将 PCR 产物以电动方式进样到填充有聚合物的毛细管中。施加高压后,荧光 DNA 片段可按大小分离,并被激光/成像系统检测到。
哪一种聚合物和电泳仪器(基因分析仪)适合您?
聚合物:
 仪器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
毛细管数96482481641
兼容的应用:
(S) 支持;(A) AB 验证;(C) 客户验证;(N) 不支持
验证分析
- SSCPNNNNAAS
分析 SSCP 图谱。
哪款数据分析软件适合您?
用于 SSCP 分析的特色产品:
GeneMapper® Software
Verti Thermal Cycler
Visistat reference component
仅供科研使用,不可用于诊断目的。