Stem-Cell-Characterization
对于干细胞研究而言,一项颇具挑战性且很乏味的方面就是需要在整个实验过程中表征细胞。 在确认细胞身份、多能性、基因表达,以及干细胞的其他特征时,需要运用到广泛的工具和专业知识,以了解每项测试的应用目标。
CellModel Services 团队拥有种类齐全的表征工具和高端仪器,能够使用您提供的或者我们为您定制的细胞系进行大量干细胞表征实验。
干细胞表征服务
我们可以提供独立的鉴定服务,也可以提供与任何 CellModel Services 重编程、分化或分析开发项目配套的鉴定服务。
基因组分析
可针对基因组分析提供一系列表征服务,以确认正常核型、监测基因组变异以及确认细胞身份。
多能性服务
我们提供下列表征服务,助您评估干细胞培养的多能性。
无菌检测
确认干细胞培养的无菌状态是研究中的关键步骤。
我们的支原体检测服务可用于检测支原体污染。该服务采用了 Applied Biosystems MycoSEQ 支原体 qPCR 检测试剂盒对 90 多种支原体进行检测,可提供每次反应检测到少于 10 个拷贝数的灵敏度,在不到 3 周时间内即可交付结果。您可根据目前的表征服务需求增加支原体服务。
了解更多信息
基因组分析
可针对基因组分析提供一系列表征服务,以确认正常核型、监测基因组变异以及确认细胞身份。
多能性服务
我们提供下列表征服务,助您评估干细胞培养的多能性。
无菌检测
确认干细胞培养的无菌状态是研究中的关键步骤。
我们的支原体检测服务可用于检测支原体污染。该服务采用了 Applied Biosystems MycoSEQ 支原体 qPCR 检测试剂盒对 90 多种支原体进行检测,可提供每次反应检测到少于 10 个拷贝数的灵敏度,在不到 3 周时间内即可交付结果。您可根据目前的表征服务需求增加支原体服务。
了解更多信息
订购信息
也可提供额外表征服务。联系我们的定制生物学服务团队
可提供额外服务技术
利用免疫细胞化学技术检测多能性高内涵成像
利用活细胞染色检测多能性流式细胞术
胚层表征/胚状体形成 使用 TaqMan® PSC Scorecard 进行 RT-qPCR
请立即联系我们,与技术专家讨论您的干细胞表征要求
仅供科研使用,不可用于诊断目的。