Search Thermo Fisher Scientific
BLOCK-iT™ Dicer RNAi 转染试剂盒和 BLOCK-iT™ Complete Dicer RNAi 试剂盒可帮助生成纯化的剪切 siRNA 双链体 (d-siRNA),这些 d-siRNA 适用于对哺乳动物细胞内的靶基因进行 RNAi 分析。试剂盒包含用于剪切 dsRNA 的 BLOCK-iT™ Dicer 酶、纯化 d-siRNA 的试剂,以及可将 d-siRNA 高效递送至哺乳动物细胞的优化转染试剂。
注:BLOCK-iT™ Complete Dicer RNAi 试剂盒还包括 BLOCK-iT™ RNAi TOPO 转录试剂盒,可帮助高效生成纯化的 dsRNA。有关更多信息,请参阅 BLOCK-iT™ RNAi TOPO 转录试剂盒手册。该手册随 BLOCK-iT™ Complete Dicer RNAi 试剂盒提供,但也可从 www.invitrogen.com 下载或联系技术支持服务部获取(第 30 页)。
BLOCK-iT™ Dicer RNAi 转染试剂盒的优势
使用 BLOCK-iT™ Dicer RNAi 转染试剂盒和 BLOCK-iT™ Complete Dicer RNAi 试剂盒生成用于哺乳动物 RNAi 分析的 d-siRNA,具有如下优势:
本方案的目的
RNAi 通路以及 Dicer 工作原理
RNAi 通路
RNAi 描述了 dsRNA 通过降解互补信使 RNA (mRNA) 介导强效的特异性真核基因表达抑制的现象,该现象在功能上类似于植物体内的转录后基因沉默 (PTGS) 或共抑制(Cogoni 等人,1994;Napoli 等人,1990;Smith 等人,1990;van der Krol 等人,1990)和真菌中的压制现象(Cogoni 和 Macino,1999;Cogoni 和 Macino,1997;Romano 和 Macino,1992)。在植物中,PTGS 反应被认为是一种自然发生的抗病毒感染或转座子插入的防御现象(Anandalakshmi 等人,1998;Jones 等人,1998;Li 和 Ding,2001;Voinnet 等人,1999)。
在真核生物中,体内产生或由病原体导入的 dsRNA 被一种名为 Dicer(双链 RNA 特异性核酸内切酶 RNase III 家族的一员)的酶处理成含 21-23 个核苷酸的双链短干扰 RNA 双链体 (siRNA)(Bernstein 等人,2001;Ketting 等人,2001)。然后每个 siRNA 被整合进一个 RNA 诱导沉默复合物 (RISC),该酶复合物用于靶向细胞内与 siRNA 互补的转录本,进行特异性切割和降解(Hammond 等人,2000;Nykanen 等人,2001)。
有关 RNAi 通路和基因沉默机制的更多信息,请参阅最近的评论(Bosher 和 Labouesse,2000;Hannon,2002;Plasterk 和 Ketting,2000;Zamore,2001)。
在哺乳动物细胞内进行 RNAi 分析
现在有很多试剂盒,包括 BLOCK-iT™ RNAi TOPO 转录试剂盒,可帮助在体外生成靶向特定感兴趣基因的 dsRNA。dsRNA 可被直接导入一些无脊椎动物或细胞系内并触发内源 RNAi 通路,导致靶基因抑制。长 dsRNA 双链体在大多数哺乳动物体细胞系内不能直接用于 RNAi 分析,因为长 dsRNA 被导入这些细胞系中会诱导一种非特异性的、干扰素介导的反应,导致翻译停止并引发细胞凋亡 (Kaufman, 1999)。为避免触发干扰素介导的宿主细胞反应,必须向细胞内导入含少于 30 个核苷酸的 dsRNA 双链体(Stark 等人,1998)。要获得最佳的基因敲低研究结果,进一步将导入哺乳动物细胞的 dsRNA 双链体(即,siRNA)的大小限制为 21-23 个核苷酸。
使用该试剂盒进行 RNAi 分析
BLOCK-iT™ Dicer RNAi 转染试剂盒和 BLOCK-iT™ Complete Dicer RNAi 试剂盒可帮助在体外生成靶向特定感兴趣基因的含 21-23 个核苷酸的复杂 siRNA 双链体库。该试剂盒使用一种重组人 Dicer 酶(更多信息见下文)以将长 dsRNA 底物(使用 BLOCK-iT™ RNAi TOPO 转录试剂盒产生)切割为含 21-23 个核苷酸的 d-siRNA 库以便转染至哺乳动物细胞。将 d-siRNA 导入细胞会触发内源 RNAi 通路,导致靶基因的抑制。整个过程的示意图请参见下图。
BLOCK-iT™ Dicer 酶
BLOCK-iT™ Dicer 是一种人源重组酶(Myers 等人,2003;Provost 等人,2002),可持续性地将长 dsRNA 切割为带 2 核苷酸 3' 突出端的含 21-23 个核苷酸的 d-siRNA 双链体。Dicer 是双链 RNA 特异性核酸内切酶 RNase III 家族的一员,含有一个 ATP 依赖性 RNA 螺旋结构域、一个 Piwi/Argonaute/Zwille (PAZ) 结构域、两个 RNase III 结构域以及一个 dsRNA 结合结构域(Bernstein 等人,2001;Zamore,2001)。除了在生成 siRNA 中发挥作用之外,Dicer 还参与从稳定发夹结构或茎环结构前体中加工生成短瞬时 RNA (stRNA)(Hutvagner 等人,2001;Ketting 等人,2001)和 microRNA (miRNA)(Carrington 和 Ambros,2003)。
运输/储存
BLOCK-iT™ Dicer RNAi 试剂盒的运输方式如下所述。接收后,请按如下所述储存每种产品。有关更多随 BLOCK-iT™ RNAi TOPO 转录试剂盒提供的试剂的详细信息,请参阅 BLOCK-iT™ RNAi TOPO 转录试剂盒手册。
盒 | 组分 | 运输 | 储存 |
---|---|---|---|
1 | BLOCK-iT™ Dicer 酶试剂盒 | 干冰 | -20°C |
2 | BLOCK-iT™ RNAi 纯化试剂盒 | 室温 | 室温 |
3 | Lipofectamine 2000 试剂 | 蓝冰 | + 4°C(切勿冷冻) |
4 - 6 | BLOCK-iT™ RNAi TOPO 转录试剂盒 | BLOCK-iT™ TOPO 连接子试剂盒和 BLOCK-iT™ RNAi 转录试剂盒:干冰 BLOCK-iT™ RNAi 纯化试剂盒:室温 | BLOCK-iT™ TOPO 连接子试剂盒和 BLOCK-iT™ RNAi 转录试剂盒:-20°C BLOCK-iT™ RNAi 纯化试剂盒:室温 |
BLOCK-iT™ Dicer 酶试剂盒
BLOCK-iT™ Dicer 酶试剂盒包括下列试剂(盒 1)。将试剂储存在 -20°C 下。
试剂 | 组成 | 供应量 |
BLOCK-iT
™ Dicer 酶
|
1 U/µL,溶于一种专利配方的缓冲液
|
300 µL
|
10X Dicer 缓冲液
|
专利配方
|
150 µL
|
50X Dicer 终止缓冲液
|
0.5 mM EDTA(pH 值 8.0)
|
30 µL
|
不含 RNase 的水
|
--
|
1.5 mL
|
单位定义
一单位的 BLOCK-iT™ Dicer 酶在 37°C 下切割 1 µg 双链 RNA (dsRNA) 需要 16 小时。
BLOCK-iT™ RNAi 纯化试剂盒
BLOCK-iT™ RNAi 纯化试剂盒(盒 2)包括以下试剂。将试剂储存在室温下。处理 RNA 结合缓冲液时需要小心。(请参见下一页以获取更多信息)
注:货号 K3650-01 包括两盒 BLOCK-iT™ RNAi 纯化试剂。其中一盒随 BLOCK-iT™ RNAi TOPO 转录试剂盒提供,用于纯化正义和反义单链 RNA (ssRNA)。另一盒用于纯化剪切 siRNA (d-siRNA)。
试剂 | 组成 | 供应量 |
RNA 结合缓冲液
|
专利配方
|
1.8 mL
|
5X RNA 洗涤缓冲液
|
专利配方
|
2.5 mL
|
不含 RNase 的水
|
--
|
800 µL
|
RNA 离心柱
|
--
|
10
|
RNA 回收管
|
--
|
10
|
siRNA 收集管*
|
--
|
5
|
50X RNA 退火缓冲液
|
500 mM Tris-HCl(pH 值 8.0)
1 M NaCl
50 mM EDTA(pH 值 8.0)
|
50 µL
|
*siRNA 收集管仅用于 dsiRNA 纯化,ssRNA 纯化时不需要使用此收集管。
随 BLOCK-iT™ RNAi 纯化试剂盒提供的 RNA 结合缓冲液包含异硫氰酸胍。该化合物如果接触皮肤或吸入或吞入会导致损伤。处理含有该化合物的溶液时请始终穿戴实验服、一次性手套和护目镜。
不要向含有异硫氰酸胍的溶液或样本制备废弃物中直接加入漂白剂或酸性溶液。异硫氰酸胍和漂白剂或酸混合后会产生反应性化合物和有毒气体。
Lipofectamine 2000 试剂
每个 BLOCK-iT™ Dicer RNAi 试剂盒都包括用于将 d-siRNA 高效转染至哺乳动物细胞的 Lipofectamine 2000 试剂(盒 3)。Lipofectamine 2000 试剂按如下所述提供:
规格:0.75 mL
浓度:1 mg/ml
储存:+ 4°C;切勿冷冻
BLOCK-iT™ RNAi TOPO 转录试剂盒
BLOCK-iT™ Complete Dicer RNAi 试剂盒(货号 K3650-01)包括 BLOCK-iT™ RNAi TOPO 转录试剂盒,可帮助从感兴趣基因生成双链 RNA (dsRNA)。请参阅 BLOCK-iT™ RNAi TOPO 转录试剂盒手册,获取关于该试剂盒内试剂的详细描述和生成 dsRNA 的说明。辅助产品
介绍
本部分所列的产品可与 BLOCK-iT™ Dicer RNAi 试剂盒配合使用。有关更多信息,请参阅我们的网站 (www.invitrogen.com) 或致电技术服务部。
辅助产品
BLOCK-iT™ Dicer RNAi 试剂盒内提供的一些试剂和其他适合与试剂盒配合使用的产品可从 Invitrogen 单独购买。订购信息如下。
a. 这一长度平衡了包括靶基因与其他基因具有高度同源性的区域而导致 RNAi 分析期间非特异性脱靶效应的风险与获得更复杂 siRNA 库的获益。
b. 生成目标模板的正义和反义转录本时,大小在 500 bp 至 1 kb 范围内的转录本的转录效率最高。在这一大小范围之外的目标模板的转录效率较低,从而导致 dsRNA 的得率也较低。
c. 小于 1 kb 的双链 RNA 可被有效剪切。更大的 dsRNA 底物可以使用,但得率可能随大小增加而下降。
介绍
一旦生成目标 dsRNA,您便可使用 BLOCK-iT™ Dicer 酶试剂盒(盒 1)中提供的试剂进行体外剪切反应,以生成含 21-23 个核苷酸的 d-siRNA 双链体。
BLOCK-iT™ Dicer 酶活性
一单位的 BLOCK-iT™ Dicer 酶在 37°C 下切割 1 µg dsRNA 需要 16 小时。需注意的是,Dicer 酶不会 100% 将 dsRNA 切割为 d-siRNA,即剪切 1 µg dsRNA 不会生成 1 µg d-siRNA。在这些最佳反应条件下,Dicer 酶将 dsRNA 切割为 d-siRNA 的效率约为 25-35%。例如,纯化后,在 300 µL 剪切反应中剪切 60 µg dsRNA 通常可得到 12-18 µg d-siRNA。
请注意下列事项:
dsRNA 用量
对于典型的 300 µL 剪切反应,您将需要 60 µg 目标 dsRNA。如果要剪切的 dsRNA 少于 60 µg,请按比例缩小整个反应的规模。
加入的 dsRNA 的总体积不应超过反应体积的一半。因此,为获得理想结果,请确保 dsRNA 的起始浓度不小于 400 ng/µL 。
阳性对照
如果您使用的是 BLOCK-iT™ Complete Dicer RNAi 试剂盒,并且使用该试剂盒的 BLOCK-iT™ RNAi TOPO 转录部分提供的对照试剂进行了推荐的所有对照反应,则您应该得到代表 lacZ 基因的 1 kb 部分的纯化 dsRNA。我们建议使用对照 lacZ dsRNA 配制单独的剪切和纯化反应物。然后您可以将纯化的 lacZ d-siRNA 和随试剂盒提供的 pcDNA™1.2/V5-GW/lacZ 对照质粒共转染至哺乳动物细胞系作为该细胞系中 RNAi 反应的阳性对照。此外,您可以使用 lacZ d-siRNA 作为细胞系中非特异性脱靶效应的阴性对照。
避免 RNase 污染的步骤
需要的材料
开始前请准备好以下试剂:
剪切程序
根据以下程序进行剪切反应。确保加入的 dsRNA 体积不超过反应体积的一半(即不超过 150 µL)。
试剂 | 样本 |
10X Dicer 缓冲液
|
30 µL
|
不含 RNase 的水
|
最多 210 µL
|
纯化的 dsRNA (60 µg)
|
1-150 µL
|
BLOCK-iT
™ Dicer 酶 (1 U/µL)
|
60 µL
|
总体积
|
300 µL
|
检查 d-siRNA 的完整性
如需要,您可以使用聚丙烯酰胺或琼脂糖凝胶电泳验证 d-siRNA 的完整性。我们建议在合适的凝胶上运行一份剪切反应物等份试液(300 µL 反应物中取 0.5-1 µL;相当于 100-200 ng dsRNA),并将其与一份起始 dsRNA 等份试液进行比较。确保包括合适的分子量标准品。我们通常使用如下凝胶和分子量标准品:
预期结果
通过凝胶电泳分析剪切反应物等份试液时,我们通常看到如下现象:
预期结果示例
在该实验中,使用随 BLOCK-iT™ RNAi TOPO 转录试剂盒提供的试剂根据推荐方案生成了代表 lacZ 基因 1 kb 区域的纯化 dsRNA。使用第 10 页的程序对 lacZ dsRNA 进行了剪切。使用 4% E-Gel 分析了剪切反应物(相当于 200 ng dsRNA)和起始 dsRNA 底物等份试液
。
结果: 在剪切反应物样本(泳道 3)中清晰可见预期大小的代表 d-siRNA 的主要条带。该条带在起始 dsRNA 底物样本(泳道 2)中不可见。
介绍
本部分提供对剪切反应中生成的 d-siRNA 进行纯化的指南和说明。使用随试剂盒提供的 BLOCK-iT™ RNAi 纯化试剂(盒 2)。
在进行转染前,需要注意的是您必须对剪切反应中生成的 d-siRNA 进行纯化以去除污染的长 dsRNA 双链体。转染未纯化的 d-siRNA 会触发干扰素介导的反应并导致宿主细胞停止和细胞凋亡。纯化 d-siRNA 时,请严格按照第 16 页所列的纯化程序进行。该程序经优化,可以有效去除污染的长 dsRNA,并且可以高得率回收 d-siRNA。
实验概述
要纯化 d-siRNA,您将:
下图显示了 d-siRNA 的纯化过程。
提前准备
在第一次使用 BLOCK-iT™ RNA 纯化试剂前,请向 5X RNA 洗涤缓冲液中加入 10 mL 100% 乙醇以获得 1X RNA 洗涤缓冲液(总体积 = 12.5 mL)。在 5X RNA 洗涤缓冲液的盒标签上打勾以注明乙醇已经添加。将 1X RNA 洗涤缓冲液储存于室温下。
RNA 结合缓冲液含有异硫氰酸胍。该化合物如果接触皮肤或吸入或吞入会导致损伤。处理含有该化合物的溶液时请始终穿戴实验服、一次性手套和护目镜。
不要向含有异硫氰酸胍的溶液或样本制备废弃物中直接加入漂白剂或酸性溶液。异硫氰酸胍和漂白剂或酸混合后会产生反应性化合物和有毒气体。
需要的材料
开始前请准备好以下材料:
d-siRNA 纯化程序返回顶部
使用该程序纯化在 300 µL 反应体积中剪切 60 µg dsRNA 获得的 d-siRNA(参见步骤 5,“进行剪切反应”)。如果您对 < 60 µg dsRNA 进行酶切并且缩小了剪切反应体积,那么请按比例缩小纯化试剂的体积。例如,如果您在 150 µL 剪切反应体积中对 30 µg dsRNA 进行酶切,那么请将所用纯化试剂的体积减半。
重要提示: 开始前,取所需体积的 RNA 结合缓冲液并加入 2-巯基乙醇,使得最终浓度为 1% (v/v)。使用新鲜溶液并丢弃所有未使用的溶液。
重要提示: 使用 d-siRNA 时,请避免反复冻融以免 d-siRNA 随每个冻融循环而降解。
确定 d-siRNA 的纯度和浓度
进行下列程序以确定纯化的 d-siRNA 的纯度和浓度。
验证 d-siRNA 质量
如需要,您可以使用聚丙烯酰胺或琼脂糖凝胶电泳验证纯化的 d-siRNA 的质量。我们建议在合适的凝胶上运行一份纯化的 d-siRNA 等份试液 (0.5-1 µL),并将其与一份剪切反应物等份试液(相当于 100-200 ng dsRNA)进行比较。确保包括合适的分子量标准品。就推荐的凝胶和分子量标准品而言,我们通常使用分析剪切反应物质量时使用的相同凝胶和分子量标准品。
如果代表纯化 d-siRNA 的条带较弱或不可见,请参见“疑难解答”部分的 d-siRNA 纯化要点。
预期结果示例
在本实验中,使用上述程序对上文所述示例中剪切反应生成的 lacZ d-siRNA 进行了纯化。 使用 4% E-Gel 分析了纯化的 lacZ d-siRNA (80 ng) 和 lacZ 剪切反应等份试液(相当于 200 ng dsRNA)。
结果:在泳道 3 明显可见预期大小的代表纯化 d-siRNA 的主要条带。纯化的 d-siRNA 样本中没有污染的 dsRNA 或其他高分子量产物。
预期获得多少 d-siRNA
通常在一个 300 µL 剪切反应中剪切 60 µg dsRNA(长度 500 bp 至 1 kb)可获得 12-18 µg d-siRNA,浓度为 200-300 ng/µL。需注意的是得率可能因 dsRNA 长度和质量而异。
介绍
一旦获得纯化的 d-siRNA,您就可以将 d-siRNA 转染至感兴趣哺乳动物细胞系进行 RNAi 分析并检测对于靶基因表达的抑制作用。本部分提供使用随试剂盒提供的 Lipofectamine 2000 试剂(盒 3)将纯化的 d-siRNA 转染至哺乳动物细胞的通用指南和方案。我们提供了建议的转染条件作为初始实验条件。您将需要针对自己的靶基因和哺乳动物细胞系优化转染条件以获得最佳结果。
提醒: 必须使用纯化的 d-siRNA 转染哺乳动物细胞。需注意的是使用未纯化的含有污染的长 dsRNA 的 d-siRNA(即直接使用来自剪切反应的材料)转染细胞可能会触发干扰素介导的细胞反应,导致宿主细胞停止和细胞凋亡
。
影响基因敲低水平的因素
在 RNAi 实验中,很多因素都会对感兴趣基因表达的下调(即基因敲低)程度产生影响,包括:
设计转染和 RNAi 实验时请考虑这些因素。
Lipofectamine 2000 试剂
随试剂盒提供的 Lipofectamine 2000 试剂是一种基于阳离子脂质体的专利配方,适用于将包括 d-siRNA 和 siRNA 的核酸转染至真核细胞(Ciccarone 等人,1999;Gitlin 等人,2002;Yu 等人,2002)。使用 Lipofectamine 2000 将 d-siRNA 转染至真核细胞中具有以下优势:
Lipofectamine 2000 也可从 Invitrogen 单独购买
重要指南
请根据以下指南使用 Lipofectamine 2000 将 siRNA 转染至哺乳动物细胞:
需要提前准备好的材料
开始前请准备好以下材料:
阳性对照
如果您使用的是 BLOCK-iT™ Complete Dicer RNAi 试剂盒并且剪切了对照 lacZ dsRNA,那么有两种使用得到的纯化 lacZ d-siRNA 进行 RNAi 分析的选择:
重要提示:当 d-siRNA 和质粒 DNA 共转染至哺乳动物细胞时,转染条件(即细胞密度和试剂用量)会有轻微的变化。
转染程序
根据此程序使用 Lipofectamine 2000 对哺乳动物细胞进行转染。根据下文推荐试剂用量和体积中的表格确定加入不同尺寸的组织培养容器的合适试剂用量和体积。使用推荐的 Lipofectamine 2000 用量作为实验的起始用量,并针对所用的细胞系和 d-siRNA 对转染条件进行优化。
- 使用适量不含血清的 Opti-MEM I 减血清培养基稀释 d-siRNA。轻轻混匀。
- 使用前轻轻混匀 Lipofectamine 2000,然后取适量在 Opti-MEM I 减血清培养基中稀释。轻轻混匀,并在室温下孵育 5 分钟。
- 孵育 5 分钟后,混合稀释的 d-siRNA 和稀释的 Lipofectamine 2000。轻轻混匀并在室温下孵育 20 分钟以形成 d-siRNA:Lipofectamine 2000 复合物(溶液可能变得浑浊)。
推荐试剂用量和体积
下表列出了用于在不同组织培养形式中转染细胞的推荐试剂用量和体积。使用推荐用量的 d-siRNA(参见第 4 列)和 Lipofectamine 2000(参见第 6 列)作为实验的起始用量,并针对所用细胞系和靶基因对转染条件进行优化。
注:对于自动化、高通量系统,建议在 96 孔板中转染更大的复合体积。
培养容器 | 相对表面积(vs. 24 孔板) | 铺板培养基体积 | d-siRNA (ng) 和稀释体积 (µL) | 用于优化的 d-siRNA 用量 (ng) | Lipofectamine 2000 (µL) 和稀释体积 (µL) |
用于优化的
Lipofectamine 2000 用量 (µL) |
96 孔
|
0.2
|
100 µL
|
20 ng/25 µL
|
5-50 ng
|
0.6 µL/25 µL
|
0.2-1.0 µL
|
24 孔
|
1
|
500 µL
|
50 ng/50 µL
|
20-200 ng
|
1 µL/50 µL
|
0.5-1.5 µL
|
6 孔
|
5
|
2 mL
|
250 ng/250 µL
|
100-1000 ng
|
5 µL/250 µL
|
2.5-6 µL
|
优化转染
要获得高转染效率和低非特异性效应,应当通过改变细胞密度(从 30-50% 汇合度开始)和 d-siRNA 用量(参见第 5 列)以及 Lipofectamine 2000 用量(参见第 7 列)对转染条件进行优化。对于那些对转染介导的细胞毒性非常敏感的细胞系(例如 HeLa、HT1080),使用低于表中所列 Lipofectamine 2000 推荐用量(参见第 7 列)的试剂用量。
预期结果
使用 d-siRNA 进行 RNAi 实验时,我们通常在转染后 24 至 96 小时观察到对感兴趣基因的抑制作用。基因敲低的程度取决于检测时间、感兴趣蛋白稳定性以及第 19 页所列的其他因素。需注意的是通常不能观察到 100% 基因敲低,但是在优化的条件下达到 >95% 是可能的。
使用 d-siRNA 进行 RNAi 实验获得的结果示例请见下文。
共转染 d-siRNA 和质粒 DNA
如果您使用 lacZ d-siRNA 作为阳性对照以评估细胞系中的 RNAi 反应,您可以将 lacZ d-siRNA 和 pcDNA™ 1.2/V5-GW/lacZ 报告基因质粒共转染至哺乳动物细胞系并在 24 小时后检测对 β-半乳糖苷酶表达的抑制作用。共转染 d-siRNA 和质粒 DNA 时,请按照前一页的程序进行,以下情况例外:
注:我们通常转染 d-siRNA 两倍量的质粒 DNA。
培养容器 | 铺板培养基体积 | d-siRNA (ng) | 质粒 DNA (ng) | 核酸稀释体积 | Lipofectamine 2000 (µL) 和稀释体积 (µL) |
用于优化的
Lipofectamine 2000 用量 (µL) |
96 孔
|
100 µL
|
20 ng
|
40 ng
|
25 µL
|
0.6 µL/25 µL
|
0.2-1.0 µL
|
24 孔
|
500 µL
|
50 ng
|
100 ng
|
50 µL
|
2 µL/50 µL
|
0.5-2.0 µL
|
6 孔
|
2 mL
|
250 ng
|
500 ng
|
250 µL
|
10 µL/250 µL
|
2.5-10 µL
|
检测 ß-半乳糖苷酶的表达情况
如果您用 lacZ d-siRNA 对照进行 RNAi 分析,您可以用不含细胞的裂解物,通过 Western 印迹分析或活性检测方法检测 ß-半乳糖苷酶的表达和敲低效果 (Miller, 1972)。Invitrogen 提供的 ß-gal 抗血清(货号 R901-25)和 ß-Gal 检测试剂盒(货号 K1455-01)可以快速方便地检测 ß-半乳糖苷酶表达。有关 ß-半乳糖苷酶敲低实验所得结果的示例,请参见下文。
注:pcDNA™1.2/V5-GW/lacZ 对照质粒表达的 ß-半乳糖苷酶蛋白被融合至 V5 抗原决定簇,大小约为 119 kDa。如果您正在进行 Western 印迹分析,您也可以使用 Invitrogen 提供的抗 V5 抗体(如抗-V5-HRP 抗体;货号 R961-25;或抗-V5-AP 抗体,货号 R962-25)进行检测。
介绍
利用此部分信息解决剪切、纯化和转染实验中遇到的问题。
剪切反应
下表列举了进行剪切反应疑难解答时,一些潜在的问题及可能的解决方案。
问题 | 原因 | 解决方案 |
在聚丙烯酰胺凝胶或琼脂糖凝胶上观察到代表 d-siRNA 的条带较弱(
即 d-siRNA 得率较低)
|
dsRNA 质量差
|
|
剪切反应中没有使用足量的 dsRNA
|
| |
dsRNA 降解
|
| |
剪切反应物的孵育时间超过 18 小时
|
剪切反应物的孵育时间不要超过 18 小时。
| |
剪切反应物的孵育时间短于 14 小时
|
在 37
°C 下孵育剪切反应物 14-18 小时。 | |
在聚丙烯酰胺凝胶上观察到分子量为 21 nt 的拖尾条带
|
剪切反应中使用了过多的 BLOCK-iT
™ Dicer 酶
|
按照推荐的程序配制剪切反应物。请勿在 300 µL 的反应中使用超过 60 单位的 BLOCK-iT
™ Dicer 酶。
|
剪切反应物的孵育时间超过 18 小时
|
剪切反应物的孵育时间不要超过 18 小时。
| |
样本被 RNase 污染
|
| |
没有生成 d-siRNA
|
dsRNA 降解
|
|
样本被 RNase 污染
|
| |
ssRNA 被用作底物
|
如果您已使用 BLOCK-iT
™ RNAi TOPO
转录试剂盒生成正义和反义 ssRNA,在剪切前,您必须对 ssRNA 进行退火以形成 dsRNA。
|
问题 | 原因 | 解决方案 |
获得的纯化 d-siRNA 得率较低
|
使用 TE 缓冲液从 RNA 离心柱上洗脱 d-siRNA
|
使用水从 RNA 离心柱上洗脱 d-siRNA。
|
d-siRNA 浓度确定有误
· 分光光度法测定浓度时样本是用水稀释的
· 用水作为样本的空白对照
|
| |
没有获得 d-siRNA
|
忘记在 5X RNA 洗涤缓冲液中加入乙醇
|
在 5X RNA 洗涤缓冲液 (2.5 mL) 中加入 10 mL 乙醇,以获得 1X RNA 洗涤缓冲液。
|
使用第一个 RNA 离心柱离心后,忘记在混合的流过物中加入异丙醇。
|
使用第一个 RNA 离心柱离心后,需在混合的流过物中加入异丙醇,以便 d-siRNA 与第二个离心柱结合。
| |
忘记保存第一个 RNA 离心柱的流过物
|
保存第一个 RNA 离心柱的流过物。此流过物含有 d-siRNA。
| |
纯化的 d-siRNA 样本中有 dsRNA
|
进行剪切反应时忘记加入异丙醇
|
进行剪切反应时必须加入含有 1% (v/v) β-巯基乙醇的 RNA 结合缓冲液及异丙醇以促使蛋白变性并使 dsRNA 能够与第一个 RNA 离心柱结合。
|
将含有第一个 RNA 离心柱的流过物和异丙醇的混合物加回第一个 RNA 离心柱内
|
必须将含有第一个 RNA 离心柱的流过物和异丙醇的混合物加入到第二个 RNA 离心柱内,因为第一个离心柱上含有结合的 dsRNA。
| |
A260/A280 比值不在 1.9-2.2 范围内
|
没有用 1X RNA 洗涤缓冲液洗涤样本
|
使用 1X RNA 洗涤缓冲液洗涤含有结合的 d-siRNA 的 RNA 离心柱两次。
|
对于含有结合的 d-siRNA 的 RNA 离心柱,未去除残留的 1X RNA 洗涤缓冲液
|
室温下以 14,000 x g 离心 RNA 离心柱 1 分钟以去除残留的 1X RNA 洗涤缓冲液并干燥滤膜
。 |
转染和 RNAi 分析
下表列举了进行转染和敲低实验疑难解答时,一些潜在的问题及可能的解决方案
问题 | 原因 | 解决方案 |
观察到基因敲低水平较低
|
转染效率较低
|
|
进行基因敲低检测时间距转染完成时间太短
|
| |
d-siRNA 降解
|
| |
转染后观察到细胞毒性效应
|
Lipofectamine 2000 试剂用量过多
|
通过改变 Lipofectamine 2000 试剂用量优化适合所选细胞系的转染条件。
|
使用了未经纯化的 d-siRNA 转染细胞
|
使用随试剂盒提供的 RNAi 纯化试剂纯化 d-siRNA。
重要提示:不推荐使用未经纯化的 d-siRNA 进行转染,因为污染的 dsRNA 会造成宿主细胞停止和细胞凋亡。
| |
没有观察到基因敲低
|
d-siRNA 降解
|
|
目标区域不含有活性的 siRNA
|
选择更大的靶标区域或者不同的区域。
| |
观察到非特异性脱靶基因敲低
|
目标序列与其他基因有较强的同源性