閉鎖系で拡張性の高いエレクトロポレーターにより、大規模な非ウイルス導入およびGMP準拠の細胞治療製造が可能です
CTS Xenon Electroporation Systemは、優れた細胞生存率と回収率で、DNA、RNA、タンパク質やその他の分子を信頼性の高い方法で細胞に導入します。これにより、トランスフェクションが困難な細胞であっても、効率的なトランスフェクションとゲノム編集が可能になります。CTS SingleShotチャンバーは、プロセル開発を可能にし、CTS MultiShotカートリッジは、コンタミネーションや人為的ミスを最小限に抑える閉鎖系での商用利用トランスフェクションシステムとして利用可能です。
Invitrogen Neon NxT Electroporation Systemとプロセスおよびプロトコルに互換性のあるCTS Xenonシステムは、一度に最大25 mLまで、研究からプロセス開発、商用生産でのスケールアップにも対応します。他のサーモフィッシャーサイエンティフィックの機器と組み合わせることで、プロセス自動化ソフトウェアで制御できるcGMPに準拠した閉鎖系の統合ワークフローを構築することができます。
CTS Xenon system capabilities
CTS Xenonエレクトロポレーション機器を使用した堅牢なトランスフェクション
CTS Xenon Electroporation Systemは、優れた細胞生存率と回収率で最大25 mLの容量を25分未満で処理するといった高いトランスフェクション性能を発揮します。
エレクトロポレーションプロセス中の汚染を最小限に抑える閉鎖系システム
Xenon Electroporation装置、MultiShotカートリッジ、バッファーおよびソフトウエアは、コンタミネーションを最小限に抑える、GMP製造にご利用可能な閉鎖系エレクトロポレーションシステムを構成します。
CTS Xenonエレクトロポレーション装置を使用して、研究からGMP製造までスケールアップできます
小スケールのNeon NxTエレクトロポレーションシステム(写真)での研究および初期開発から、CTS Xenonシステムでのプロセス開発およびGMP製造への移行
CTS Xenonシステムをサーモフィッシャーサイエンティフィックの他の製品と簡単に統合できます
CTS Xenonシステムは、他のサーモフィッシャーサイエンティフィックの機器や消耗品と統合することで、完全な閉鎖系細胞治療製造ワークフローを構築することが可能です。
21 CFR Part 11準拠をサポートするソフトウェア
商用製造用のプロトコルをロックダウンし、電子記録管理ソフトウェアを追加することで、FDA 21 CFR Part 11への準拠を可能にします。