Search Thermo Fisher Scientific
コピー数多型(CNV)は、遺伝性疾患に関連がある事が広く認められているゲノム構造変異です。染色体マイクロアレイ解析(CMA)は、顕微鏡で解析できない CNV を巧く検出できる事により、2010 年の ISCA(現 ICCG)による発表以来、知的障害、発育遅延、自閉症スペクトラム障害、および先天異常に関連のある CNV の検出において、多くのケースで最上位に位置する検査として使用されています。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、出生後の染色体解析において、CyoScan XON Suite と CytoScan HD Suite の二つの主力マイクロアレイソリューションがございます。
CytoScan HD Suite は、出生前、出生後のいずれかの解析に適した製品です。詳細については、「出生前の解析アプリケーション」ページをご参照ください。
Applied Biosystems CytoScan XON Suite を使用した単一エクソンの欠失および重複の検出は信頼性が高く、長年にわたるエクソーム解析の課題を克服いたします。CytoScan XON Suite はClinVar の臨床的に関連する 7,000 種の遺伝子も含む全ゲノムを網羅するように設計されており、次世代シーケンシング(NGS)で行われる変異解析を強力にサポートする CNV データを提供いたします。
弊社のお客様方は、リプロダクティブヘルスにおける大幅な進歩を成し遂げられております。サウスカロライナ州グリーンウッドにある Greenwood Genetic Center で CytoScan XON Suite を使用して行われた単一エクソンの欠失と重複の検出の詳細についてこちらのビデオでご紹介しておりますので是非ご覧ください。
CytoScan XON Suite は、ゲノム全体を網羅するだけでなく、重要な関連遺伝子内では特に高感度に、単一エクソンの欠失と重複を検出するマイクロアレイソリューションです(図 1)。一塩基多型(SNP)プローブで、サンプル追跡、デュオ-トリオ、ヘテロ接合性消失(LOH)などの解析を行います。
CytoScan XON Suite は、ゲノム全体のコピー数に対応するために、4900 万種を超えるプローブのプールから過去の結果に基づき選択し設計されています。
Chromosome Analysis Suite(ChAS)データ解析ソフトウェアは柔軟性が高く、エクソンレベルの CNV の結果を個々の臨床研究ニーズに基づいて多様な方法で容易に表示され、まとめることができます。
直感的に操作できる ChAS ソフトウェアで希望の遺伝子リストまたはパネルを用いて、結果のレポートを簡単に作成できます。この解析機能では、制限モードを有効にして、ご自分でアップロードしたパネルに限定されたエクソンレベルの CNV 結果を取得し、目的の遺伝子のみを表示することができます(図 3)。
ユーザーフレンドリーである ChAS ソフトウェアには遺伝子レベル階層解析が組み込まれており、臨床研究の関連性に基づいた遺伝子レベル階層による結果を表示できます。