Search Thermo Fisher Scientific
がん臨床研究の進歩に向けた潜在的な戦略として、免疫システムの活用を目指す研究は、長年にわたり科学者共通の目標となっています。しかし、腫瘍と免疫の相互作用の複雑さに対しては、トランスレーショナル研究や結果の解釈を促進する多角的なアプローチが必要です。次世代シーケンシング(NGS)に基づくゲノム解析ソリューションは、トランスレーショナル研究や臨床研究において重要な知見を得るのに役立つ、強力なツールとなり得るものです。
T 細胞受容体(TCR)再配列の多様性を確認するために免疫レパートリーを解析することで、がん免疫研究を大きく進歩させることができます。Oncomine TCR Beta-LR アッセイは、複雑な細胞免疫を研究するための迅速でロングリード可能な NGS ツールを提供します。この包括的ソリューションにより、以下のことが可能になります。
免疫応答バイオマーカーの発見—T 細胞のレパートリーの多様性およびクローン性増殖を正確に測定し、抗原特異的 T 細胞を特定してトランスレーショナル研究を加速させます
免疫介在性有害事象(IMAE)のマーカーを調査—自己免疫性疾患および IMAE に関与している可能性があるアレル特異的多型に対して、三つの相補性決定領域(CDR1、2、3)全てを解析します
治療用となり得る T 細胞の機能および作製を最適化—TCR beta 鎖の配列の特徴を調べ、組み換え T 細胞の作製を最適化します
次世代シーケンシングでがんの免疫周期を解読(英語)
T 細胞受容体の次世代シーケンシングによる応用精密免疫療法、第 1 部(英語)
T 細胞受容体の次世代シーケンシングによる応用精密免疫療法、第 2 部(英語)
マニュアルでライブラリ構築を行った後、Ion Chefシステムを使用して自動化テンプレート調製を行います。シーケンシングはIon S5 システム上で行い、データはIon Reporter Softwareを使用して解析します。
ロバストで文献引用頻度も高い Ion AmpliSeq テクノロジーに基づく当社の NGS ソリューションは、所要時間を大幅に改善するよう注意深くデザインされており、わずか 48 時間でサンプルから分析に移行することができます(図 1)。Oncomine TCR Beta-LR アッセイは、リード長最大 400 bp のアンプリコンを利用した包括的なアッセイを行い、CDR1、CDR2、および CDR3 の特徴を完全に調べることができます(図 2)。mRNA をベースにしたシーケンシングを行うため非常に正確で、PCR によるプライマーのバイアスは極めて低くなります。
データの安全性—完全に管理されたデータ(サービスモデルや追加料金はありません)、完全に可視化された解析を用いた TCR シーケンスを実行できます
正確—RNA を開始点として TCR beta 鎖遺伝子の生産的な組換え反応を調べ、Ion S5 システム上で低い置換エラー率を達成できます
必要インプット量が少量—サンプルによる制限やアプリケーションの設定に応じて、幅広いインプット量(10 ng~1 μg)で Ion AmpliSeq によるライブラリ構築を行います
小冊子をダウンロードする
小冊子-Ion AmpliSeq Immune Repertoire Assay Plus, TCR β(英語)
ポスター:末梢血 TCRB レパートリー収束とクローン増殖ががんの抗 CTLA-4 単剤療法への反応を予測する(英語)
ポスター:末梢血 TCRB 鎖の収束が進行性黒色腫における免疫療法への反応を予測する(英語)
ポスター:TRBV 多型がチェックポイント遮断免疫療法中の有害事象を予測する(英語)
ポスター:ロングアンプリコン TCRβ 免疫レパートリーシーケンシングを使用した治療的 T 細胞作製の評価(英語)
小冊子:多次元 NGS ソリューションが IO 研究における腫瘍免疫の見識を可能にする(英語)
ポスター:複数の FFPE 組織型におけるターゲット T 細胞受容体ベータ免疫レパートリーシーケンシング(英語)