Search Thermo Fisher Scientific
Petrophysics is about translating wireline logs into properties related to reservoir formation quality. These properties include static properties, as well as flow properties and saturation of fluids. Digital Rock Analysis (DRA) allows petrophysisists to calculate parameters on existing rock samples that will help with formation evaluation.
PerGeos Software is a comprehensive Digital Rock Analysis solution that provides petrophysicists and geophysicists with advanced analytical tools to calculate parameters on existing rock samples, to understand the reservoir formations.
Using whole-core CT data: Generate pseudo-logs. Co-visualize Core CT image, wireline logs, unwrapped Core image. Use Dual-Energy CT (DECT) technique to characterize Core density and Atomic Number or to perform Core classification based on reference materials.
From plugs micro-CT or FIB-SEM imaging data: calculate Absolute Permeability. Run Fluid Flow simulations. Calculate Formation Factor, Electrical Resistivity. Simulate Mercury Injection Capillary Pressure.
Perform multi-scale geological and petrophysical analysis of your core imaging data
From Core to Pore, using imagery from large CT to FIB/SEM systems, PerGeos Software helps you digitally understand and validate observations and properties of your rock data with a high level of confidence.
Ability to interpret images at multiple resolutions from multiple modalities, advanced 2D/3D and 3D/3D registration tools and adaptive thresholding make PerGeos Software a unique digital platform for powerful up-scaling workflows.
This allows geological and petrophysical properties to be numerically obtained with confidence since all scales of the pore space can be analyzed and interpreted to calculate properties such as global porosity or relative permeability.
PerGeosコアプロファイルは、コア全体のCT、コア写真、岩石物性ログを単一環境下で同時に可視化できる専用ワークスペースです。コアプロファイルはまた、全コアCTデータに基づいて仮想ログを作成し、岩石タイプの変化が岩石物理学的特性のダウンホールでの測定方法にどのように影響するかをさらに調整および伝達します。
PerGeosソフトウェアの岩石物理拡張機能には、岩石特性評価およびシミュレーションのための最新鋭のモデルが含まれており、絶対透過性、形成因子、熱特性、分子拡散、MICP多孔性などの特性情報を取得できます。
PerGeosソフトウェアは、二相流シミュレーション用に高度な機能を提供します。業界で実績のあるこの確かな技術を使用すると、毛細管圧、相対透過抵抗指数、残油飽和率などの特性情報を取得できます。
細孔ネットワーク統計拡張機能は、3D画像データに基づき細孔ネットワークモデル(PNM)を生成および抽出するワークフローを提供します。細孔ネットワークモデルを作成すると、結果として、細孔サイズおよび接続管サイズの分布に関する知見が提供されます。
DECTテクノロジーは、密度ログとの比較や岩石層の詳細な特性評価に使用できる実際の密度情報を提供し、コア全体のCT解析ワークフローに付加価値を与えます。これにより、複数の岩石層とウェルで、コア全体のCT画像を比較できます。
PerGeosコアプロファイルは、コア全体のCT、コア写真、岩石物性ログを単一環境下で同時に可視化できる専用ワークスペースです。コアプロファイルはまた、全コアCTデータに基づいて仮想ログを作成し、岩石タイプの変化が岩石物理学的特性のダウンホールでの測定方法にどのように影響するかをさらに調整および伝達します。
PerGeosソフトウェアの岩石物理拡張機能には、岩石特性評価およびシミュレーションのための最新鋭のモデルが含まれており、絶対透過性、形成因子、熱特性、分子拡散、MICP多孔性などの特性情報を取得できます。
PerGeosソフトウェアは、二相流シミュレーション用に高度な機能を提供します。業界で実績のあるこの確かな技術を使用すると、毛細管圧、相対透過抵抗指数、残油飽和率などの特性情報を取得できます。
細孔ネットワーク統計拡張機能は、3D画像データに基づき細孔ネットワークモデル(PNM)を生成および抽出するワークフローを提供します。細孔ネットワークモデルを作成すると、結果として、細孔サイズおよび接続管サイズの分布に関する知見が提供されます。
DECTテクノロジーは、密度ログとの比較や岩石層の詳細な特性評価に使用できる実際の密度情報を提供し、コア全体のCT解析ワークフローに付加価値を与えます。これにより、複数の岩石層とウェルで、コア全体のCT画像を比較できます。
Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの新規ユーザー用に設計された初級者向けトレーニングは学習速度を高め、投資を最大化します。
このコースは講義と実践セッションで構成されています。トレーニング教材は、Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの基本的な特長や機能を取り上げています。
Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの既存ユーザー用に設計された上級者向けトレーニングは投資を最大化し、結果までの時間の短縮します。
このコースは講義と実践セッションで構成されています。トレーニング教材は、Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの高度な特長や機能を取り上げています。
サーモフィッシャーサイエンティフィックには25年以上にわたる3Dおよび画像処理の経験と、大小の規模の組織に提供してきたカスタムプロジェクトの実績があり、お客様の独自のニーズに合わせてソリューションを提供できます。
当社のソフトウェアソリューションをさまざまなレベルでカスタマイズおよび拡張できます。