Reservoir Engineering
Reservoir engineering is a key discipline to increase and optimize hydrocarbon production. Reservoir engineers are responsible for designing scenarios for development of a reservoir. They build dynamic (multi-phase flow) models of the reservoir and perform economic evaluation of the asset. Reservoir engineers use Digital Rock Analysis (DRA) to calculate multi-phase flow properties on the rock samples from the reservoir that will help them in building the reservoir model.
PerGeos Software for reservoir engineering
Level3-DRA-Reservoir-Engineering
PerGeos Software is a comprehensive Digital Rock Analysis solution that helps reservoir engineers build dynamic models of reservoirs and perform an evaluation of the asset.
PerGeos Software analyzes storage and flow capabilities of reservoir rocks based on imaging data. It also calculates multi-phase flow properties on the rock samples, including Relative Permeability, Capillary Pressure, Resistivity Index. Perform two-phase flow simulations.
Perform multi-scale geological and petrophysical analysis of your core imaging data
Multi-scale-1160x600
From Core to Pore, using imagery from large CT to FIB/SEM systems, PerGeos Software helps you digitally understand and validate observations and properties of your rock data with a high level of confidence.
Ability to interpret images at multiple resolutions from multiple modalities, advanced 2D/3D and 3D/3D registration tools and adaptive thresholding make PerGeos Software a unique digital platform for powerful up-scaling workflows.
This allows geological and petrophysical properties to be numerically obtained with confidence since all scales of the pore space can be analyzed and interpreted to calculate properties such as global porosity or relative permeability.
Techniques
コアプロファイル
PerGeosコアプロファイルは、コア全体のCT、コア写真、岩石物性ログを単一環境下で同時に可視化できる専用ワークスペースです。コアプロファイルはまた、全コアCTデータに基づいて仮想ログを作成し、岩石タイプの変化が岩石物理学的特性のダウンホールでの測定方法にどのように影響するかをさらに調整および伝達します。
オンデマンドウェブキャストを見る
岩石物理
PerGeosソフトウェアの岩石物理拡張機能には、岩石特性評価およびシミュレーションのための最新鋭のモデルが含まれており、絶対透過性、形成因子、熱特性、分子拡散、MICP多孔性などの特性情報を取得できます。
詳細を見る
オンデマンドウェブセミナーを見る
細孔ネットワークフロー
PerGeosソフトウェアは、二相流シミュレーション用に高度な機能を提供します。業界で実績のあるこの確かな技術を使用すると、毛細管圧、相対透過抵抗指数、残油飽和率などの特性情報を取得できます。
オンデマンドWebセミナーを見る
細孔ネットワーク統計
細孔ネットワーク統計拡張機能は、3D画像データに基づき細孔ネットワークモデル(PNM)を生成および抽出するワークフローを提供します。細孔ネットワークモデルを作成すると、結果として、細孔サイズおよび接続管サイズの分布に関する知見が提供されます。
デュアルエネルギーコンピュータートモグラフィー(DECT)
DECTテクノロジーは、密度ログとの比較や岩石層の詳細な特性評価に使用できる実際の密度情報を提供し、コア全体のCT解析ワークフローに付加価値を与えます。これにより、複数の岩石層とウェルで、コア全体のCT画像を比較できます。
オンデマンドウェブキャストを見る
コアプロファイル
PerGeosコアプロファイルは、コア全体のCT、コア写真、岩石物性ログを単一環境下で同時に可視化できる専用ワークスペースです。コアプロファイルはまた、全コアCTデータに基づいて仮想ログを作成し、岩石タイプの変化が岩石物理学的特性のダウンホールでの測定方法にどのように影響するかをさらに調整および伝達します。
オンデマンドウェブキャストを見る
岩石物理
PerGeosソフトウェアの岩石物理拡張機能には、岩石特性評価およびシミュレーションのための最新鋭のモデルが含まれており、絶対透過性、形成因子、熱特性、分子拡散、MICP多孔性などの特性情報を取得できます。
詳細を見る
オンデマンドウェブセミナーを見る
細孔ネットワークフロー
PerGeosソフトウェアは、二相流シミュレーション用に高度な機能を提供します。業界で実績のあるこの確かな技術を使用すると、毛細管圧、相対透過抵抗指数、残油飽和率などの特性情報を取得できます。
オンデマンドWebセミナーを見る
細孔ネットワーク統計
細孔ネットワーク統計拡張機能は、3D画像データに基づき細孔ネットワークモデル(PNM)を生成および抽出するワークフローを提供します。細孔ネットワークモデルを作成すると、結果として、細孔サイズおよび接続管サイズの分布に関する知見が提供されます。
デュアルエネルギーコンピュータートモグラフィー(DECT)
DECTテクノロジーは、密度ログとの比較や岩石層の詳細な特性評価に使用できる実際の密度情報を提供し、コア全体のCT解析ワークフローに付加価値を与えます。これにより、複数の岩石層とウェルで、コア全体のCT画像を比較できます。
オンデマンドウェブキャストを見る
Services
Amira-Avizo-Introductory-training_1160x600
初級者向けトレーニング
Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの新規ユーザー用に設計された初級者向けトレーニングは学習速度を高め、投資を最大化します。
このコースは講義と実践セッションで構成されています。トレーニング教材は、Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの基本的な特長や機能を取り上げています。
Amira-Avizo-advanced-training_1160x600
上級者向けトレーニング
Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの既存ユーザー用に設計された上級者向けトレーニングは投資を最大化し、結果までの時間の短縮します。
このコースは講義と実践セッションで構成されています。トレーニング教材は、Amira、Avizo、およびPerGeosソフトウェアの高度な特長や機能を取り上げています。
Amira-Avizo-Custom-Dev_1160x600
カスタム開発
サーモフィッシャーサイエンティフィックには25年以上にわたる3Dおよび画像処理の経験と、大小の規模の組織に提供してきたカスタムプロジェクトの実績があり、お客様の独自のニーズに合わせてソリューションを提供できます。
当社のソフトウェアソリューションをさまざまなレベルでカスタマイズおよび拡張できます。
Resources
PerGeos Software Digital Rock Analysis
PerGeos Flow Simulation
PerGeos Software Digital Rock Analysis
PerGeos Flow Simulation
Tutorials